![]() | 生細胞を生存率解析用試薬で染色し、その染色パターンを固定後に保つことは、細胞内イムノフェノタイピングにおいて極めて重要です。データから死細胞を除くことで、細胞集団のよりはっきりと分離し識別することが可能になります。LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stainは、固定・透過処理後のサンプルの細胞生存率の正確な評価を確実に行えるようにする固定可能な生存率解析用試薬です。 |
これらのフローサイトメトリーベースのキットには以下のツールが入っています。
- 柔軟性——お客様の実験にマッチした3種の包装サイズでお届けするUV, 405, 488, 532, 561, または633 nmレーザーに利用可能な8種の単一チャネル色素
- 特異性——生細胞と死細胞は、固定した後でも明確に判別され、死細胞の排除が容易になるため、極めて正確な結果が得られます。
- 簡便さ——ほとんどの染色試薬およびイムノフェノタイピングプロトコルに適合しています。
LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain
Molecular Probes®のLIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kitは、蛍光反応性色素と細胞タンパク質(アミン)との反応に基づいています。これらの色素は、生細胞の細胞膜を透過することができず、色素との反応に細胞表面タンパク質のみを利用するため、薄暗い染色をもたらします(図1、生細胞)。反応性色素は、死細胞の損傷した膜を透過することができ、細胞内および細胞外のいずれのアミンも染色するため、より濃い染色が得られます(図1、死細胞)。
![]() |
|
生細胞と死細胞の集団間の蛍光強度差は、通常50倍を超えるため、2種の細胞集団を完全かつ同時に識別することが可能となります(図2A)。また、色素はタンパク質と共有結合するため、通常、細胞内イムノフェノタイピングや病原体の不活化に使用されるホルムアルデヒドで固定した後、生・死細胞集団の識別性を保持することができます(図2B)。
図 2. 固定後のLIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stainの保持力。LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kitは、生細胞(左のピーク)と熱処理したJurka細胞(右のピーク)の混合物を区別してに染色できます。 (A)の細胞は固定されていませんが、(B)の細胞は染色後に3.7%ホルムアルデヒドで固定されています サンプルは、フローサイトメトリーを用いて励起波長405 nm および蛍光波長約525 nmで解析しました。
LIVE/DEAD® Fixable Blue stain | LIVE/DEAD® Fixable Violet stain | LIVE/DEAD® Fixable Aqua stain | LIVE/DEAD® Fixable Yellow stain | ||
---|---|---|---|---|---|
アッセイの基礎 | LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain kitは、固定可能な生存率解析用試薬であり、細胞膜の完全性と利用可能なアミンの染色を基に、死細胞から生細胞を識別することができます。次に、細胞内抗原の検出を目的に、元の細胞染色パターンを失うことなく細胞を固定することが可能です。フローサイトメトリーのリードアウトから、容易に死細胞を除くことができます。 | ||||
リードアウト | 死細胞は非常に蛍光が強く、最小限の蛍光で染色される生細胞から容易に識別することができます。 | ||||
レーザー (nm) | UV | 405 | 405 | 405 | |
励起/蛍光 (nm) | 350/450 | 416/451 | 367/526 | 400/575 | |
文献 |
引用文献
| ||||
マルチプレックス可能 |
可
|
可
|
可
|
可
| |
組み合わせの出来ない色素 | Indo-1 (Blue)、DAPIまたはHoechst® 33342との併用不可。 | Pacific Blue™色素、CellTrace® Violet stain、FxCycle Violet™ stain、BV421またはeFluor® 450との併用不可。 | Pacific Green™色素、F2N12Sアポトーシスアッセイ、AmCyanまたはBV510との併用不可。 | Pacific Orange™色素、Qdot® 605、F2N12S アポトーシスアッセイ、BV605との併用不可。 | |
固定可能 |
可
|
可
|
可
|
可
| |
サンプルタイプ |
生細胞
| ||||
カタログ 番号 | 80テスト | ||||
200テスト | |||||
400テスト |
LIVE/DEAD® Fixable Green stain | LIVE/DEAD® Fixable Red stain | |||
---|---|---|---|---|
アッセイの基礎 | LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain kitは、固定可能な生存率解析用試薬であり、細胞膜の完全性と利用可能なアミンの染色を基に、死細胞から生細胞を識別することができます。次に、細胞内抗原の検出を目的に、元の細胞染色パターンを失うことなく細胞を固定することが可能です。フローサイトメトリーのリードアウトから、容易に死細胞を除くことができます。 | |||
リードアウト | 死細胞は非常に蛍光が強く、最小限の蛍光で染色される生細胞から容易に識別することができます。 | |||
レーザー (nm) | 488 | 488 | 561 | |
励起/蛍光 (nm) | 495/520 | 595/615 | ||
文献 |
引用文献
| |||
マルチプレックス可能 |
可
|
可
| ||
組み合わせの出来ない色素 | FITC、Alexa Fluor® 488、GFP、またはCellTrace® CSFE試薬との併用不可。 | R-PE, propidium iodide、SYTOX® AADvanced試薬、7-AAD、PE-Alexa Fluor® 610およびPE-Texas Red® タンデム色素との併用不可。 | ||
固定可能 |
可
|
可
| ||
サンプルタイプ |
生細胞
| |||
カタログ 番号 | 80テスト | |||
200テスト | ||||
400テスト |
LIVE/DEAD® Fixable Far Red stain | LIVE/DEAD® Fixable Near-IR stain | ||
---|---|---|---|
アッセイの基礎 | LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell染色剤キットは、固定可能な生存率解析用試薬であり、細胞膜の完全性と利用可能なアミンの染色を基に、死細胞から生細胞を識別することができます。次に、細胞内抗原の検出を目的に、元の細胞染色パターンを失うことなく細胞を固定することが可能です。フローサイトメトリーのリードアウトから、容易に死細胞を除くことができます。 | ||
リードアウト | 死細胞は非常に蛍光が強く、最小限の蛍光で染色される生細胞から容易に識別することができます。 | ||
レーザー (nm) | 633/635 | 633/635 | |
励起/蛍光 (nm) | 650/665 | 750/775 | |
文献 |
引用文献
| ||
マルチプレックス可能 |
可
|
可
| |
組み合わせの出来ない色素 | APC、Alexa Fluor® 647色素、FxCycle™ Far RedおよびCellTrace® Far Red試薬との併用不可。 | APC-Alexa Fluor® 750、APC-Cy® 7またはVybrant® DyeCycle™ Ruby試薬との併用不可。 | |
固定可能 |
可
|
可
| |
サンプルタイプ |
生細胞
| ||
カタログ 番号 | 80テスト | L34973 | L34975 |
200テスト | L10120 | L10119 | |
400 テスト | L34974 | L34976 |
LIVE/DEAD® Fixable Blue stain | LIVE/DEAD® Fixable Violet stain | LIVE/DEAD® Fixable Aqua stain | LIVE/DEAD® Fixable Yellow stain | ||
---|---|---|---|---|---|
アッセイの基礎 | LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain kitは、固定可能な生存率解析用試薬であり、細胞膜の完全性と利用可能なアミンの染色を基に、死細胞から生細胞を識別することができます。次に、細胞内抗原の検出を目的に、元の細胞染色パターンを失うことなく細胞を固定することが可能です。フローサイトメトリーのリードアウトから、容易に死細胞を除くことができます。 | ||||
リードアウト | 死細胞は非常に蛍光が強く、最小限の蛍光で染色される生細胞から容易に識別することができます。 | ||||
レーザー (nm) | UV | 405 | 405 | 405 | |
励起/蛍光 (nm) | 350/450 | 416/451 | 367/526 | 400/575 | |
文献 |
引用文献
| ||||
マルチプレックス可能 |
可
|
可
|
可
|
可
| |
組み合わせの出来ない色素 | Indo-1 (Blue)、DAPIまたはHoechst® 33342との併用不可。 | Pacific Blue™色素、CellTrace® Violet stain、FxCycle Violet™ stain、BV421またはeFluor® 450との併用不可。 | Pacific Green™色素、F2N12Sアポトーシスアッセイ、AmCyanまたはBV510との併用不可。 | Pacific Orange™色素、Qdot® 605、F2N12S アポトーシスアッセイ、BV605との併用不可。 | |
固定可能 |
可
|
可
|
可
|
可
| |
サンプルタイプ |
生細胞
| ||||
カタログ 番号 | 80テスト | ||||
200テスト | |||||
400テスト |
LIVE/DEAD® Fixable Green stain | LIVE/DEAD® Fixable Red stain | |||
---|---|---|---|---|
アッセイの基礎 | LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain kitは、固定可能な生存率解析用試薬であり、細胞膜の完全性と利用可能なアミンの染色を基に、死細胞から生細胞を識別することができます。次に、細胞内抗原の検出を目的に、元の細胞染色パターンを失うことなく細胞を固定することが可能です。フローサイトメトリーのリードアウトから、容易に死細胞を除くことができます。 | |||
リードアウト | 死細胞は非常に蛍光が強く、最小限の蛍光で染色される生細胞から容易に識別することができます。 | |||
レーザー (nm) | 488 | 488 | 561 | |
励起/蛍光 (nm) | 495/520 | 595/615 | ||
文献 |
引用文献
| |||
マルチプレックス可能 |
可
|
可
| ||
組み合わせの出来ない色素 | FITC、Alexa Fluor® 488、GFP、またはCellTrace® CSFE試薬との併用不可。 | R-PE, propidium iodide、SYTOX® AADvanced試薬、7-AAD、PE-Alexa Fluor® 610およびPE-Texas Red® タンデム色素との併用不可。 | ||
固定可能 |
可
|
可
| ||
サンプルタイプ |
生細胞
| |||
カタログ 番号 | 80テスト | |||
200テスト | ||||
400テスト |
LIVE/DEAD® Fixable Far Red stain | LIVE/DEAD® Fixable Near-IR stain | ||
---|---|---|---|
アッセイの基礎 | LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell染色剤キットは、固定可能な生存率解析用試薬であり、細胞膜の完全性と利用可能なアミンの染色を基に、死細胞から生細胞を識別することができます。次に、細胞内抗原の検出を目的に、元の細胞染色パターンを失うことなく細胞を固定することが可能です。フローサイトメトリーのリードアウトから、容易に死細胞を除くことができます。 | ||
リードアウト | 死細胞は非常に蛍光が強く、最小限の蛍光で染色される生細胞から容易に識別することができます。 | ||
レーザー (nm) | 633/635 | 633/635 | |
励起/蛍光 (nm) | 650/665 | 750/775 | |
文献 |
引用文献
| ||
マルチプレックス可能 |
可
|
可
| |
組み合わせの出来ない色素 | APC、Alexa Fluor® 647色素、FxCycle™ Far RedおよびCellTrace® Far Red試薬との併用不可。 | APC-Alexa Fluor® 750、APC-Cy® 7またはVybrant® DyeCycle™ Ruby試薬との併用不可。 | |
固定可能 |
可
|
可
| |
サンプルタイプ |
生細胞
| ||
カタログ 番号 | 80テスト | L34973 | L34975 |
200テスト | L10120 | L10119 | |
400 テスト | L34974 | L34976 |
LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Sampler Kit
どの色素がニーズを満たすかや、実験にさらなる柔軟性が必要かご不明ですか?LIVE/DEAD® Fixable Far Red stain 168
Compensation for LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stains
LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kit、またはアミン反応性色素のいずれかを使用する際に、ArC™ Amine Reactive Compensation Beadキットは、フローサイトメトリーのコンペンセーション設定時に、安定した正確で使いやすい技術を提供します。このキットには以下の利点があります。
- 細胞の熱処理が不要
- LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kit用に最適化済み
- 迅速かつ簡単なビーズベースのフローサイトメトリー補正
- コンペンセーション設定に貴重なサンプルは不要
- 正確で安定した結果を提供
リソース
プロトコル
BioProbes®細胞生物学ジャーナルアプリケーション——関連論文
Molecular Probes®ハンドブック
Resources
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Download Flow Cytometry Protocols Handbook
Spectral Flow Cytometry Fundamentals
Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
5 Steps Resources
Support
Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.