in vivoアプリケーション用Qdot®ナノクリスタルの詳細
脈管構造の光学ベースのin vivoイメージングは血管構造、機能および血管新生を研究するための新たなツールです。
血管イメージングおよび小動物in vivoイメージングの詳細
炎症の部位へのリクルートメントの追跡とイメージングを行うことは、炎症性疾患を評価し、慢性炎症と癌との関連をさらに研究するために重要なin vivoイメージングプロセスとなります。
炎症 および小動物in vivoイメージングの詳細
- その他の SAIVI™ コンジュゲートと色素を表示
サイエンス ポスターやプレゼンテーションに使用された SAIVI™ 試薬とキット
Optical Imaging Probes for in vivo Tumor Biology. T.H.Steinberg, J.K. Nyhus, B. Aggeler, L. Greenfield, and L. Leong
Cambridge Healthtech Institute's Third Annual IN VIVO MOLECULAR IMAGING: 探索から前臨床、臨床アプリケーションへの移行、2006 年 11 月
血管の過渡特性を数分から数時間イメージングできる造影剤を開発しました。 NIR Alexa Fluor®色素でターゲットされた抗体用に最適なラべリング度(DOL、モル蛍光/モルプローブ)の測定を提示し、nu/nuマウスにおける血管腫瘍のマルチイメージング複合イメージングを実証します。
使用した製品 Alexa Fluor® 750 SAIVI™ Antibody Labeling Kit、Alexa Fluor® 680 SAIVI™ Antibody Labeling Kit、QTracker® 655 Non-Targeted Quantum Dots、SAIVI™ Alexa Fluor ®750 Injectable Contrast Agent, bovine serum
次の PDF もご覧ください。
Vascular Contrast Agents for Optical in vivo Imaging. J.K. Nyhus, T.H. Steinberg, L. Leong and L. Greenfield. SMI、2006。
小動物の In Vivo イメージングに関するよくある質問
Q. DOL とは何ですか?
A. Degree of Labeling(DOL)とは、抗体当たりの蛍光色素の数を表します。 in vivoラべリング実験においてDOLは、プローブの生体内分布と排除率に著しい結果をもたらすため、狭い範囲に制限されます。 NIR Alexa Fluor® 色素用のDOL 幅は最適視覚in vivoイメージング用の各抗体につき1.5~3の分子と確認しています。
SAIVI™ に関するよくある質問をさらに表示