">
ハイコンテントスクリーニング(HCS)およびハイコンテント解析(HCA)
最高レベルの品質と非常に速いデータ取得を実現するハイスループット
当社のCellInsight CX7 LZR ProCX7 LED Pro、およびCX5ハイコンテントイメージングプラットフォームは、卓越したシングルセル解析機能と超高速のデータ取得を実現するように設計されています。単層やスフェロイドから取得したインタクトな細胞、固定細胞、または生細胞の野生表現型をバイアスなく決定できます。HCS Studio Softwareから操作できるThermo Scientific CellInsight HCSプラットフォームで、複雑な画像やハイコンテントデータを数秒で取得でき、2,000以上の査読論文で引用されています。
Phalloidin 568
CX7 LED Proによる短時間のスキャンとハイコントラスト
機能
CellInsight CX7 LZR Proプラットフォームによる専門的品質のCell Painting
Cell Paintingは、スクリーニング条件下で数千の構造を同定できる高度な技術で、これにより創薬や安全性アプリケーションに関する新たな洞察を得ることができます。
幅広い高度アプリケーション用に設計された先進のHCS機器/プラットフォーム
2D細胞ベースのアッセイから3Dスフェロイド生物学まで、当社のHCSプラットフォームとマルチプレックス可能な蛍光試薬を使用したハイコンテントスクリーニングのアプリケーションをご覧ください。
Amiraソフトウェアによる3D可視化と解析
Thermo Scientific Amira 3Dソフトウェアは、3D神経科学における形態学評価や、がん免疫学におけるがん細胞および免疫細胞の共局在評価など、もっとも困難なサンプルに対する3D解析性能を提供します。  
自動ハイスループットスクリーニング実現のためにOrbitor RSプレートハンドラーを追加
Orbitor RSプレートハンドラーを使用して、最大80枚のプレートの自動ハイスループットスクリーニング機能をCellInsight HCSプラットフォームに装備できます。HCS Studioソフトウェアを使用して、マイクロプレートムーバーを直接操作できます。
「Seek-and-find」機能
CellInsight CX7 LED ProおよびCX7 LZR Pro HCSプラットフォームのThermo Scientific EurekaScan Finderは、不規則に播種されたサンプルを段階的に高倍率で同定しキャプチャすることを自動化できるように設計されています。
定量性に優れたデータ
当社独自のHCS Studio定量解析ソフトウェアは、単一細胞レベルの定量と、自動Z測定などの高度なオンボード性能統計とによる同時イメージングを実行することで時間を節約します。