一般的に、1–100 nMの範囲の亜鉛濃度は、名目上Ca2+検出用にデザインされた蛍光インジケーターを使用して測定されていますが、シナプス小胞にはより高濃度のZn2+ が存在し、電気的刺激または興奮毒性作動薬に反応して放出されます。
数多くのMolecular Probes® イオンインジケーターを開発し、高い蛍光強度と幅広い波長範囲を利用して亜鉛の追跡を行うことを可能としました。
亜鉛用インジケーター
FluoZin™ はユニークなインジケーターであり、0.1~100 µM の範囲のZn2+ を、最小限の干渉Ca2+ 感度において検出するためにデザインされています。これらのインジケーターにより、グルコースまたはカリウムによる刺激後に膵臓β-細胞から細胞外に放出されるZn2+ のアッセイを行うための、輝度の高いシグナルが供給されます。Zn2+ 濃度は、イメージングプラットフォーム、細胞ベースのマイクロプレートアッセイまたはフローサイトメトリーにより測定することが可能です。 |
|
Zn2+ 濃度の空間時間的解析に使用されます。
リードアウト | シナプス小胞におけるZn2+ 濃度に反応し、蛍光強度が増大します。 | 飽和量のZn2+ に反応して、蛍光発光が50倍増大します。 | ||
範囲 | 0~100 µM の範囲で、最小限の干渉Ca2+ 感度を示します。 | 低nM ~ µM の範囲で、最小限の干渉Ca2+ 感度を示します。 | ||
フルオロフォア | FluoZin™-1 | FluoZin™-3 | ||
標準的なフィルターセット | FITC | |||
励起/発光(nm) | 495/515 | 494/516 | ||
参考文献 | 引用 | 引用 | ||
細胞透過性または非透過性? | 非透過性 | 透過性t | 非透過性 | 透過性 |
プラットフォーム | イメージング | イメージング | イメージング | イメージング |
使用の注意 | マイクロインジェクション、パッチピペット、または飲作用細胞ローディング試薬によるローディング | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペット、または飲作用ローディング試薬によるローディング | 培地中でのローディング |
フォーマット | 500 µg | 50 µg | 500 µg | 100 µg |
カタログ番号 | F24180 | F24181 | F24194 | F24195 |
リソース | |
Molecular Probes®Handbook | 詳しく知る |