細胞内Mg2+は、酵素反応、DNA合成、ホルモン分泌および筋収縮の仲介に重要な役割を果たします。これらおよびその他の細胞機能におけるマグネシウムの役割の研究を促進するために、Molecular Probes®蛍光インジケーターは、UV または可視光による励起で、レシオメトリックベースまたは強度ベースのシグナルによりMg2+濃度を測定できるようにデザインされています。
マグネシウム用インジケーター
Mg2+の生理的濃度変化は相対的に小さいため、蛍光Mg2+ インジケーターを使用した測定は細胞内Ca2+定量よりも困難ですが、Mg2+インジケーターは一般的に、細胞内に見出される通常のMg2+濃度である、約0.1 mM-6 mMの範囲において最大限の反応を示すようにデザインされています。 | ![]() 5 µMの Mag-Fura-2をローディングしたCHO-M1 細胞 |
マグネシウムインジケーターは、NMDA チャネル遮断の解除、および心臓の興奮性における、L-型Ca2+チャネルを介した流入の測定に有用です。
リードアウト | イオン依存性のスペクトルシフトにより、Mg2+濃度のレシオメトリックな解析が可能となります。 | Mg2+結合による蛍光の増大 | ||
範囲 | Mg2+への高い親和性 | Mg2+への最高の親和性 | ||
フルオロフォア | Mag-Fura-2 | Magnesium Green™ | ||
標準的なフィルターセット | レシオメトリック励起およびUV 励起が可能で、510において検出 | FITC | ||
励起/励起(nm) | 369/511 to 330/491 | ~506/531 | ||
参考文献 | 引用 | 引用 | ||
細胞透過性または細胞非透過性? | 非透過性 | 透過性 | 非透過性 | 透過性 |
プラットフォーム | イメージング | フローサイトメトリー、マイクロプレート、イメージング | イメージング | フローサイトメトリー、マイクロプレート、イメージング |
使用の注意 | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によるローディング | 培地中へのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によるローディング | 培地中へのローディング |
フォーマット | 1 mg | 20 x 50 µg | 1 mg | 20 x 50 µg |
カタログ番号 | M1290 | M1292 | M3733 | M3735 |
お役立ち情報 | |
Molecular Probes® Handbook | 詳しく知る
|