お客様に最適なCD4+ T細胞単離用製品はどちらですか?
分子アッセイ用の最高の純度 | 低価格で高純度、フローに使用可能な細胞 | 究極の純度および生理学的品質 | 未変化‐生理学的に最適な細胞 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単離法 | 枯渇またはポジティブ単離 | ポジティブ単離 | ポジティブ単離 | ネガティブ単離 | |||
出発物質 | すべての試料(全血、MNC、骨髄) | すべての試料(全血、MNC、骨髄) | すべての試料(全血、MNC、骨髄) | MNC* | |||
処理されたMNCの数(処理された全血の容量) | 1~2×109 MNC
200 mL全血 | 2×109 MNC
80 mL全血 | 2×109 MNC
400 mL全血 | 1×109細胞 | |||
純度 | 最高
98~100% | より高い
95~99% | 最高
98~100% | 高い
90~95% | |||
収率 | 最高
95~100% | 高い
70~85% | 標準的
50~70% | 標準的
50~70% | |||
生存率 | >95% | >95% | >95% | >95% | |||
単離に要する時間 | 約30分 | 約60分 | 約90分 | 約50分 | |||
単離温度 | 低温 | 低温 | 室温で放出 | 低温 | |||
アプリケーション | タンパク質および核酸の単離等に有効な、不要なCD4+ T細胞の除去またはポジティブ単離 | Cellular assays (cell culture, cell activation/proliferation, cytokine studies)
Molecular isolation of proteins & nucleic acids | Cellular assays (cell culture, cell activation/proliferation, cytokine studies)
Translational research Molecular isolation of proteins & nucleic acids | 生理学研究用の細胞アプリケーション(機能研究、フロー解析、休止再造・活性細胞の研究) | |||
ビーズフリーのターゲット細胞 | いいえ | はい(但し、抗体は存在します) | はい(抗体フリーです) | はい | |||
フローサイトメトリー /ソーティングに使用可能 | いいえ | はい | はい | はい | |||
製造日からの有効日数 | 3年 | 2年 | 3年 | 2年 | |||
必要なもの | マグネット | マグネット | マグネット | マグネット | |||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |
*MNC - 単核細胞
THIS IS FOR HUMAN RESEARCH - NOT FOR MOUSE