お客様に最適なヒトB細胞単離用製品はどちらですか?
分子アッセイ用の最高の純度 | 高純度で、フローサイトメトリーに使用可能な細胞 | 未変化‐生理学的に最適な細胞 | |||
---|---|---|---|---|---|
単離法 | 枯渇またはポジティブ単離 | ポジティブ単離 | ネガティブ単離 | ||
出発物質 | すべての試料(全血、MNC、骨髄) | すべての試料(全血、MNC、骨髄) | MNC* | ||
処理されたMNCの数 (処理された全血の容量) | 1~2×109 MNC 200 mL全血 | 1~2×109 MNC 80 mL全血 | 1×109細胞 | ||
純度 | 最高 98~100% | 最高 98~100% | 高い 90~95% | ||
収率 | 最高 95~100% | 標準的 50~70% | 標準的 50~70% | ||
生存率 | >95% | >95% | >95% | ||
単離に要する時間 | 約30分 | 約90分 | 約50分 | ||
単離温度 | 低温 | 室温で放出 | 低温 | ||
アプリケーション | 不必要なB細胞の除去、またはポジティブ単離によるタンパク質および核酸の分子単離 | 細胞アッセイ(細胞培養、細胞活性化・増殖、サイトカイン研究) 翻訳研究 分子アッセイ: タンパク質および核酸の単離 | 生理学研究用の細胞アプリケーション(機能研究、フロー解析、休止再造・活性細胞の研究) | ||
ビーズフリーのターゲット細胞 | いいえ | はい(抗体フリーです) | はい | ||
フローサイトメトリー/ソーティングに使用可能 | いいえ | はい | はい | ||
製造日からの有効日数 | 3年 | 3年 | 2年 | ||
必要なもの | マグネット | マグネット | マグネット | ||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |
*MNC - 単核細胞
** ビーズおよび抗体フリーの細胞を供給する、唯一のビーズベースポジティブ単離法
THIS IS FOR HUMAN RESEARCH - NOT FOR MOUSE