サーモフィッシャーサイエンティフィックは、精製のプロバイダーです。 | お問い合わせ |
当社はお客さまと連携して、お客さまに適した樹脂を提供します。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、精製プロセス効率の向上をサポートします。バイオ医薬品、ワクチン、遺伝子治療などにおける複雑な精製での課題解決には、お客さまと同じ熱意をもって結果を出すためのサポートができるパートナーが必要です。当社の包括的な樹脂ポートフォリオは、拡張性が高く、プラットフォームに簡単に統合できる革新的なソリューションを提供し、プロセス効率を向上させるように設計されています。
すべてのバイオ医薬品の精製プラットフォーム
当社の新しいCaptureSelectおよびPOROSの樹脂テクノロジーは、高純度と優れた分離能を実現し、高スループットなアプリケーション向けに設計されており、お客様の精製ワークフローにおける課題に対応します。
当社を選ぶ理由
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、精製の強力なパートナーです。
- 長年の経験:科学に貢献する世界的リーダーとしての経験を活かし、長年にわたって新規分子のFDA審査に携わっています。
- あらゆる段階でサポート:当社のフィールドアプリケーション科学者が、プロセス開発を通じてお客様のチームをサポートし、商業生産にスケールアップします。お客さまのニーズを把握し、複雑な精製の課題を解決するためのサポートをします。これにより、お客さまの時間とコストを削減できます。
- 拡張可能な樹脂の包括的なカタログ:樹脂は、拡張可能で、既存の装置に適合しており、cGMPバイオ医薬品製造用に設計されたものを統合できます。また、カスタム精製ソリューション用のカスタム樹脂開発プログラムも提供しています。
精製業界の視点
当社の精製ソリューション
![]() | 陰イオン交換樹脂と陽イオン交換樹脂 | 詳細を見る |
Thermo Scientific POROS陰イオン交換樹脂および陽イオン交換樹脂は、大規模な最終精製クロマトグラフィーアプリケーションにおいて業界で広く用いられています。業界標準です。これらのPOROS樹脂は、幅広いプロセス条件での標的分子の結合と不純物除去が可能であり、プロセスの柔軟性と製造スループットを向上させます。
![]() | アフィニティクロマトグラフィー樹脂 | 詳細を見る |
当社のアフィニティ樹脂は、1ステップで標的分子が高純度および高収量で得られるように設計されています。ベンチスケールのプロセス開発から、抗体治療薬、バイオシミラー、組み換えタンパク質、ワクチン、遺伝子治療の商業生産に至るまで、広くお使いいただけるラインナップがございます。
![]() | 疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC)樹脂 | 詳細を見る |
バインドアンドエリュート結合/溶出およびフロースルーのアプリケーションに適した、疎水度の違いで分離させるPOROS HIC樹脂のラインナップをご覧ください。これらの樹脂は、さまざまな生体分子の精製に低塩濃度で使用できます。
![]() | カスタムソリューション | 詳細を見る |
複雑なバイオ医薬品の製造には、新たな精製戦略が必要です。当社のカスタムリガンドおよびクロマトグラフィー樹脂のサービスは、革新的な精製樹脂の開発を可能にします。
アプリケーションごとの情報
![]() | 細胞治療および遺伝子治療 | 詳細を見る |
細胞治療および遺伝子治療に関する製造をサポートするため、当社は革新的なクロマトグラフィーソリューションを開発しました。特に、アデノ随伴ウイルス(AAV)、レンチウイルス、Adv5などのmRNAおよびウイルスベクターのダウンストリーム精製を改善するように設計されています。
![]() | 抗体治療薬 | 詳細を見る |
当社のCaptureSelect抗体向けアフィニティクロマトグラフィー樹脂は、二重特異的モノクローナル抗体、Fabフラグメント、Fc融合タンパク質などの新しい抗体モダリティの下流精製用に開発されており、治療薬の商業生産に向けたさまざまな抗体フォーマットのプロセススケール精製を容易にします。
![]() | バイオシミラーと組み換えタンパク質 | 詳細を見る |
当社は、バイオシミラー、バイオシミラー、その他のタイプの組み換えタンパク質開発のために有用となるアフィニティ樹脂の独自ポートフォリオを開発しました。
![]() | ワクチン | 詳細を見る |
Thermo Scientific CaptureSelectおよびPOROS樹脂の技術により、ワクチン生産ワークフローにおける精製の課題に対処します。当社は、アフィニティ、イオン交換、疎水性相互作用クロマトグラフィーのアプリケーションに用いる効率的で拡張性の高いさまざまな樹脂を提供しています。
当社製品の使用例
サーモフィッシャーサイエンティフィックの精製ソリューションに関するケーススタディ、Webセミナー、記事。
Optimizing AAV manufacture
遺伝子治療は、遺伝的疾患を治療できる可能性があることから、医学分野に革命をもたらすと考えられており、最適なベクターとしてアデノ関連ウイルスが挙げられています。
Monoclonal antibody aggregate polish and viral clearance using hydrophobic-interaction chromatography
mAbs AおよびmAbs Bの最終精製を成功させるため、新しいエチルおよびベンジル由来の表面基を持つPOROS HIC樹脂を用いた凝集体クリアランスおよびウイルスクリアランスの戦略について説明します。
Meeting the global demand for non-monoclonal antibody biosimilars
バイオシミラーの製造に対して新しいアプローチを採用することにより、重要な非モノクローナル抗体バイオシミラーへ持続的にアクセスきる可能性について概要を説明します。
Get in the mRNA vaccine race with affinity production
臨床グレードのmRNAの大規模生産に対する需要が急激に高まっている中、開発者はmRNA精製のための迅速かつ効率的で拡張性の高いメソッドを必要としています。
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
Support
Events & Webinars
Pharmaceutical Grade Reagent. For Manufacturing and Laboratory Use Only.