原材料や完成品の試験に確信をもてます。
製品の信頼性と安全性を確保するうえで、品質保証および品質管理(QA/QC)のための金属合金検証がこれまで以上に重要になってきています。金属製造から最終製品の組み立てまでの工程で、材料の取り違えは現実に起こり得ます。あらゆる製造作業について安全規制がますます厳密になってきており、重要な材料を 全数検査することが今日におけるベストプラクティスの一つです。Niton 携帯型 XRF および LIBS 分析計を使用すれば、規制に確実に準拠した元素分析が行えます。もっと詳しく知りたいですか?デモをご希望の上、弊社担当者にご相談ください。
加工用 Niton 携帯型 XRF & LIBS 分析計
パワフルな分析
弊社の製品により、材料の化学的性質に自信を持つことができます。Niton XRF および LIBS 分析計はハードウェアとソフトウェアの最高レベルの組み合わせにより、分析性能を向上させます。これで、合金の検証、失った材料トレーサビリティーの回復、最終製品の確認、溶接部の化学的性質の検証が迅速に行えます。弊社の Niton XL5 携帯型 XRF 分析計は 5 W
の X 線管(使用可能な最高レベルの電力)を特長とし、X 線管と検出器の間のスペースを最適化することで低検出限界を保証します。Niton Apollo 携帯型 LIBS 分析計は効果的なレーザーと高純度アルゴンパージを搭載し、わずか 10 秒でラボレベルの結果が得られます。
安心感
弊社の製品で品質管理プログラムをうまく制御できます。Niton 分析計は材料の詳細な化学的性質を調べるのに役立ちます。誤った材料が大切な製造ラインに混入するのを確実に防ぎ、お客様のビジネスの評判を守ります。元素データを知るためにミルシート(MTR)に頼るのはもはや適切とは言えません。Niton XRF および LIBS 分析計は、「信ぜよ、されど確認せよ」という方針のプログラムを採用し、入荷品を検証します。Niton 分析計は、1 mm の薄さのワイヤースタンドから最終製品組み立てまで、100%の品質管理をお手伝いします。
生産性の向上
時間は大切です-だからこそ、Niton 携帯型 XRF および LIBS 分析計は時間を最大限に活用できるようお手伝いします。これからは、製造ラインで直接材料検査が行えます。外部検査機関に製品を送って数日間あるいは数週間を無駄にするのはやめましょう。弊社の分析計は分析速度が速いため、サンプルスループットや生産性を最大化できます。技術者以外の方でも、最小限のトレーニングですぐにスピーディーな分析ができるようになります。Niton 元素分析計はホットスワップバッテリー機能を搭載しているため、操作を中断することなく消耗したバッテリーの交換ができます。
スマートテクノロジー
Niton 分析計があれば、手間なくスマートに作業を進めることができます。シンプルでスマートなソフトウェアソリューションは、分かりやすく使いやすいアプリケーションインターフェースを備えています。データフィールドやユーザープロファイルをカスタマイズすることで、ビジネスニーズを満たす設計のワークフローソリューションを構築できます。弊社が独自に開発した NitonConnect PC ソフトウェアを使用すれば、PC の前にいながら分析計を遠隔操作できます。弊社の非常に優れた分析計は、マイクロカメラおよびマクロカメラでサンプル画像を取得でき、Wi-Fi 接続で測定値を遠隔転送、表示することもできます。
金属加工アプリケーションを見る
航空宇宙関連
宇宙航空機の部品がその用途に特化した精密な合金で製造されていない場合、設計上耐えうるはずの重量や圧力に対応できなくなる可能性があります。Niton 携帯型 XRF および LIBS 分析計は、あらゆる種類の宇宙航空機用合金に必要な最高レベルの分析と検証を実施するという目的に特化して設計されています。Niton 分析計は以下の用途に使用できます。
- 高温ニッケル、チタン、アルミニウム合金、および超合金を検証できます。
- アルミニウムおよびチタン合金中の軽元素を分析します。
- 高純度のスズを検出して、事前に錫ウィスカを防止します。
- カドミウムおよび亜鉛ニッケルめっきの厚さを測定します。
自動車
自動車の燃料効率を高めるために、新たな軽量鋼種やアルミニウム合金が開発されています。各鋼種や合金は、さまざまな元素を指定された割合で組み合わせて製造され、精錬プロセスを経て特定の自動車部品として適切な特性を持つように加工されます。構成要件からわずかにずれただけでも部品の不良が発生することがあります。Niton 元素分析計は、こうした自動車部品の製造における材料検証に不可欠です。Niton 分析計は以下の用途に使用できます。
- 自動車製造の特定の PMI 要件を満たすことができます。
- 特殊合金の元素分析を実施できます。
- 完成品を試験して、精密なエンジニアリング仕様を満たしていることを確認できます。
鋳造工場
Niton 携帯型 XRF 分析計は、入荷した金属スクラップのスクリーニングに最適なツールです。さらに、チル鋳物や最終製品の化学的性質およびグレードを迅速に非破壊的に検査することもできます。ステンレス鋼、アルミニウム、銅合金、超合金、チタニウムなどさまざまな材料を携帯型 XRF で測定できます。炭素含有量によって低合金鋼とステンレス鋼をより厳密に識別する必要がある場合には、Niton 携帯型 LIBS 分析計を使用します。Niton 分析計は以下の用途に使用できます。
- 挿入溶解材料を現場で分析できます。
- 非破壊分析でラボレベルの確度と精度を実現します。
- 最終製品の出荷前検査を実施します。
製薬分野
バイオ医薬品エンジニアリング(BPE)規格では、重要なステンレス鋼部品について完全なトレーサビリティーが要求されます。ミルシートや熱スタンプは、多くの事例で信頼できないことが証明されています。多くの施設が Niton 携帯型 XRF 分析計を活用して、優れた材料分析と合金グレードの確実な識別を数秒で実施しています。Niton 携帯型 LIBS 分析計は、L グレード鋼(SS-316L など)の同定に炭素含有量が必要な場合の理想的なツールです。Niton 分析計は以下の用途に使用できます。
- スペクトルの結果で ASME/BPE 規格準拠を促進します。
- その場で据付時適格性確認(IQ)と運転時適格性確認(OQ)を数分で実施できます。
- NIST トレーサブル標準に合わせて校正します。
航空宇宙関連
宇宙航空機の部品がその用途に特化した精密な合金で製造されていない場合、設計上耐えうるはずの重量や圧力に対応できなくなる可能性があります。Niton 携帯型 XRF および LIBS 分析計は、あらゆる種類の宇宙航空機用合金に必要な最高レベルの分析と検証を実施するという目的に特化して設計されています。Niton 分析計は以下の用途に使用できます。
- 高温ニッケル、チタン、アルミニウム合金、および超合金を検証できます。
- アルミニウムおよびチタン合金中の軽元素を分析します。
- 高純度のスズを検出して、事前に錫ウィスカを防止します。
- カドミウムおよび亜鉛ニッケルめっきの厚さを測定します。
自動車
自動車の燃料効率を高めるために、新たな軽量鋼種やアルミニウム合金が開発されています。各鋼種や合金は、さまざまな元素を指定された割合で組み合わせて製造され、精錬プロセスを経て特定の自動車部品として適切な特性を持つように加工されます。構成要件からわずかにずれただけでも部品の不良が発生することがあります。Niton 元素分析計は、こうした自動車部品の製造における材料検証に不可欠です。Niton 分析計は以下の用途に使用できます。
- 自動車製造の特定の PMI 要件を満たすことができます。
- 特殊合金の元素分析を実施できます。
- 完成品を試験して、精密なエンジニアリング仕様を満たしていることを確認できます。
鋳造工場
Niton 携帯型 XRF 分析計は、入荷した金属スクラップのスクリーニングに最適なツールです。さらに、チル鋳物や最終製品の化学的性質およびグレードを迅速に非破壊的に検査することもできます。ステンレス鋼、アルミニウム、銅合金、超合金、チタニウムなどさまざまな材料を携帯型 XRF で測定できます。炭素含有量によって低合金鋼とステンレス鋼をより厳密に識別する必要がある場合には、Niton 携帯型 LIBS 分析計を使用します。Niton 分析計は以下の用途に使用できます。
- 挿入溶解材料を現場で分析できます。
- 非破壊分析でラボレベルの確度と精度を実現します。
- 最終製品の出荷前検査を実施します。
製薬分野
バイオ医薬品エンジニアリング(BPE)規格では、重要なステンレス鋼部品について完全なトレーサビリティーが要求されます。ミルシートや熱スタンプは、多くの事例で信頼できないことが証明されています。多くの施設が Niton 携帯型 XRF 分析計を活用して、優れた材料分析と合金グレードの確実な識別を数秒で実施しています。Niton 携帯型 LIBS 分析計は、L グレード鋼(SS-316L など)の同定に炭素含有量が必要な場合の理想的なツールです。Niton 分析計は以下の用途に使用できます。
- スペクトルの結果で ASME/BPE 規格準拠を促進します。
- その場で据付時適格性確認(IQ)と運転時適格性確認(OQ)を数分で実施できます。
- NIST トレーサブル標準に合わせて校正します。
弊社の無料 e-learning コースを受講ください!
API 578(第 3 版)- 材料検証プログラムのガイドライン
このコースでは、米国石油協会が定めた推奨方法 578(第 3 版)の最新の要求事項を満たす材料検証プログラムの設計方法を学びます。影響を受ける人や物についての最新情報が得られ、重要な変更点を知ることができ、知っておくべき用語についても学ぶことができます。より詳しく知るために、ぜひ今日コースを受講してください!
お客様の用途に合った Niton 分析計を見つけましょう!
どの Niton 分析計が最適か迷っていらっしゃいますか?お客様のビジネスに最適な製品を見つけるお手伝いをいたします。弊社のインタラクティブな選択ガイドをご覧になり、機器の仕様や主な特長などを比較してください。
金属|鉱業
金属|鉱業
金属|鉱業
金属|鉱業