Thermo Scientific Niton XL5 Plus ハンドヘルド/携帯型蛍光 X 線(XRF)分析計をご確認ください。蛍光 X 線分析技術を採用する Niton XL5 Plus は、成分分析用のハンドヘルド/携帯型蛍光X線分析装置としてトップレベルの軽量性、高性能、コンパクトさを誇ります*。業界をリードする Niton 製品ファミリーの Niton XL5 Plus は、携帯型蛍光X線分析装置におけるかつてないレベルのスピード、性能、生産性を実現します。
デモをリクエストして弊社担当者とご相談いただき、Niton XL5 Plus の詳細をぜひご確認ください。
パワフルな分析
Niton XL5 Plus は、現時点で最も強力な 5 W X 線管を搭載し、ラボでの測定と同等の結果をもたらします。優れた分析を実現するために専用設計された Niton XL5 Plus は、X 線源とサンプル間のジオメトリを最適化し、検出限界(LOD)を極限まで下げています。それだけではありません。ダイナミック電流調整で最適な感度をもたらし、スマートな基礎パラメータ補正でサンプルのマトリックス効果を修正します。
現場での使用範囲を拡大
Niton XL5 Plus の違いを体感してください。重さわずか 2.8 lbs(1.3 kg)の Niton XL5 Plus 蛍光 X 線(XRF)分析計は、成分分析に利用可能なハンドヘルド/携帯型蛍光X線分析装置として業界トップレベルの軽量性とコンパクトさを誇ります。最小のフットプリントと優れた軽量性により、作業者の疲労を低減する一方で、生産効率を高めます。Niton XL5 Plus を導入することで、現場での使用範囲が拡大し、これまで持ち込めなかった狭い場所にもアクセスできるようになります。角や接合部、扱いにくい箇所や狭い場所の溶接部にもスムーズに到達できます。
生産性の向上
Niton XL5 Plus でダウンタイムを短縮し、より多くの作業をこなすことができます。分析時間を短縮することで、サンプルスループットと生産性が向上します。2 つのホットスワップバッテリーを採用しているため、作業者は消耗したバッテリーをすばやく交換できます。角度調節可能なカラータッチスクリーンとオプションの方向キーにより、メニューやサンプル測定値などを容易に操作できます。さらに、Niton XL5 Plus はマイクロ/マクロカメラを搭載し、記録性能も高めています。マイクロカメラは精密測定を正確にピンポイントで捉え、マクロカメラはサンプル画像全体を取得します。
スマートテクノロジー
Niton XL5 Plus があれば、手間なくスマートに作業を進めることができます。シンプルでスマートなソフトウェアソリューションは、どんなユーザーでも分かりやすいアプリケーションインターフェースを備えています。データ収集やユーザープロファイルをカスタマイズすることで、ビジネスニーズを満たす専用設計のワークフローソリューションを構築できます。さらに、WiFi 対応 XRF 分析計では、サンプル測定値をリモート転送して手元で確認できます。
Niton XL5 Plus 携帯型蛍光 X 線(XRF)分析計の用途を確認する
安全を確保するには、パイプラインやプラント施設の一貫して完全な構造の維持が重要です。強力な Niton XL5 Plus XRF 分析計を使用することで、作業者は有益物質特定(PMI)を実施して、流量加速腐食や硫化腐食が問題となる配管材料の分析を行うことができます。
- 配管、バルブ、および反応容器の組成を数秒以内に、もっとも低い検出限界で検証できます。
- プラント全体あるいはパイプライン沿いの狭いスポットやコーナーの溶接部に届くことができるため、連続的に検査を実施したり、作業者の疲労を軽減できます。
- 入荷検査、プロセス内溶接/加工、および最終検査の各チェックポイントで、構成部分個々の材料を検査および分析できます
金属の品質保証/品質管理(QA/QC)のための材料検証は、製品の安全性に不可欠です。信頼性の高い Niton XL5 Plus XRF 分析計があれば、間違ったまたは仕様外の金属合金が製造プロセスに混入するのを防ぐことができます。
- 金属合金の化学組成や等級を従来より広範囲かつ迅速に判定できます。
- 品質管理を改善し、リスク管理の慣行における信頼性を高めます。
- 指定された基材に施された最大 4 層のコーティングの厚さとめっき付着量を測定します。
- 純金属、合金、金属化合物の層に対応し、純金属、合金、プラスチック、木材の基材を指定できます。
金属リサイクル事業者が作業の効率性と生産性を向上させるためには、スクラップを迅速かつ正確に分類することが重要です。Niton XL5 Plus 携帯型蛍光 X 線(XRF)分析計は、優れた堅牢性で過酷な環境での使用に耐えるだけでなく、軽量な本体により作業者の疲労を軽減し、1 日あたり数千回もの測定を可能にします。
- 規制基準を満たすために、混入すべきではない微量元素(トランプ元素)を検出・測定できます。
- 合金の取り違えや汚染されたスクラップが流通に混入するのを防止できます。
- 30 種類を超える元素の定量、広範囲の合金ライブラリにより、検査対象範囲を広げます。
採鉱会社が成功を収めるには、採算性にもっとも優れた鉱脈を迅速に特定し、回収を図ることが必要です。パワフルな Niton XL5 Plus XRF 分析計を利用することで、即座に正確なリアルタイムの地質化学データを収集し、全体としての生産性を最大限まで高めることができます。
- 種々の地質化学物質において Mg から U までの 30 元素の濃度を特定します。
- 現場で、即座に採掘目標をすばやく特定します。
- 石油やガスの探査、鉱物発見、採掘作業のためのコスト効果の高いソリューションです。
鉱工業の操業から排出される環境汚染の検出と除去は、世界的な課題となっています。Niton XL5 Plus XRF 分析計で現場サンプルを回収して分析することで、リスクスクリーニングの評価容易件を満たすことができます。
- 土壌サンプルを迅速に分析するだけでなく、重金属汚染物質の情報を提供します。
- RCRA 金属、優先度の高い汚染物質、米国 EPA の対象分析種を簡単に分析し、法的な根拠として有効な結果を即座に提供します。
- 短時間で即座に結果を出し、現場から離れたのラボでの検査コストを削減します。
一般消費製品では、危険物質の混入が厳しく規制されています。玩具、電子機器、宝石、衣服などの製品では、メーカーによるデューデリジェンスプログラムの実施が義務付けられています。汎用性の高い Niton XL5 Plus XRF 分析計は、プラスチックや電子合金の検査に対応します。
- 一般製品への重金属やハロゲンの混入をスクリーニングすることで、不適合品が店頭に並ぶのを回避できます。
- その結果、一般形式認証(GCC)要件を確実に満たすことができます。
- 金属、セラミック、ガラス、プラスチック、木材、繊維、はんだなど、さまざまな材料の検査に対応します。
貴金属成分の知識におけるわずかな不確実性が、大規模な経済的損失につながる場合があります。Niton XL5 Plus XRF 分析計では、金、プラチナ、銀、パラジウムやそれらの合金元素の測定で高い精度が得られます。
- 製造から販売、リサイクルや精製まで、各取引の収益性を保つことができます。
- 金メッキアラートや不純物の混じった材料の通知も受信できます。
- 金銀や宝石の貴金属検出
安全を確保するには、パイプラインやプラント施設の一貫して完全な構造の維持が重要です。強力な Niton XL5 Plus XRF 分析計を使用することで、作業者は有益物質特定(PMI)を実施して、流量加速腐食や硫化腐食が問題となる配管材料の分析を行うことができます。
- 配管、バルブ、および反応容器の組成を数秒以内に、もっとも低い検出限界で検証できます。
- プラント全体あるいはパイプライン沿いの狭いスポットやコーナーの溶接部に届くことができるため、連続的に検査を実施したり、作業者の疲労を軽減できます。
- 入荷検査、プロセス内溶接/加工、および最終検査の各チェックポイントで、構成部分個々の材料を検査および分析できます
金属の品質保証/品質管理(QA/QC)のための材料検証は、製品の安全性に不可欠です。信頼性の高い Niton XL5 Plus XRF 分析計があれば、間違ったまたは仕様外の金属合金が製造プロセスに混入するのを防ぐことができます。
- 金属合金の化学組成や等級を従来より広範囲かつ迅速に判定できます。
- 品質管理を改善し、リスク管理の慣行における信頼性を高めます。
- 指定された基材に施された最大 4 層のコーティングの厚さとめっき付着量を測定します。
- 純金属、合金、金属化合物の層に対応し、純金属、合金、プラスチック、木材の基材を指定できます。
金属リサイクル事業者が作業の効率性と生産性を向上させるためには、スクラップを迅速かつ正確に分類することが重要です。Niton XL5 Plus 携帯型蛍光 X 線(XRF)分析計は、優れた堅牢性で過酷な環境での使用に耐えるだけでなく、軽量な本体により作業者の疲労を軽減し、1 日あたり数千回もの測定を可能にします。
- 規制基準を満たすために、混入すべきではない微量元素(トランプ元素)を検出・測定できます。
- 合金の取り違えや汚染されたスクラップが流通に混入するのを防止できます。
- 30 種類を超える元素の定量、広範囲の合金ライブラリにより、検査対象範囲を広げます。
採鉱会社が成功を収めるには、採算性にもっとも優れた鉱脈を迅速に特定し、回収を図ることが必要です。パワフルな Niton XL5 Plus XRF 分析計を利用することで、即座に正確なリアルタイムの地質化学データを収集し、全体としての生産性を最大限まで高めることができます。
- 種々の地質化学物質において Mg から U までの 30 元素の濃度を特定します。
- 現場で、即座に採掘目標をすばやく特定します。
- 石油やガスの探査、鉱物発見、採掘作業のためのコスト効果の高いソリューションです。
鉱工業の操業から排出される環境汚染の検出と除去は、世界的な課題となっています。Niton XL5 Plus XRF 分析計で現場サンプルを回収して分析することで、リスクスクリーニングの評価容易件を満たすことができます。
- 土壌サンプルを迅速に分析するだけでなく、重金属汚染物質の情報を提供します。
- RCRA 金属、優先度の高い汚染物質、米国 EPA の対象分析種を簡単に分析し、法的な根拠として有効な結果を即座に提供します。
- 短時間で即座に結果を出し、現場から離れたのラボでの検査コストを削減します。
一般消費製品では、危険物質の混入が厳しく規制されています。玩具、電子機器、宝石、衣服などの製品では、メーカーによるデューデリジェンスプログラムの実施が義務付けられています。汎用性の高い Niton XL5 Plus XRF 分析計は、プラスチックや電子合金の検査に対応します。
- 一般製品への重金属やハロゲンの混入をスクリーニングすることで、不適合品が店頭に並ぶのを回避できます。
- その結果、一般形式認証(GCC)要件を確実に満たすことができます。
- 金属、セラミック、ガラス、プラスチック、木材、繊維、はんだなど、さまざまな材料の検査に対応します。
貴金属成分の知識におけるわずかな不確実性が、大規模な経済的損失につながる場合があります。Niton XL5 Plus XRF 分析計では、金、プラチナ、銀、パラジウムやそれらの合金元素の測定で高い精度が得られます。
- 製造から販売、リサイクルや精製まで、各取引の収益性を保つことができます。
- 金メッキアラートや不純物の混じった材料の通知も受信できます。
- 金銀や宝石の貴金属検出
Niton XL5 Plus についてさらにご不明な点がある場合
* Niton XL5 Plus XRF 分析計の重要は 2.8 lbs(1.3 kg)です。Niton XL5 Plus は、X 線管技術を使用する XRF 分析計でトップクラスの軽量性とコンパクトさを達成しています。