これらの有用なツールやアクセサリを使用して、Thermo Scientific NanoDrop装置を維持し、研究を合理化して、生産性を向上できます。
NanoDrop One/OneC分光光度計によるサンプル測定をより正確で便利にする完全なツールキットです。キットには以下が含まれます:
PV-1 Performance Verification Solution
ほとんどのユーザーはNanoDrop One装置をキャリブレーションする必要はありませんが、測定の正確性と信頼性を確保するために、この溶液を使用して6か月ごとに検証することが推奨されます。NanoDrop One/OneC、NanoDrop Eight、およびNanoDrop Lite Plus装置で使用できます。
PR-1 Reconditioning Kit
NanoDropのサンプル測定台座を疎水性状態に再調整するための化合物とスワブです。
CF-1/CF-8 Calibration Check Fluid/Kit
キャリブレーションを確認するための濃縮水性重クロム酸カリウム(K2Cr2O7)溶液です。NanoDrop 1000、NanoDrop 2000/2000c、NanoDrop Lite、およびNanoDrop 8000装置用で使用できます。
プリンターアクセサリ
NanoDrop Lite PlusまたはNanoDrop Lite装置用のオプションのドッキングプリンターを使用すると、フリーザー対応のラベルにデータを印刷できます。
NanoDrop分光光度計用の装置別アクセサリおよび消耗品
製品 |
ND One |
ND OneC |
ND Eight |
ND Lite Plus |
ND 3300 |
ND 2000/2000C |
ND 8000 |
ND Lite |
カタログ番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NanoDrop One Productivity Kits |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
PV-1 Performance Verification Solution |
|
|
|
|
|
||||
PV-8 Performance Verification Kit |
|
|
|
|
|
|
|
CHEM-PV-8 |
|
PR-1 Reconditioning Kit |
|||||||||
CF-1 Calibration Check Fluid |
|
|
|
|
|
|
|||
CF-8 Calibration Check Kit |
|
|
|
|
|
|
|
||
プリンターアクセサリ |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
プリンター用紙 |