">
DNA、RNA、およびタンパク質のシンプルで迅速かつ正確な定量と定性評価
Thermo Scientific™ NanoDrop™ 分光光度計を使用すると、わずか1~2 µLのサンプルからDNA、RNA、およびタンパク質を迅速に定量できます。当社の先進的なサンプル保持テクノロジーは、サンプルに関する情報をより多く得られるよう、あらゆる領域で進化しているため、トラブルシューティングの時間を節約し、研究を加速できます。
DNA、RNA、またはタンパク質サンプル1滴を台座にピペットし、アームを下ろすだけです。キュベットやキャピラリーは不要で、結果は数秒で表示されます。NanoDrop分光光度計は長年にわたり、多くのラボで信頼され不可欠なものとなっており、科学的引用は55,000件を超えます。
NanoDrop微量分光光度計の機能
高度なサンプルインテリジェンス
Acclaroサンプルインテリジェンスソフトウエアは、フルスペクトル分析により高度なケモメトリクスアルゴリズムを使用して不純物を同定および補正し、RNAとDNAを区分します。
規制準拠サポート
一部のNanoDrop微量分光光度計で使用できるオプションのセキュリティツールは、お客様のラボが連邦データ規制への準拠を維持するのに役立ちます。
装置を最新の状態に維持
最新のソフトウエア更新をダウンロードして、お持ちのNanoDrop装置のすべての機能をご活用ください。
タンパク質定量
NanoDrop分光光度計は、A280およびA205の直接測定のほか、Bradford法、BCA、Lowry法、およびPierce 660などの比色アッセイにおいてタンパク質サンプルの定量をサポートします。
RT-qPCRワークフロー
核酸の定量は、RT-qPCRプロセスの両方のステップで重要です。Acclaroソフトウエアは不純物を同定し、補正した核酸濃度を提供するため、qPCRの成功をサポートします。