複雑なメタボロミクスデータを解釈する意義を持つ結果に変換
メタボロミクス分析は、通常、極めて大きなサンプルセットを対象とするため、複雑なデータが出力されます。 生物学的に意味のある情報を導き出すためには、大きなサンプルセットを分析し、統計学的有意性を示す必要があります。 一般的なメタボロミクスのデータ分析は、ピーク抽出、定量、統計解析、化合物同定から構成されます。
Thermo Scientific メタボロミクスソフトウェアは、複雑な HR/AM Orbitrap のデータマイニング用に設計されているので、大規模なデータセットを意味ある結果に変換することができます。
メタボロミクスのデータ分析は、ピーク抽出、定量、統計分析、化合物同定からなり、最終的に生物学的解釈を目的とします。 Thermo Scientific Compound Discoverer ソフトウェアは、大規模かつ複雑な生物学データを知見へと転換するという課題に取り組みます。 強力な可視化ツールを搭載するCompound Discoverer を用いることで、重要な差異を迅速に検出・特定できます。
メタボロミクス研究において、代謝物同定はもっとも困難なステップの一つです。m/zCloud ライブラリは、最先端のオンラインのマススペクトルデータベースです。第 3 世代の新しいスペクトル相関アルゴリズムを用いて、HR/AM スペクトルデータを無料で検索できます。
Thermo Scientific TraceFinder ソフトウェアを用いることで、標的代謝物定量に加えて困難なステップである未知化合物のスクリーニングが簡単、迅速、高生産性で実行できます。 すべてのThermo Scientific質量分析計(HR/AM Orbitrap およびトリプル四重極)の定量業務において、メソッド開発から、データの取得、データ処理、レポート作成までをサポートできる唯一のソフトウェアです。
Thermo Scientific LipidSearch ソフトウェアは、 HR/AM Orbitrap および SRM トリプル四重極のデータを処理して、自動的に細胞内脂質を同定、定量します。 複雑なデータがレポートに自動的に統合され、データ解析時間が大幅に短縮されます。