包括的かつ信頼性の高いメタボロミクス分析
業界をリードする Orbitrap ベースの質量分析計が達成する高分解能精密質量(HR/AM)測定と高感度により、再現性に優れた標的および非標的メタボロミクス/リピドミクス分析を実現します。迅速なデータ取得と極性切替により、陽イオンと陰イオンの両方を一度の分析で検出することで、生産性を最大限に高めています。代謝物のルーチン分析において、TSQ シリーズのトリプル四重極 MS システムが最適です。さまざまな SRM ベースの代謝物標的定量に適応できる機能性と感度を提供します。
非ターゲット、セミターゲットからターゲットメタボロミクス研究まで、さまざまなアプリケーションにわたる小規模から大規模の研究から貴重な定量的洞察を取得します。 最適化された方法により、Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240質量分析計は、操作の単純さでサンプルの迅速なターンアラウンドを結果にもたらします。 クラス最高のパフォーマンスとThermo Scientific AcquireXインテリジェントデータ取得により、すべてコンパクトな設置面積で確実な結果を迅速に得ることができるため、日常の多様性を超えることができます。
最も複雑な化合物と生物学的システムに関する最大の洞察を取得します。 化学物質の多様性に対処するための実験的多様性を提供する新しいイノベーション、より意味のあるデータを収集するための組み込みのAcquireXインテリジェントデータ取得戦略、構造解明のためのインテリジェントMSnのリアルタイムライブラリ検索により、Thermo Scientific Orbitrap IQ-X Tribrid質量分析計は再定義します ターゲットを絞らないメタボロミクス。実際の生物学的結果への道を加速し、今日の発見を超えて科学を推進することができます。
GC分離用に設計された Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240 質量分析計は、検出可能なすべての化合物を高い特異性と選択性で定量するための非常に正確なデータを提供します。 このシステムは、広いダイナミックレンジと優れた分離能を備えており、豊富な代謝物と少量の代謝物の両方を同時に定量および確認できます。
代謝物のルーチン分析において、Thermo Scientific TSQ Altis トリプル四重極質量分析計は 、SRM ベースの標的メタボロミクスアプリケーションに求められる卓越した感度、スピード、ダイナミックレンジを示し、もっとも厳しい分析要件をも上回ります。
GC 分離向きの代謝物のルーチン分析において、Thermo Scientific TSQ 9000 トリプル四重極 GC-MS/MS は、 SRM ベースの標的メタボロミクスの定量アプリケーションに求められる卓越した感度、スピード、ダイナミックレンジを示し、極めて高い生産性を実現します。