NPP で使用される水の化学特性は一次系と二次系の両方で腐食を防止するため厳重に管理しなければなりません。腐食によって発電所のコンポーネントの完全性が損なわれると、欠陥のある危険な動作につながってしまいます。 NPP 用水に含まれるイオン汚染物質の同定は腐食状態の特定と予防にとって不可欠です。イオンクロマトグラフィーは、μg/L 未満から 低μg/L レベルの濃度の個別のイオン種を同定するためになくてはならない技術です。
水化学の重要性
原子力発電所(NPP)は、米国では総電力の約 20%、EU では約 30%を担っています。 NPP では、二次系と冷却系の冷却水が、放射同位体の核分裂によって生み出される熱を制御して蒸気を発生させます。この蒸気が発電に使用されます。 NPP の水化学は、原子力の安全性の維持、主要コンポーネントの信頼性、発電所稼働の総合的な経済的継続性にとって重要です。 各原子力発電所には水化学マトリックスがあります。このマトリックスは多くの場合、その発電所独自のものであり、通常は発電所の水化学の歴史と冶金学に基づいています。
一般的なマトリックスに該当するもの:
- 純水
- アミン添加した純水
- ホウ酸化水
- 補機冷却水(高濃度亜硝酸塩を含む)
- 環境サンプル(廃水、土壌、空気など)
Reagent-Free イオンクロマトグラフィーは、使いやすく、検出限界が向上したため、ほとんどの NPP で採用されています。この分野でモニタリングが必要な典型的マトリックスおよび検体に最適です。
詳細情報
純水
詳細情報
アミン添加した純水
ホウ酸化水
詳細情報
補機冷却水
詳細情報
環境サンプル
詳細情報
Manufacturing and Processing Resource Library
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, videos, webinars and white papers for chemical, electronic, power and energy, plastics and polymers, and paints and pigments analysis.