電力&エネルギー分析のソリューション
石油化学関連の分析が困難となる理由は、複雑なマトリックスや多様な汚染物質が関係しており、感度が要求されるためです。当社は、分析能力とプロセスを改善、強化するイオンクロマトグラフィー(IC)、ガスクロマトグラフィー(GC)、GC-MS、ICP、および XRF 分光計など幅広い製品を提供しています。
原子力発電所(NPP)は、米国では総電力の約 20 %、EU では約 30 %を担っています。NPP では、二次系と冷却系の冷却水が、放射同位体の核分裂によって生み出される熱を制御して蒸気を発生させます。この蒸気が発電に使用されます。NPP の水化学は、原子力の安全性の維持、主要コンポーネントの信頼性、発電所稼働の総合的な経済的継続性にとって重要です。各原子力発電所には水化学マトリックスがあります。このマトリックスは多くの場合、その発電所独自のものであり、通常は発電所の水化学の歴史と冶金学に基づいています。
電力&エネルギーの関連情報
カタログ
電池に関する冊子(英語)
電池と電池成分の評価には、多様なスケールでバルク材料と成分表面を研究するため、さまざまな分析方法が必要です。この冊子は、電池分析と製品組成用の幅広い材料特性評価ツールをカバーしています。アプリケーションノート
プロトン交換燃料電池の膜電極アセンブリの特性評価(英語)
X 線光電子分光法(XPS)を使用して、プロトン交換燃料電池の膜電極アセンブリを分析し、コンポーネント内のプラチナ分布を測定しました。アプリケーションノート
モルホリンとアンモニウムは発電所用水の添加剤として使用されます。モルホリンは腐食防止剤として、アンモニアは pH コントロールのために使用されます。このマトリックスでは、無機陽イオン汚染物質の存在を判定することが極めて重要です。
アプリケーションノート
発電所の排煙脱硫用石灰石の分析(英語)
排煙脱硫(FGD)処理ユニットは、石炭を燃焼する発電所の排煙から二酸化硫黄を取り除きます;空中の SO 2 が空中の水滴内で酸化し、「酸性雨」となる酸化硫黄を生じます。SO 2 の環境放出規制が世界的に厳しくなるにつれ、SO 2 除去や関連する分析のテクノロジーは進化を続けています。アプリケーションノート
EDXRF による都市固形廃棄物の有毒元素の測定(英語)
都市固形廃棄物(MSW)は、主に家庭から排出されます。この廃棄物は長期間にわたり、ゴミ廃棄場に堆積してきました。近年 MSW は、その一部をリサイクルしたり、エネルギーや堆肥へ変換する回収処理を行ったりすることで、資源と見なされています。廃棄物の化学的特性を評価して有毒元素を特定することは、処理ルートを決めるうえで重要です。さらに、焼却を考慮に入れると、腐食性の元素(硫黄や塩素)や灰を形成する元素にも注意する必要があります。電力&エネルギー情報のサブトピック
原子力発電に関する情報
原子力発電所(NPP)は、米国では総電力の約 20 %、EU では約 30 %を担っています。NPP では、二次系と冷却系の冷却水が、放射同位体の核分裂によって生み出される熱を制御して蒸気を発生させます。この蒸気が発電に使用されます。Manufacturing and Processing Resource Library
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, videos, webinars and white papers for chemical, electronic, power and energy, plastics and polymers, and paints and pigments analysis.