">
医薬品およびバイオテクノロジー製造のプロセス全体に最先端技術を適用し、大幅に業務を改善
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、医薬品製造プロセスを改善する技術の開発と適用において、業界最高の信頼性を確立したパートナーとして今日も活動を続けています。弊社がビジネスソリューションとして提供する技術は、業務効率の向上、製品の品質と安全性の向上、そして最終的な業務収益の向上を主眼としています。
重量検査
重量検査システムは、移動中の製品の重量測定と計数を行い、仕様外の製品を排除することで、最終製品の一貫性、品質、ブランドの完全性の確保を支援します。重量検査システムはオンライン上に設置され、高速かつ高精度な機能を発揮します。パッケージはカスタマーの搬出口から重量選別機の搬入口へと移動し、計量テーブルの計量セルで秤量が行われます。次に、パッケージは重量選別機の搬出口に移動し、重量選別機の設定に従って、通過承認または排除されます。
弊社の重量選別機は製薬業向けに特別に設計されており、経口固形剤および液体バイアルの包装業務に対応しています。
Versa Rx重量選別機
Thermo Scientific Versa Rx製薬用重量選別機は、製薬業の高い性能基準を満たしています。高精度(3シグマで±50 mg以内、最大速度650 ppm)のVersa Rx製薬用重量選別機は、さまざまな製品に最適です(ブリスターパック、カートン、ペットボトル、ガラスびん、パウチ、小型エアゾル)。21 CFR Part 11準拠のオプション。OIML MIDの認可取得済み。
Global Versa GP製薬用重量選別機
Thermo Scientific Global Versa GP重量選別機は、正確性を犠牲にすることなく毎分350パッケージのライン速度でスキャンできる汎用性の高い多目的重量選別機です。Versa GP重量選別機は、高さ調整用のコンパクトな片持ち構造を備え、3キログラム(6.6ポンド)までのパッケージに最適です。
Global VersaWeigh製薬用重量選別機
Global VersaWeighは、医薬品の包装業務において優れた品質管理機能を発揮するよう設計された、汎用の重量選別機です。この重量選別機は信頼性、操作性、保守性に優れたシステムであり、適正製造基準(GMP)のガイドラインに準拠しています。
押出成形と混練
二軸スクリューエクストルーダーは非常に効率的なミキサーで、医薬品の原料の連続的な混練と造粒に使用されています。2つのインターメッシュ型スクリューとセグメント化されたプロファイルを使用する二軸スクリュー押出成形により、カスタマイズ性に優れた柔軟なプロセスが実現されます。二軸スクリューエクストルーダーを利用することで、乾燥、溶融、湿式造粒、および湿式押出成形と加熱溶融押出成形(HME)を、すべて同一の装置で行うことができます。
HMEが医薬品に最適とされているのは、それが無溶剤かつ無粉塵の連続プロセスで、極めて少ない処理ステップ、高い再現性、小さなフットプリントを特長としているためです。HMEは製薬における噴霧乾燥などと並び、非晶質固体分散体(ASD)を製造する主要な方法の1つです。ASD製造の主要な目的は、医薬品のバイオアベイラビリティーを高めることにあります。R&Dパイプラインで用いられる大部分の医薬品は、水溶性が低いためです。加熱溶融押出成形は、この問題を解決できます。
二軸スクリュー押出成形の主要な用途には、溶解性と安定性を向上させるための薬物分子と医薬品ポリマーの混合、腸溶性製剤や放出制御製剤の調製、新規剤形の開発などが含まれます。
Pharma mini HMEマイクロコンパウンダー
Thermo Scientific Pharma mini HMEは、製薬業界の研究開発に用いられるGMP準拠のホットメルトエクストルーダーです。この装置では、わずか3グラムの材料からコンパウンド試験を実施できるため、加熱溶融押出成形に適した薬剤候補の特定が可能です。
Pharma 11二軸スクリューエクストルーダー
Thermo Scientific Pharma 11二軸スクリューエクストルーダーは、必要とする医薬品有効成分が少量で、最低20 gの量でも処理が可能なため、原材料と作業量の両面で効率的な押出成形が可能です。Pharma 11二軸スクリューエクストルーダーは、パラレル11 mm二軸スクリューとコンパクトな設計を特徴とした、Thermo Scientificスタンドアロン型製薬混練システムです。プロセスに関連する結果を確認したり、小規模な製造を行うこともできます。
Pharma 16二軸スクリューエクストルーダー
Thermo Scientific Pharma 16二軸スクリューエクストルーダーを利用することで、医薬品の製剤開発を迅速化し、連続的な処理メソッドを導入することができます。Pharma 16二軸スクリューエクストルーダーでは、連続的な加熱溶融押出成形(HME)または湿式造粒(TSG)の切り替えを簡単に行えます。製薬業で研究開発や製造に用いられるパイロットスケールでの連続的なHMEまたはTSGプロセスに最適です。
金属検出
製薬メーカーは、検証済みの製造に関し、米国連邦医薬品局(FDA)の定めた厳格な要件に準拠する必要があります。品質と安全性の管理は不可欠であり、鉄および非鉄金属やステンレス鋼の小粒子を検出するために金属探知機が用いられます。これらの粒子は、装置の破損やネジの緩みで生じたり、原材料に含まれている可能性があり、製品の汚染の原因となります。
金属検出器の内部では、高周波無線トランスミッターに接続された非金属フレームにコイルが巻きつけられています。金属粒子がコイルを通過すると、1つのコイルの下で高周波数フィールドが乱され、電圧がわずか数マイクロボルト変化します。出力は金属の検出に使用されます。
感度を高めるため、また多くの種類や小さい寸法の金属の検出を可能にするため、マルチスキャン技術を提供しています。マルチスキャン技術を採用した金属検出器は、自由に調整可能な最大5つの周波数を利用しており、以前は検出できなかった種類と寸法の金属が検出可能です。真の広域スペクトルアプローチを使用すると、見逃しの可能性が桁違いで減少します。
マルチコイル設計で、検出器内部に周波数が調整可能な検出コイルが複数装備されています。製品がコイルを通過する際、コイルでモニタリングされている周波数がさまざまな種類や大きさの汚染物質によって乱されることで、汚染物質が検出されます。マルチスキャン技術により、以前は複数の機械をインラインで稼動させなければ得られなかった有効性と感度が単一の金属検出器で実現できます。
APEX 500 Rx製薬用金属検出器
もっとも要求の厳しい製薬環境において、費用対効果に優れた業界最高の感度を達成すると同時に、検証済み製造に対する米国連邦医薬品局(FDA)の厳格な要件も満たしています。APEX 500 Rx製薬用金属検出器は、多用途かつ信頼性の高いモバイル型のソリューションであり、打錠機、カプセル充填、除塵装置といった用途に適しています。マルチコイル設計が採用されているため、製品や環境変化による影響を受けません。
NIR分光法
NIR(近赤外)分光法は、製薬アプリケーションに明確な結果をもたらす、実績あるテクノロジーです。この分光法の動作原理は、分子の結合振動の組み合わせとオーバートーンに基づいており、近赤外領域の電磁スペクトルを使用しています。
NIR分光法では、未知の物質に対して近赤外線の広域スペクトル(多くの波長または周波数)が照射され、それが対象サンプルによって吸収、透過、反射、散乱されます。照射光の一般的な波長範囲は0.8~2.5ミクロン(800~2,500 nm)です。波長に応じた光度がサンプル照射の前後に測定され、サンプルに起因する拡散反射、吸収と散乱の組み合わせが算出されます。
一般に、NIRはFTIRよりサンプルに深く浸透し、ラマンとは異なり蛍光の影響を受けません。このためNIR分光法は、ラマンやFTIRほど化学用途に特化していないものの、サンプルの前処理が最小限ないし不要であり、バルク型の物質を調べる場合に非常に便利です。
Antaris MX FT-NIRプロセスアナライザー
NIR分析計は操作性に優れており、単一プロセスの複数ポイントでのモニタリングや複数プロセスの同時モニタリングに利用できます。光ファイバー同時多重通信技術とリアルタイムフィードバック用の通信技術を使用すれば、プロセスを遠隔モニタリングしながらQCテストを最適化することができます。またバックグラウンド収集や適格性確認のためにプローブをプロセスから取り出す必要もありません。
Antaris II FT-NIR近赤外アナライザー
プラント用に即時利用できるようパッケージ化されており、ラボベースのFT-NIRパフォーマンスを簡単に実装できます。この分析計では、アットライン、オンライン、インライン分析での堅牢かつ信頼性の高いデータ収集が行えます。Antaris II FT-NIR近赤外アナライザーは、特定の用途向けにカスタマイズすることもできますが、Antaris II MDSメソッド開発サンプリングシステムを選択することも可能です。このシステムでは、透過、光ファイバー、積分球拡散反射分析が、1つのターンキーシステムに統合されています。
microPHAZIR RX分析計
NIR分光法の能力をラボから倉庫に持ち込んで、原材料の分析と特定を行えます。携帯型Thermo Scientific microPHAZIR RX分析計を使用することにより、製薬メーカーは原材料の同一性に関する信頼性の高い検証を、オンサイトで短時間で実行できます。このツールの活用は、規制要件の遵守、製品の品質向上、製造コストの削減、サプライチェーンのリスク軽減に寄与します。
プロセス質量分析
原材料や中間材料の品質と性能に関する重要な属性について、それらの検査および測定をする製造管理をプロセス段階で行うことは、最終製品の品質確保に役立ちます。リアルタイムのオフガスモニタリングのもたらす洞察に富んだデータは、代謝についての判断に利用できます。プロセス質量分析計は、リアルタイムでの発酵および細胞培養プロセスの追跡に利用でき、また定量的な溶媒乾燥データを取得して乾燥プロセスを最適化するのにも役立ちます。プロセスガス分析テクノロジーは、ラボ品質でのオンラインガス組成分析を可能にするもので、製品の生産性と収益性の最大化に利用できます。
Prima PROプロセス質量分析計
Prima PROプロセス質量分析計はオンライン質量分析計であり、速度と正確性に優れた包括的なガス分析が行えるプロセスガス分析装置となっています。バイオテクノロジー業界で頻繁に遭遇する難易度の高いプロセスアプリケーションに対応するように設計されており、高速かつ完全なラボ品質のオンラインガス組成分析を提供し、堅牢なフォールトトレラント設計を特徴としているため99.7%を超える可用性が保証されます。
Prima BTベンチトップ型質量分析計
Thermo Scientific Prima BTガス分析質量分析計は、複数の発酵槽やバイオリアクターからの発酵ガスデータ収集を単一の分析装置で行える、開発ラボに最適なパッケージです。このリアルタイムプロセスガス分析計は、正確性に優れたマルチストリーム磁気セクター型質量分析計です。このソリューションを用いて、PAT実装戦略の一環として発酵と細胞培養をモニタリングすることで、オフラインテストを低減するプラットフォームを構築しながら、プロセスについての理解を向上させることができます。
ラマン分光法
ラマン分光法は分子分析テクニックの1つであり、製薬およびバイオテクノロジー業界では、未知物質の同定と定量に威力を発揮しています。ラマン分光法では、未知のサンプルに単色(単一の波長または単一の周波数)のレーザー光が照射され、それがサンプルによって吸収、透過、反射、散乱されます。サンプルからの散乱光は、サンプルとの光の弾性衝突(レイリー散乱)、または非弾性衝突(ラマン散乱)です。レイリー散乱光が入射レーザー光と同じ周波数(波長)を持つのに対し、ラマン散乱光は、サンプル分子結合の振動周波数に相当する別の周波数としてサンプルから発生します。
ラマン分光法に用いられるレーザーの波長は紫外可視領域(400~700 nm)にあるため、ガラスおよび石英製の容器はラマン測定に干渉せず、包装された物質であっても同定と検証が可能です。
弊社の携帯型ラマン分析計は、最先端の光学系と特許取得の多変量残差分析を組み合わせた分光計です。2つのスペクトル前処理オプションにより、材質同定の効果的なケモメトリックスソリューションを提供します。分析装置の非破壊的なポイントアンドシュート方式のサンプリング原理により、セルロースベースの製品を含め、広範な化合物の迅速な検証を容易に行うことができます。これらは携帯型デバイスであるため、プラント内の場所を問うことなく、効率的かつ効果的なオンサイト分析が行えます。
TruScan RM携帯型ラマン分析計
Thermo Scientific TruScan RM携帯型ラマン分析計の利用は、製薬およびバイオテクノロジーのメーカーにおいて、原材料の受入時から最終製品にいたるまで、原材料の品質保証を支援します。これらのラマン分析計を使用すると、信頼性の高い材料確認試験を、密閉された包装状態のまま、必要な場所で短時間で実行できます。 
TruTools
Thermo Scientific TruToolsは、TruScan RM携帯型ラマン分析計で実行する、アドオン型のケモメトリクスソフトウェアパッケージです。TruToolsからプラットフォームが提供されることにより、PCA、PLS-DA、PCR、PLSアルゴリズムなどの、カスタマイズされたケモメトリックモデルを携帯型デバイスに実装できるようになります。このソリューションを利用することで、メソッド開発者は高度なスペクトルの前処理やサンプル間の定性的差異の特定を実装でき、定量的なサンプル測定が簡単になります。
Raminaプロセス分析計
Thermo Scientific Raminaプロセス分析計は、コンパクトかつ操作性と信頼性に優れた低価格のシステムであり、ラマン分光法の能力を活用することでプロセス内の重要な変数を測定し、それらを制御できるようにします。サンプル調製不要で非破壊のリアルタイム分析が即時実行でき、既存プロセスとの統合も簡単で、技術的専門知識の取得に附随するコストを削減できます。
紫外可視分光法(UV-Vis)
紫外可視分光法は、医薬品開発の研究および品質管理段階での試験において十分に確立された信頼性の高い分析手法です。紫外可視分光光度計は、正確性に優れた測定ができ、USPおよびEPの性能特性もすべて満たしています。
簡単にまとめると、分光光度計の利用は、相対光強度の測光比較を、紫外および可視スペクトル全体で可能にします。サンプルに光を照射すると、特定波長の入射光が選択的に吸収されます。通常は吸光度が一番高い波長(λmax)が分析波長として使用され、ナノメートル(nm)単位で表示されます。吸光度の測定は簡単に行うことができ、これを基にスペクトル曲線が生成されます。こうした吸収を直接的および間接的なオプションとすることで、濃度の計算が行えます。
Evolution Pro紫外可視分光光度計
当社の次世代Evolution紫外可視分光光度計シリーズでは、信頼性と汎用性に優れたハードウェアと、簡単に操作および習熟可能なScientific Insight Proソフトウェアとが統合されています。これらの組み合わせにより、単一の分析ツールで各施設で必要とされる多様なニーズに対応できます。
蛍光X線分析(XRF)
蛍光X線(XRF)分光計は、材料の元素組成を測定するのに使用される非破壊分析技術です。XRF分析計は、一次X線源によって励起された場合に試料から放出される蛍光(または2次)X線を測定することで機能します。試料に含まれる各元素は、一連の特徴的な蛍光X線、または固有の「指紋」を生成します。定量・定性分析の優れたツールであるXRF分析計は、この「指紋」が元素によって異なることを利用しています。
IonicX携帯型XRF分析計
Thermo Scientific IonicX携帯型XRF分析計を使用することで、医薬品およびバイオ医薬品メーカーは、最小限のサンプル調製によるイオン性塩の同定を短時間で実行できます。イオン性塩の原材料についての同定検証が迅速かつ正確に行え、高いサンプルスループットがもたらされます。このようなイオン性塩に対応した非破壊、非接触式の携帯型XRF分析計を採用し、時間とリソースを大量に消費する湿式化学やベンチトップ型のメソッドと置き換えることによって、検査に要する時間と費用も削減できます。IonicXは21 CFR Part 11に準拠しており、すべての電子記録を適切に保存するためのユーザーアクセス制御、監査証跡、電子署名、および完全な同期機能が提供されます。
ARL QUANT'X EDXRF分析計
Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF分光装置は、主要元素、微量元素、痕跡元素の定量を可能にします。元素分析において、汎用性と信頼性に優れた最高のパフォーマンスを発揮します。コンパクトなデスクトップ設計に、密結合光学系と最先端の電気的冷却式検出器を装備しており、元素濃度はppmからパーセントまでの幅広いダイナミックレンジに対応可能で、非常に高い正確性での分析が行えます。
X線検出および検査システム
X線検査システムは、製品と汚染物質の密度の違いを利用しています。X線が医薬品パッケージを透過する際には、そのエネルギーの一部が失われます。汚染物質などの密度の高い領域では、エネルギーはより大幅に低減します。製品を出たX線は、検出器に到達します。そして検出器によって、エネルギー信号が医薬品のグレースケール画像に変換されます。異物は濃い色のグレーで表示されるため、簡単に異物を特定できます。
ライフサイエンス製造業界での利用を想定したX線検査システムでは、X線源に放射性物質を使用しておらず、高電圧X線管が採用されています。X線管の電源を切ればX線エネルギーは放出されません。
NextGuard X線検出システム
Thermo Scientific NextGuardコンベヤーX線検出システムでは、簡単にカスタマイズ可能なVISIONソフトウェアが採用されており、包装製品の欠品や不足コンポーネントおよび充填の不足や過剰など、品質問題についての強力な検査が行えます。当社の操作性に優れたX線検査システムを利用することにより、金属やガラスなどの密度の高い異物に対する完全な保護がもたらされます。
POWERx高出力X線検査システム
Thermo Scientific POWERx D165 X線検査システムは、ガラスの異物検出用の装置であり、可能な限り最高レベルの品質保証が行えるよう設計されています。X線源、検出器、画像解析ソフトウェアは、最先端のものが採用されています。
X線回折
X線回折(XRD)は、結晶学、多形構造、相、結晶化度の変化に関して、多結晶性物質を同定および特性評価するためのもっとも効果的な非破壊ツールの1つです。
Thermo Scientificの粉末X線回折計は、信頼性の確立されたARL EQUINOX製品ラインから提供されており、コンパクトなベンチトップ型とフルスケールのXRDソリューションが用意されています。
ARL EQUINOX粉末X線回折計では、各自のニーズに応じてさまざまなアタッチメントを使用でき、高速検出器によるリアルタイム取得が可能です。
ARL EQUINOX 100 X線回折装置
Thermo Scientific ARL EQUINOX 100は、水冷システムが完全に統合されており、電源は標準のコンセントに差し込むだけで済むため、スペースが最優先される場合の迅速なデータ取得に最適な装置です。優れたパフォーマンスを発揮するこの装置は、産業ラボでの日常的なQC/QA、およびR&Dラボや教育現場での構造および相分析に適した費用対効果の高いソリューションとして、完璧な設計がされています。