Thermo Scientific Vanquish Trapハートカット2D-LCシステムを使用して、ピーク純度の信頼性を向上できます。この2次元LCシステム(LC-LC)では、1次元分離から1つの分画をトラップカラムに収集して濃縮したり、分画を2次元分離に移送するための移動相の互換性、およびUVとMS検出間の互換性を実現できます。ハートカット2D-LCは、2つの相補的なカラム化学特性を利用することにより、目的の分析種と共溶出する隠れた不純物を特定し、分離能をさらに向上させます。このシステムはVanquish Core HPLC、Vanquish Flex UHPLC、またはHorizon UHPLCシステムのモジュールを使用して構成されており、Vanquish LCプラットフォームの優れた性能、堅牢性、および操作性を提供します。
自動ワークフローにより1次元分離から1つまたは複数の分画をトラップカラムに収集し、相補的なカラムの化学的性質を用いてカットオフ分画を2次元カラムに転送することで、ピーク純度の信頼性を高めます。
トラップカラムは、低濃度の分析種を事前濃縮したり、目的の分析種をトラップして、分析種を希釈または妨害する溶媒を除去したりすることで、感度を向上させます。
2次元分離の溶離液は、溶離液強度の低減や1次元分離分画のバッファー置換などの溶媒調節用にフローを提供します。このプロセスは、UVとMSメソッドの溶媒の非適合性や、化学特性の異なるカラム間の移動相の非適合性の問題を解決し、1Dおよび2Dメソッドの複数の組み合わせをサポートします。
自動化ワークフローや、あらかじめ設定されたトラップおよび溶出ステップは、無人のサンプル分析を可能にするとともに、オフラインアプローチと比べて人為的ミスを抑制し、時間とベンチスペースを節約します。
Vanquish LCシステムはモジュール方式であるため、アプリケーション要件に最適なシステムを容易に構築できます。また、より困難な分析に対応する必要がある場合に、標準的なHPLC装置をより高度な2D-LC構成にアップグレードすることも簡単です。
Vanquish Trapハートカット2D-LCシステムにはThermo Scientific Viperフィンガータイトフィッティングが備わっています。このフィッティングは、ほぼデッドボリュームゼロの接続をサポートし、よりシャープなピークとツール不要のセットアップを可能にします。
当社のトラップベースのハートカット2D-LCシステムでは、1次元(1D)カラムから溶出した1つ分画を自動的にトラップカラムに収集できます。これは、低濃度分析種の事前濃縮を可能にし、分画が2次元(2D)カラムに溶出される前に溶媒の非適合性の問題を解決して、溶出が困難なピークや共溶出ピークに対処します。
このフロースキームは、2つの6ポートバルブを2DポンプおよびTピースと組み合わせて使用することが、どのようにして溶媒強度を低減するか、そしてカットアウト1D分画が2次元(2D)カラムにロードされる前に、どのようにトラップカラムにロードされて事前濃縮されるかを示しています。
トラップカラムでのシングルハートカットトラップと、それに続く2Dカラムでの溶媒調整(緑色の流路)、洗浄、および分析における各ステップのフロースキーム。
以下の表は、標準的な設定におけるVanquish Trapハートカット2D-LCシステムの仕様概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。仕様は、選択したシステムコンポーネントによって異なる場合があります。詳細は、コンポーネントの仕様をご確認ください。
カテゴリー | Vanquish Trapハートカット2D-LCシステム |
最大システム圧力 | 1,000または1,500 bar(システム構成による) |
流量範囲 | 0~5または0~8 mL/分(選択したポンプによる) |
ポンプオプション(デフォルトのグラジエントディレイボリューム) | バイナリ(35、200 µL) ディレイボリュームは選択したポンプによる |
バイオコンパチブル | 対応 |
pH範囲 | 2~12(塩化物濃度は最大1 mol/L) |
システム設計 | モジュール方式 |
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション) | あり(システム構成による) |
溶媒モニタリングシステム対応(オプション) | あり(システム構成による) |
メソッド移管を簡素にする、カスタム可能なグラジエントディレイボリューム | あり、測定装置を使用 |
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジー | あり |
注入量範囲 | 標準0.01~25 µL オプション:0.01~100 µL |
サンプル冷却 | あり(4~40℃) |
サンプル容量(標準) 標準的な12 mm ODバイアル(≤ 1.5 mL)に基づく | 4ラック(ラックあたり54バイアル(≤ 1.5 mL)を収納)、その他のラックフォーマットも利用可能 +カルーセル内に外径22.5 mmのバイアル(≦ 10 mL)12本を収容可能 |
サンプラーの拡張(オプション) | 可能、Vanquishチャージャー使用 |
カラムコンパートメント温度調整 | あり(5~120℃) |
カラムコンパートメントプレヒーター | アクティブおよびパッシブ |
カラムコンパートメントポストカラムクーラー | あり |
対応検出器 | Vanquish荷電化粒子検出器 Vanquishダイオードアレイ検出器 Vanquish蛍光検出器 Vanquish多波長検出器 Vanquish可変波長検出器 示差屈折率検出器 質量分析計 |
標準的なVanquish Trapハートカット2D-LCシステムは、以下のコンポーネントで構成されています。各コンポーネントの詳細は、関連する仕様書をダウンロードしてください。
Vanquish Horizon Trapハートカット2D-LCシステム | Vanquish Flex Trapハートカット2D-LCシステム | |
ポンプ
|
2つのVanquishバイナリポンプH
注:²Dポンプにはバイナリポンプを推奨 |
2つのVanquishバイナリポンプF 注:²Dポンプにはバイナリポンプを推奨 |
オートサンプラー
|
VanquishスプリットサンプラーHT | VanquishスプリットサンプラーFT |
サンプル容量の拡張(オプション)
|
Vanquishチャージャー (オプション) |
|
カラムコンパートメント
|
VanquishカラムコンパートメントH | |
事実上ゼロデッドボリュームのシステム接続
|
Viper UHPLCフィッティングキット | |
検出器
|
HPLC/UHPLC検出器のページを見る |
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。