">
Vanquish Simple Switch 2D-LCシステム
革新的なThermo Scientific Vanquish Simple Switch 2D-LCシステムを使用して、トラップハートカット2D-LCシステムとデュアルLCシステム間でシームレスに切り替えられます。この2次元LC(LC-LC)システムは、新しいThermo Scientific Vanquishデュアルスプリットサンプラーを搭載した革新的なオールインワンシステムで、配管をつなぎ変えることなく、両方のシステム機能間のシームレスな切り替えを可能にします。どのタスクを実行する必要があるかを決めるだけで、このシステムが必要な信頼性と生産性を提供します。
特長
1台で2つのシステム
独自のシステム構成により、分析困難なサンプルに対してトラップベースの2D-LCを実行し、独立した2つの1Dフローパスを使用するデュアルLCシステムに切り替えて、2つの同じ、または異なる分析を、再配管を行うことなく1つのシステムで実行できます。
複雑なサンプル分析に対する信頼性の向上
分画化された分析種をトラップカラムで濃縮することにより、高感度LC-LCメソッドを実行して低濃度検出を可能にし、検出メソッド間の溶媒の非適合性を回避できます。または、2つの相補的アッセイを2つの独立したフローパスを実行して、スループットを倍増できます。
感度の向上
このシステムは、2D-LC装置として使用すると、目的の分析種をトラップカラムにトラップして事前濃縮することにより低濃度の分析種を濃縮し、分析種を希釈または妨害する溶媒を溶離液から除去して感度を向上させます。
簡素化されたメソッド開発
2次元ポンプは溶媒調整用にフローを提供して、UVとMSメソッド間の溶媒非適合性や、異なるカラム化学特性間の移動相の非適合性を解消し、 1Dおよび2Dメソッドの複数の組み合わせをサポートします。
柔軟性
Vanquish LCシステムはモジュール方式であるため、アプリケーション要件に最適なシステムを容易に構築できます。また、より困難な分析に対応する必要がある場合に、標準的なHPLC装置をより高度な2D-LC構成にアップグレードすることも簡単です。
簡単かつ信頼性の高いツールフリー接続
Vanquish Simple Switch 2D-LCシステムにはThermo Scientific Viperフィンガータイトフィッティングが備わっています。このフィッティングは、ほぼデッドボリュームゼロの接続をサポートし、よりシャープなピークとツール不要のセットアップを可能にします。
Vanquish Simple Switch 2D-LCシステムとは?
当社独自のVanquish Simple Switch 2D-LCシステムにより、トラップベース2D-LCとデュアルLCの切り替えが容易になります。
このフロースキームは、連続した2つのカラムとトラップカラムでシステムを2D-LC分析用に実行し、または並列の2つのカラムでデュアルLCシステムとして実行するために、3つの6ポートバルブをどのように構成できるかを示しています。
オールインワンシステム:トラップと溶媒調整によるLC-LCシステム(左)と、独立した2つの¹DフローパスによるデュアルLCシステム(右)が1つのシステムで可能。
ビデオ
システム仕様
以下の表は、標準的な設定におけるVanquish Simple Switch 2D-LCシステムの仕様概要を示しています。仕様は、選択したシステムコンポーネントによって異なる場合があります。詳細は、コンポーネント仕様書をご確認ください。
カテゴリーVanquish Simple Switch 2D-LCシステム
最大システム圧力1,000または1,500 bar(システム構成による)
流量範囲0~5または0~8 mL/min(選択したポンプによる)
ポンプオプション(デフォルトのグラジエントディレイボリューム)
バイナリ(35、200 µL)
クォタナリ(679 µL)
ディレイボリュームは選択したポンプによる
バイオコンパチブル対応
pH範囲2~12(塩化物濃度は最大1 mol/L)
システム設計モジュール方式
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション)あり(システム構成による)
溶媒モニタリングシステム対応(オプション)あり(システム構成による)
メソッド移管を簡素にする、カスタム可能なグラジエントディレイボリュームあり、測定装置を使用
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジーあり
注入量範囲
標準:0.01~25 µL
オプション:0.01~100 µL
サンプル冷却あり(4~40℃)
サンプル容量(標準)
比較として、外径12 mmのバイアル(≤ 1.5 mL)に基づく
4ラック(ラックあたり54バイアル(≤ 1.5 mL)を収納)、その他のラックフォーマットも利用可能
+カルーセル内に外径22.5 mmのバイアル(≦ 10 mL)12本を収容可能
サンプルの拡張(オプション)あり、Vanquishチャージャー使用
カラムコンパートメント温度調整
あり(5~120℃)
非循環および強制対流
カラムコンパートメントプレヒーター
アクティブおよびパッシブ
カラムコンパートメントポストカラムクーラーあり
対応検出器
Vanquish荷電化粒子検出器
Vanquishダイオードアレイ検出器
Vanquish蛍光検出器
Vanquish多波長検出器
Vanquish可変波長検出器
示差屈折率検出器
質量分析計
コンポーネント仕様
標準的なVanquish Simple Switch 2D-LCシステムは、次のコンポーネントで構成されています。各コンポーネントの詳細は、関連する仕様書をダウンロードしてください。
  Vanquish Horizon Simple Switch 2D-LCシステム
Vanquish Flex Simple Switch 2D-LCシステム
ポンプ
仕様書のダウンロード
2つのVanquishバイナリポンプH
または
1つのVanquishバイナリポンプH
および
1つのVanquishクォタナリポンプF
2つのVanquishバイナリポンプF
または
1つのVanquishバイナリポンプF
および
1つのVanquishクォタナリ合ポンプF
注:²Dポンプにはバイナリポンプを推奨
オートサンプラー
仕様書のダウンロード
VanquishスプリットサンプラーHT VanquishスプリットサンプラーFT
サンプル容量の拡張(オプション)
仕様書のダウンロード
Vanquishチャージャー  
(オプション)
カラムコンパートメント
仕様書のダウンロード
VanquishカラムコンパートメントH
事実上ゼロデッドボリュームのシステム接続
仕様書のダウンロード
Viper UHPLCフィッティング
検出器
HPLC/UHPLC検出器のページを見る
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。
">