">
Vanquish Loopハートカット2D-LCシステム
複雑な分析における、ピーク純度確定による信頼性の向上
Vanquish Loopハートカット2D-LCシステム
Thermo Scientific Vanquish Loopハートカット2D-LCシステムを使用して、ピーク純度の信頼性を向上できます。この2次元LCシステム(LC-LC)では、自動ワークフローでサンプルループ内の1次元分離から1つまたは複数の分画を収集し、カットオフ分画を2次元分離に移送できます。ハートカット2D-LCは、2つの相補的なカラム化学特性を利用することにより、目的の分析種と共溶出する隠れた不純物を特定し、分離能をさらに向上させます。このシステムはVanquish Core HPLC、Vanquish Flex UHPLC、またはHorizon UHPLCシステムのモジュールを使用して構成されており、Vanquish LCプラットフォームの優れた性能、堅牢性、および操作性をすべて継承しています。
特長
高い信頼性
自動ワークフローでサンプルループ内の1次元分離から1つまたは複数の分画を収集し、2つの相補的なカラム化学特性によりカットオフ分画を2次元分離に移送することで、ピーク純度の信頼性を向上させます。
柔軟性 
Vanquish LCシステムはモジュール方式であるため、アプリケーション要件に最適なシステムを容易に構築できます。また、より困難な分析に対応する必要がある場合に、標準的なHPLC装置をより高度な2D-LC構成にアップグレードすることも簡単です。
時間とリソースの節約
一体型LC-LCシステムは、自動化ワークフローや、あらかじめ設定された分画および転送ステップと組み合わせることにより無人のサンプル分析を可能にするとともに、オフラインアプローチと比べて人為的ミスを抑制し、時間とベンチスペースを節約します。
簡単かつ信頼性の高いツールフリー接続
Vanquish Loopハートカット2D-LCシステムにはThermo Scientific Viperフィンガータイトフィッティングが備わっています。このフィッティングは、ほぼデッドボリュームゼロの接続をサポートし、よりシャープなピークとツール不要のセットアップを可能にします。
CDSソフトウェア
Vanquish 2D-LCシステムは、Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)とシームレスに統合でき、規制準拠ツール、ネットワーク接続機能、自動化、およびデータ処理機能を提供します。
ループベースハートカット2D-LCとは?
当社のループベースハートカット2D-LCシステムでは、自動的に1次元(¹D)カラム溶離液をサンプルループに分画し、相補的な2次元(²D)カラムで2番目の分離を行うことができるため、溶出が困難なピークや共溶出ピークに対応できます。
このフロースキームは、2次元(²D)カラムで相補的解析を行う前に、カットアウト分画を複数のループに保存することによって複数のハートカットを実現する、Vanquishオンライン2D-LCシステムを示しています。
ビデオ
システム仕様
以下の表は、標準的な設定におけるVanquish Loopハートカット2D-LCシステムの仕様概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。仕様は、選択したシステムコンポーネントによって異なる場合があります。詳細は、コンポーネント仕様書をご確認ください。
カテゴリーVanquish Loopハートカット2D-LCシステム
最大システム圧力700、1,000、1,500 bar(システム構成による)
流量範囲0~5、0~8、0~10 mL/min(選択したポンプによる)
ポンプオプション(デフォルトディレイボリューム)
バイナリ(35、200、400 µL)
クォタナリ(679 µL)
デュアル(679 µL)
アイソクラティック
ディレイボリュームは選択したポンプによる
バイオコンパチブル対応(システム構成による)
pH範囲
2~12(塩化物濃度は最大1 mol/L)
システム設計モジュール方式
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション)あり(システム構成による)
溶媒モニタリングシステム対応(オプション)あり(システム構成による)
メソッド移管を簡素にする、カスタム可能なグラジエントディレイボリュームあり(システム構成による)
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジーあり
注入量範囲
標準:0.01~25または0.01~100 µL(Vanquish Flex/Vanquish Horizon)
オプション:最大0.01~100または0.01~1,000 µL(Vanquish Core)
選択されたサンプラーによる
サンプル冷却
あり(4~40℃)
選択されたサンプラーによる
サンプル容量(標準)
標準的な12 mm ODバイアル(≤ 1.5 mL)に基づく
4ラック(ラックあたり54バイアル(≤ 1.5 mL)を収納)、その他のラックフォーマットも利用可能
+カルーセル内に外径22.5 mmのバイアル(≦ 10 mL)12本を収容可能
サンプラーの拡張可能、Vanquishチャージャー使用
カラムコンパートメント温度調整
あり(5~120℃、選択したカラムコンパートメントによる)
非循環および強制対流
カラムコンパートメントプレヒーター
アクティブおよびパッシブ
システム構成による
カラムコンパートメントポストカラムクーラー
あり
選択したカラムコンパートメントによる
検出器の選択肢
Vanquish荷電化粒子検出器
Vanquishダイオードアレイ検出器
Vanquish蛍光検出器
Vanquish多波長検出器
Vanquish可変波長検出器
示差屈折率検出器
質量分析計
コンポーネント仕様
標準的なVanquish Loopハートカット2D-LCシステムは、次のコンポーネントで構成されています。各コンポーネントの詳細は、関連する仕様書をダウンロードしてください。
  Vanquish Horizon Loopハートカット2D-LCシステム
Vanquish Flex Loop
ハートカット2D-LCシステム
Vanquish Core Loopハートカット2D-LCシステム
ポンプ
仕様書のダウンロード
2つのVanquishバイナリポンプH
2つのVanquishバイナリポンプF
または
2つのVanquish 4液混合ポンプF
または
1つのVanquishバイナリポンプF
および 
1つのVanquish 4液混合ポンプF
または
1つのVanquishデュアルポンプF
2つのVanquishバイナリポンプC
または
2つのVanquish 4液混合ポンプC
または
1つのVanquishバイナリポンプC
および
1つのVanquish 4液混合ポンプC
または
1つのVanquishデュアルポンプC
オートサンプラー
仕様書のダウンロード
VanquishスプリットサンプラーHT VanquishスプリットサンプラーFT VanquishスプリットサンプラーCT
サンプル容量の拡張(オプション) 
仕様書のダウンロード
Vanquishチャージャー
(オプション)
カラムコンパートメント
仕様書のダウンロード
VanquishカラムコンパートメントH VanquishカラムコンパートメントC
事実上ゼロデッドボリュームのシステム接続
仕様書のダウンロード
ViperフラクショネーションループMP35N:6823.0030(250 µL)、6823.0029(50 µL)
ViperフラクショネーションループMP35N:6823.0030(250 µL)、6823.0029(50 µL)
nanoViperフラクショネーションループ、PEEKシールド付きフューズドシリカ
6826.2420(20 µL)、6826.2450(50 µL)、
6826.2412(125 µL)
ViperフラクショネーションループSST:6830.2418(200 µL)、6830.2416(50 µL)、6830.2416(20 µL)
検出器
HPLC/UHPLC検出器のページを見る
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution
">