モジュール式のThermo Scientific Dionex ICS-6000 HPICシステムは、キャピラリーイオンクロマトグラフィー機能を備えた高度に構成可能なイオンクロマトグラフィー(IC)システムです。1つのサンプルに対して、あるいは異なるサンプルに対して、異なるメソッドを同時に開発および実行できます。このシステムの堅牢な設計により、最大5000 psiでの運転が可能になり、一貫した信頼性の高い結果が得られます。Dionex ICS-6000 HPICシステムは、最高レベルのイオンクロマトグラフィーシステムとして、お客さまのニーズに適応し、イオン分析で可能な範囲を広げるように設計されており、高圧およびキャピラリーの両方のイオン交換クロマトグラフィー機能を提供します。
多彩な機器構成
Dionex ICS-6000 HPICシステムは、スタンダードボア、マイクロボア、およびキャピラリーの各フォーマットで提供され、複数の検出器オプションが用意されています。この高圧対応ICシステムは、微量分析用の二次元(2D)ICから、複雑な糖質分析用のパルスアンペロメトリック検出器を用いた高性能陰イオン交換クロマトグラフィー(HPAE-PAD)法まで、あらゆるICアプリケーションに対応します。
質量分析に対応
Dionex ICSシステムは、シングル四重極、トリプル四重極、および高分解能精密質量(HRAM)Thermo Scientific Orbitrap質量分析計ベースの質量分析計と互換性があり、強力なイオンクロマトグラフー質量分析(IC-MS)が可能です。
タブレットコントロール*
このシステムには、直観的なインターフェイスを備え、システムとそのステータスを直接ローカルコントロールできるタブレットが装備されています。タブレットのインターフェイスは11言語に対応しており、ご使用環境に合わせてカスタマイズできます。安全なWiFiまたは有線接続を介して装置と通信でき、消耗品の設置ガイドやトラブルシューティングナレッジベースにアクセスできます。
消耗品デバイスモニター*
消耗品デバイスモニターは、最大25種類の消耗品を自動的に識別し、設置時間、使用量、および性能指標を追跡して、消耗品の設置エラーを防ぎます。また、予防的メンテナンスのスケジュールを立て、消耗品の使用量を管理して装置のダウンタイムを最小限に抑えます。
溶離液の自動生成(EG)
卓越したメソッドの再現性と精度を得るには、高純度の脱イオン水を供給することで、高純度の水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩、またはメタンスルホン酸(MSA)溶離液を電解生成できます。デュアルEGCモードを使用すれば、Dionex ICS-6000 HPICシステムは、複雑な糖質分析用の水酸化カリウム/メタンスルホン酸カリウム(KOH/KMSA)溶離液を生成することもできます。
CDSソフトウェア
Dionex ICS-6000 HPICシステムには、使いやすいThermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)が付属しています。このソフトウェアプラットフォームは、ICの強力な制御とデータ処理を提供し、当社のすべての主要アプリケーションに容易にアクセスできるeWorkflowも搭載しています。さらに、Chromeleon CDSは質量分析システムを制御できるため、シームレスなIC-MS分析が可能です。
*無線送信機はお客様の国の法律により認可を受けていない場合があります;適切な認可を得るまで、これらの機能に関して販売またはリースすることはできません。詳細は、地域の販売代理店にお問い合わせください。
以下の表は、Dionex ICS-6000 HPICシステムの仕様の簡単な概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。全ての仕様については、Dionex ICS-6000 HPICシステムスペックシート(英語)をダウンロードしてください。
仕様 | Dionex ICS-6000 HPICシステム |
---|---|
ポンプ | |
タイプ | 直列デュアルピストン、マイクロプロセッサー制御、一定の10 mm一次ストローク長、可変速度 |
構成 | 化学的に不活性、メタルフリーPEEKポンプヘッドおよび流路、0~14 pHの水性溶離液および逆相系溶媒が使用可能 |
圧力設定範囲 | 分析:0~35 MPa(0~5000 psi) |
流量設定範囲 | 分析:0.000~10.000 mL/minの範囲で、ポンプヘッドを交換することなく、0.001 mL/minの流量単位で設定可能。オプションのヘッドにより、最大22.4 mL/minの流量が可能 |
流量再現性(分析キャピラリー) | < 0.1% |
流量設定精度 | < 0.1% |
圧力変動 | < 1%、1.0 mL/min (標準時)。< 0.2%(ダンパー付き)、10 µL/分時。<1.0%(ダンパーなし) |
圧力 | 必要なし |
ピストンシール洗浄 | 標準、自動作動 |
真空デガッサー(分析キャピラリー)& | 内蔵、オプション、1チャンネル(イソクラティックポンプ)または4チャンネル(グラジエントポンプ) |
グラジエント方法(分析キャピラリー)& | 4液低圧バルブ(分析専用)またはEGを使用した高圧下での電解型溶離液生成 |
RFIC-EGグラジエント | 分析:0.1~100 mmol/L |
グラジエントプロファイル | リニアおよびカーブドグラジエント対応 |
グラジエントプ比精度 | ±0.5(2 mL/min) |
グラジエントミキシング | パッシブミキサー、2 mmおよび4 mm内径カラム、オプション |
溶離液生成(分析キャピラリー)& | オプション、溶離液ジェネレーター(RFIC-EG) |
溶離液On/Offバルブ | 電気駆動、標準装備 |
リークセンサー | 光学センサー、標準装備 |
システムソフトウェア | |
ソフトウェア | Chromeleon 7.2 CDSソフトウェア、Microsoft® Windows® 7オペレーティングシステムをサポート |
ウィザードによる自動化された手順 | 標準機能 |
システムのスマートなスタートアップとシャットダウン | 標準機能 |
アプリケーションテンプレート | 標準機能 |
他社製品の自動化サポート | 30以上の製造元による300を超える異なる機器(GC、HPLC、MSなど)を完全に制御 |
カスタマイズ可能なシステムコントロールパネル | 標準装備 |
シグナルチャンネル | ポンプ圧力 |
データ傾向のプロット | 装置のすべての数値パラメーター |
システムステータス仮想チャンネル | 標準装備 |
電源異常保護 | 標準装備 |
システムトリガーコマンドと条件 | 標準装備 |
毎日の監査証跡 | 標準装備 |
サンプルの監査証跡 | 標準装備 |
システムキャリブレーションの保存 | 出荷時、現在、および過去。ユーザー選択可能 |
カスタムレポート作成 | 標準装備、無制限のレポートシート |
GLP準拠 | オプション |
物理的仕様 | |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 41 × 23 × 56 cm(16 × 8.75 × 21.5インチ) |
重量 | SP:20.4 kg(45ポンド)—DP:24.1(55ポンド) |
電源必要条件 | 90~265 V AC、47~63 Hz |
流路 | すべてポリマー(PEEK)、陰イオンまたは陽イオン構成 |
研究用途にのみ使用できます。診断目的の使用はできません。