誘導体化や発色団は不要
糖質は、細胞成長および産生物合成に必須の炭素源で、細胞間の情報伝達、遺伝子発現、免疫、生物防衛機構などの生物学的機能に重要な役割を果たします。ルーチンの糖タンパク質特性評価には糖質分析も含まれており、がん研究では、潜在的なバイオマーカーを同定するため、タンパク質グリコシル化の変化が研究されています。市場には、30 を超える承認済みの糖タンパク質を主成分とするバイオ薬品があり、その数は急増しています。
糖質分析
糖質は、通常のクロマトグラフィーや検出法では分析が困難です。糖質は極めて極性の高い化合物で、似たような構造特性を示し、適切な発色団がありません。高性能陰イオン交換クロマトグラフィー(HPAE)を活用すると、強陰イオン交換の固定相を使って、高 pH で弱酸性の糖質を高い選択性で分離できます。パルスアンペロメトリック付き高性能陰イオン交換クロマトグラフィー(HPAE-PAD)では、分析前にグリカン修飾は不要で、分離と電気化学的検出が糖質分析に最適化されているため、特異性が確保されています。
規制情報
米国 FDA と欧州医薬品庁は、糖タンパク質を主成分とする医薬品のグリコシル化の証明、測定、コントロールに十分なプログラムを示すよう、バイオ医薬品メーカーへの圧力を強めています。
アプリケーションノート例
アプリケーションノート | サンプル | IC カラム |
---|---|---|
HPAE-PAD による糖タンパク質中のシアル酸の高速スクリーニング(英語)(AU 181) | 糖タンパク質 | Dionex CarboPac PA20 カラム |
溶離液生成を組み合わせた HPAE-PAD を使った糖タンパク質単糖の分析(英語)(TN 40) | 糖タンパク質 | Dionex CarboPac PA20 カラム |
HPAE-PAD による少量のサンプル中のタンパク質糖鎖修飾の評価(英語)(AN 1050) | 糖タンパク質 | Dionex* CarboPac PA200 カラム |
発酵液中の糖質、アルコール類およびグリコール類の測定(英語)(AN 122) | 発酵液 | Dionex* CarboPac MA1 カラム |
マンノース -6 リン酸塩の HPAE-PAD 分析(英語)(AN 202) | 糖タンパク質 | Dionex* CarboPac PA200 カラム |
蜂蜜中の糖質の HPAE-PAD 測定によるサンプルの品質および異物混入評価(英語)(AN1158) | 蜂蜜 | Dionex CarboPac PA210 Fast 4 µm |
インスタントコーヒーサンプル中の高速な糖分析メソッド(英語)(AU202) | コーヒー | Dionex CarboPac SA10-4 µm |
HPAE-PAD を使った昆布茶中の糖質測定(英語)(AN1152) | 昆布茶 | Dionex CarboPac PA20 |
HPAE-PAD によるフルクトシルオリゴ糖(FOS)含有サンプルのプロファイリング(英語)(AN 1149) | フルクトシルオリゴ糖 | Dionex CarboPac PA200 |
HPAE-PAD によるガラクトシルオリゴ糖(GOS)含有サンプルのプロファイリング(英語)(AN1151) | ガラクトシルオリゴ糖 | Dionex CarboPac PA200 |
乳児用調製粉乳シアル酸の HPAE-PAD 測定(英語)(AN253) | 乳児用調製粉乳 | Dionex CarboPac PA20 |