">
最適化されたカラムを用いたICパフォーマンスの最大化
Thermo Scientificのイオンクロマトグラフィー用製品は、研究をシームレスに進められるように設計されています。当社の革新的なイオンクロマトグラフィーシステム、溶離液ジェネレーター、Thermo Scientific Dionex IC PEEK Viperフィッティング、そして特殊な標準液と試薬は、分析を効率化し、クロマトグラフィー分析の課題解決を支援します。
クロマトグラフィーシステム
当社の革新的なイオンクロマトグラフィー(IC)装置ラインアップは、革新的な技術と比類のない堅牢性を提供します。サンプル数を問わず、ルーチン分析から難易度の高い分析まで、当社はお客様のご要望に応じた性能と価格のイオンクロマトグラフィーシステムをご用意しています。
溶離液ジェネレーターカートリッジ
溶離液ジェネレーター(EG)カートリッジは、試薬フリーIC(RFIC)システムでのアイソクラティックおよびグラジエント分析用の高純度水酸化物、炭酸塩、およびメタンスルホン酸溶離液を電解生成します。手動での溶離液調製は不要です。複雑な糖質分析のために当社が用意したデュアル溶離液生成(デュアルEGC)モードでは、再現性と正確性に優れたKOH/KMSA溶離液グラジエントが生成されます。
IC PEEK Viperフィッティング
IC PEEK Viperフィッティングを使用すると、デッドボリュームの少ない安定した接続を簡単に構築でき、Thermo Scientific Dionexイオンクロマトグラフィーシステムの性能を最大限に高めることができます。これらのフィッティングにより、フェルールが正確に配置され、効率が向上し、クロマトグラフィーピークがシャープになります。また、ご使用のICシステムに合わせた便利なキットもご利用になれます。
イオンクロマトグラフィー標準液および試薬
イオンクロマトグラフィー分析を簡便化するために、当社はお客様が必要とするすべての高純度試薬および標準液を開発しました。当社のThermo Scientific Dionex標準液、試薬、および化学薬品のラインアップは、時間のかかる試薬および標準液のバリデーションを最小限に抑え、システムを最高のパフォーマンスで稼働させるのに役立ちます。当社のIC標準液および試薬のラインナップは以下のとおりです。
  • 陰イオン標準液
  • 陽イオン標準液
  • 溶離濃縮液
  • サプレッサー再生液濃縮物
  • 遷移金属分析用の化学薬品および試薬