">
各自の分析に最適なICカラムの選択
Thermo Scientific Dionexイオンクロマトグラフィーカラムは、信頼性の高いサンプル分離を実現するため、いずれも特別な設計が施されています。当社ICカラムのポートフォリオ概要を示した次の表を参照し、陰イオン交換カラムからアミノ酸や糖質の分離用カラムに至るさまざまなカラムタイプの特長をご覧ください。
イオンクロマトグラフィーカラムのカテゴリー
水酸化物系溶離液用陰イオン交換ICカラム
複合的なマトリックスに含まれる無機陰イオン、オキシハライド、有機酸、ハロ酢酸、多価陰イオンには、高容量の高分解能カラムをご利用ください。
炭酸系溶離液用陰イオン交換ICカラム
飲料水や廃水の規制メソッドなどにおいて、詳細な特性評価とアイソクラティック分離を実施できます。
陽イオン交換ICカラム
無機陽イオンやアンモニウムを始め、アルキルアミン、アルカノールアミン、生体アミンなどのアミンの高分解能分離が可能です。
特殊ICカラム
これらの分析カラムは、遷移金属、多価陰イオン、六価クロム、硫化物、シアン化物などを扱う、さまざまな特殊アプリケーションで利用されています。
イオン排除ICカラム
複合的なサンプル中の脂肪族有機酸およびアルコールの分離や、超純水中の微量レベルのホウ酸の分離に最適です。
糖質分析用ICカラム
糖質分析用カラムは、糖および糖アルコールの高分解能分離用に最適化されています。
アミノ酸分析用ICカラム
アミノ酸分析用カラムでは、誘導体化を行うことなく遊離アミノ酸を分離でます。
逆相ICカラム
イオン化可能な化合物および従来的な逆相アプリケーション向けです。ミックスモードカラムは、疎水性種、中性種、イオン種に使用できます。
IC濃縮カラム
これらのカラムは主に高純度水分析用で、マトリックス干渉を排除しながら、目的のイオンを保持することができます。
ICトラップカラム
溶離液の汚染物質をトラップして、分析結果への影響を防ぎます。
ICカラムの詳細を見る