一定温度による高信頼性
- 加熱モジュール
- 撹拌あり/なし
- シンブルブロックとトリプルブロックのバージョンあり
加熱、撹拌、蒸発を単一システムで実行し、誘導体化やその他の小規模反応を高信頼性で容易に実行する完全なソリューションです。Thermo Scientific Reacti-Therm サンプル誘導体化システムは、シリル化、アルキル化、アシル化などの小規模誘導体化反応を伴うガスクロマトグラフィー(GC)サンプル調製をサポートします。
Thermo Scientific Reacti-Therm 加熱/撹拌モジュールにより、サンプルを均一に乾熱します。Reacti-Vap エバポレーターと組み合わせれば、加圧ガスを同時給気または個別給気が可能です。
利用可能なすべてのオプション記載したパンフレットをダウンロードいただけます。
誘導体化ガイド(全 56 ページ)の内容: