検出不能な化合物を検出可能にする
一連の誘導体化試薬を使用して、GC または GC-MS 分析対象化合物の分離および検出能を向上させることができます。また、不活性の撥水性皮膜でさまざまなラボ消耗品をコーティングするためのシリコン処理液も提供しています。さまざまな Thermo Scientific™ GC 試薬を取り揃え、そのすべてが求められる品質と信頼性を提供します。
よく利用されているガスクロマトグラフィー誘導体化試薬
GC 試薬
シリル化試薬 | |
---|---|
GC 用途で最も幅広く使用されている誘導体 | |
BSTFA および BSTFA + TMCS | 優れた分離能で、シリル化が困難な化合物に使用します。 |
MSTFA および MSTFA + 1% TMCS | 最大の揮発性が得られます。揮発性があり熱的に安定な誘導体を GC と MS 用に調製するのに最適です。 |
BSA | 高速シリル化反応に最適な試薬です。アルコール、アミン、アミド、カルボン酸、フェノール、ステロイド、生体アミン、およびアルカロイドに最適です。 |
MTBSTFA & MTBSTFA + 1% TBDMCS シリル化試薬 | 概ね 96%超の収率で、水酸基、カルボキシル基、チオール、第 1 級および第 2 級アミンの安定した TBDMS(tert-ブチルジメチルシリル)誘導体を提供します。 |
TMSI(N-トリメチルシリルイミダゾール) | 糖質とステロイドに使用可能なもっとも強力なシリル化剤です。ヒドロキシル基およびカルボン酸とは高速かつスムーズに反応しますが、アミン基とは反応しません。 |
HMDS(ヘキサメチルジシラザン) | 糖および関連物質のシリル化で一般的に使用される試薬で、GC の実用範囲を拡張し、クロマトグラフィーの結果を向上させます。 |
MOX(メトキサミン) | シリル化前のステロイドおよびケト酸のオキシムを調製するために使用できます。 |
Tri-Sil HTP(HMDS:TMCS:ピリジン) | 糖質、フェノール、ステロイド、ステロール、有機酸、アルコールおよびいくつかのアミン類をワンステップで誘導化するための試薬‐触媒溶媒混合液です。 |
Tri-Sil BP(BSA:ピリジン) | アルコール、フェノール、有機酸、芳香族アミドおよびアミンを誘導体化します。 |
Tri-Sil TBT(TMSI:BSA:TMCS) | TMSI、BSA、TMCS を 3:3:2 で含む触媒シリル化試薬 |
Tri-Sil TP(TMSI:ピリジン) | ヒドロキシル化合物、特に糖質を誘導体化します。 |
TMCS(トリメチルクロロシラン) | シリル化が困難な化合物用の優れた触媒です。GC 測定用のトリメチルシリルエーテルを形成する優れた添加物です。 |
シリル化グレード溶媒 | シリル化およびその他の影響を受けやすい誘導体化反応のニーズに応えられるように製造されています。 |
アシル化試薬 | |
---|---|
活性水素を含む化合物を、カルボン酸またはカルボン酸誘導体の作用により変換します。 | |
ペンタフルオロプロパノール | GC-MS 用途向けに精製されています。フッ素の添加により特定の検出器での感度が大幅に向上します。 |
MBTFA(N-メチルビストリフルオロアセトアミド) | 第 1 級/第 2 級アミン、ヒドロキシル/チオール基、および糖質のトリフルオロアシル化に対応します。 |
ペルフルオロアシルイミダゾール(HFBI および TFAI) | ヒドロキシル基、および第 1 級/第 2 級アミンを効率的にアシル化します。 |
ペルフルオロ酸無水物(TFAA、PFAA および HFAA) | 高純度に精製され、フルオラシル誘導体の調製に最適です。 |
アルキル化試薬 | |
---|---|
脂肪族または脂肪族-芳香族(ベンジル)基により活性水素を置換して、カルボン酸およびフェノールなどの酸性水素を含んでいる化合物を改質します。 | |
BF3 メタノール | 使いやすく高速、定量的な脂肪酸のエステル化を提供します。 |
ペンタフルオロベンジルブロミド(PFBBr) | カルボン酸、フェノール、およびスルフォンアミドの電子捕獲 GC 分析に対応しています。 |
メチラート(DMFDMA) | 脂肪酸およびアミノ酸からメチルエステルを簡便かつ効率的に調製できます。 |
MethElute(TMPAH)アルキル化試薬 | 高精度、高感度のオンカラムメチル化を提供します。 |
シリコン処理液 | |
---|---|
不活性の撥水性皮膜でさまざまなラボ消耗品をコーティングできます。 | |
水溶性シリコン処理液 | シランポリマー、オクタデシルトリアルコキシシランを付加して表面を不活性にするか、または重合して不活性皮膜を形成します。 |
炭化水素可溶性シリコン処理液 | 短鎖シランポリマーを付加することで表面を不活性にするか、ポリマー化して不活性皮膜を生成しています。 |
シリル化試薬 | |
---|---|
GC 用途で最も幅広く使用されている誘導体 | |
BSTFA および BSTFA + TMCS | 優れた分離能で、シリル化が困難な化合物に使用します。 |
MSTFA および MSTFA + 1% TMCS | 最大の揮発性が得られます。揮発性があり熱的に安定な誘導体を GC と MS 用に調製するのに最適です。 |
BSA | 高速シリル化反応に最適な試薬です。アルコール、アミン、アミド、カルボン酸、フェノール、ステロイド、生体アミン、およびアルカロイドに最適です。 |
MTBSTFA & MTBSTFA + 1% TBDMCS シリル化試薬 | 概ね 96%超の収率で、水酸基、カルボキシル基、チオール、第 1 級および第 2 級アミンの安定した TBDMS(tert-ブチルジメチルシリル)誘導体を提供します。 |
TMSI(N-トリメチルシリルイミダゾール) | 糖質とステロイドに使用可能なもっとも強力なシリル化剤です。ヒドロキシル基およびカルボン酸とは高速かつスムーズに反応しますが、アミン基とは反応しません。 |
HMDS(ヘキサメチルジシラザン) | 糖および関連物質のシリル化で一般的に使用される試薬で、GC の実用範囲を拡張し、クロマトグラフィーの結果を向上させます。 |
MOX(メトキサミン) | シリル化前のステロイドおよびケト酸のオキシムを調製するために使用できます。 |
Tri-Sil HTP(HMDS:TMCS:ピリジン) | 糖質、フェノール、ステロイド、ステロール、有機酸、アルコールおよびいくつかのアミン類をワンステップで誘導化するための試薬‐触媒溶媒混合液です。 |
Tri-Sil BP(BSA:ピリジン) | アルコール、フェノール、有機酸、芳香族アミドおよびアミンを誘導体化します。 |
Tri-Sil TBT(TMSI:BSA:TMCS) | TMSI、BSA、TMCS を 3:3:2 で含む触媒シリル化試薬 |
Tri-Sil TP(TMSI:ピリジン) | ヒドロキシル化合物、特に糖質を誘導体化します。 |
TMCS(トリメチルクロロシラン) | シリル化が困難な化合物用の優れた触媒です。GC 測定用のトリメチルシリルエーテルを形成する優れた添加物です。 |
シリル化グレード溶媒 | シリル化およびその他の影響を受けやすい誘導体化反応のニーズに応えられるように製造されています。 |
アシル化試薬 | |
---|---|
活性水素を含む化合物を、カルボン酸またはカルボン酸誘導体の作用により変換します。 | |
ペンタフルオロプロパノール | GC-MS 用途向けに精製されています。フッ素の添加により特定の検出器での感度が大幅に向上します。 |
MBTFA(N-メチルビストリフルオロアセトアミド) | 第 1 級/第 2 級アミン、ヒドロキシル/チオール基、および糖質のトリフルオロアシル化に対応します。 |
ペルフルオロアシルイミダゾール(HFBI および TFAI) | ヒドロキシル基、および第 1 級/第 2 級アミンを効率的にアシル化します。 |
ペルフルオロ酸無水物(TFAA、PFAA および HFAA) | 高純度に精製され、フルオラシル誘導体の調製に最適です。 |
アルキル化試薬 | |
---|---|
脂肪族または脂肪族-芳香族(ベンジル)基により活性水素を置換して、カルボン酸およびフェノールなどの酸性水素を含んでいる化合物を改質します。 | |
BF3 メタノール | 使いやすく高速、定量的な脂肪酸のエステル化を提供します。 |
ペンタフルオロベンジルブロミド(PFBBr) | カルボン酸、フェノール、およびスルフォンアミドの電子捕獲 GC 分析に対応しています。 |
メチラート(DMFDMA) | 脂肪酸およびアミノ酸からメチルエステルを簡便かつ効率的に調製できます。 |
MethElute(TMPAH)アルキル化試薬 | 高精度、高感度のオンカラムメチル化を提供します。 |
シリコン処理液 | |
---|---|
不活性の撥水性皮膜でさまざまなラボ消耗品をコーティングできます。 | |
水溶性シリコン処理液 | シランポリマー、オクタデシルトリアルコキシシランを付加して表面を不活性にするか、または重合して不活性皮膜を形成します。 |
炭化水素可溶性シリコン処理液 | 短鎖シランポリマーを付加することで表面を不活性にするか、ポリマー化して不活性皮膜を生成しています。 |
Need to find GC columns or accessories?
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.