">
Iliad走査透過型電子顕微鏡の概要
新しく、完全に統合された最新のThermo Scientific Iliad (S)TEMは、新しいIliad EELS分光器とエネルギーフィルター、および専用Zebraカメラの他、当社の新しい静電ビームブランカーであるNanoPulserを備えています。Iliad分光器とエネルギーフィルターは、顕微鏡光学系との高度な統合の実現を可能にした数々の革新的な技術とともに、最新の光学系と高い安定性を備え、あらゆるタイプのアプリケーションにおけるEELSデータ収集でこれまでにない分析結果取得を可能にします。また、TEM本体と分光器が一体化することにより、顕微鏡の保守性が大幅に向上しています。EELSデータ収集は、使いやすいThermo Scientific Veloxソフトウェアによって拡張され、初心者を含むあらゆるユーザーが非常に困難な実験でも行えるようになりました。Thermo Scientific Autoscript TEMソフトウェアを使用したPythonスクリプトにより、Iliad (S)TEMのほぼすべてのコンポーネントに完全にアクセスでき、新たなデータ収集ワークフローを構築したり、AIベースのデータ収集および処理方法を利用できます。
「EELSの定量化に関する論文を書くことも一つですが、これらのアイデアがEELSのユーザーエクスペリエンスと再現性を本当に変える製品に実装されるのを見るのは、はるかにワクワクします。」」
— ベルギー・アントワープ大学EMAT共同リーダー、Jo Verbeeck教授
Iliad (S)TEM eBook:コラムをお読みになり、実際のすべての機能をご確認ください
Iliad走査透過型電子顕微鏡の特長
Iliad EELS分光器およびエネルギーフィルター
EELSの光学系は、電子エネルギーを歪みなく反映させるという課題に直面しています。顕微鏡、分光計、およびフィルター光学系を統合することで、さまざまな設定で一貫した性能を確保します。
NanoPulser
静電ビームブランカーは、電子線量の最適化と時間分解実験の実行に役立ちます。
Veloxソフトウェア
透過型電子顕微鏡用の最先端Veloxソフトウェアは、包括的なデータ取得およびデータ処理システムの一元化を提供します。
高エネルギー電子分解能電子線源
liad (S)TEMには2つの高エネルギー分解能電子線源があります:X-FEG/MonoとX-FEG/UltiMono。どちらの電子線源も最適なエネルギー分解能を調整でき、30~300 kVで動作して、さまざまな実験に対応できます。
冷陰極電界放出電子銃
Iliad (S)TEMには、高輝度かつ低エネルギー拡散電子銃であるX-CFEGのオプションがあります。これは、大きなプローブ電流により高分解能イメージングを実現し、高速分析を可能にします。
Panther STEM検出システム
Pantherシステムは、高感度検出器が最適な位置に配置され、優れたSTEM像取得能力を発揮します。