安全性、品質、革新性 - 安全性が常に最優先
Thermo Scientific Samcoリキッドハンドリングソリューションは、安全性と革新性をもたらします。Bio-Tite試料コンテナ、24時間尿コンテナ、手術室用コンテナ、病理学および汎用サンプルコンテナ、分析器カップ、サンプルカップ、試験管、ディスポーザブル培養チューブ、 また、臨床ラボ、研究ラボ、および産業ラボ向けに、さまざまなサイズの遠心チューブもご用意しています。
関連するSamcoリキッドハンドリング製品
組織学アプリケーション用の尿、ホルマリン、または固定液の回収用のすべてのプラスチック製キャップおよびバイアル輸送システム。 一般的なサイズには、20 mL/35 mm、 40 mL/48 mm、60 mL/48 mm、90 mL/48 mm、90 mL/53 mm、120 mL/53 mmがあります。
プレミアムグレードの材料で成形および製造された精密なプラスチック製チューブは、可塑剤などの添加物を使用せず、生物学的に不活性です。
面倒な作業や曝露を軽減するために調整された褐色の着色コンテナは、不活性の通常の防腐剤です。
これらのカップは、オートサンプラー、血清希釈、マイクロサンプリング、その他のラボアプリケーションに適しています。
これらのチップピペットは、ラテックス手袋で簡単に掴むように設計されており、必要な信頼性をもたらす再現性の高い結果をもたらします。
これらのコンテナはバージンポリプロピレン製で、亀裂や割れに耐性があり、ホルムアルデヒドを含むほとんどの化学物質が不含です。
Style Sheet for Global Design System