マルチクリックによるサンプルの安全性
サンプル収集のための最新のイノベーションをご紹介します。独自の液漏れ防止技術で設計された新しいThermo Scientific Samco Clicktainerバイアルは、究極のサンプル保護とユーザーの安全性を実現し、マルチクリックシールを備えています。
マルチクリックによるサンプルの安全性
サンプル収集のための最新のイノベーションをご紹介します。独自の液漏れ防止技術で設計された新しいThermo Scientific Samco Clicktainerバイアルは、究極のサンプル保護とユーザーの安全性を実現し、マルチクリックシールを備えています。
Clicktainerバイアルは、BS EN 14254に準拠した漏れがないことが実証されており、95kPa準拠であることが検証されており、空気圧チューブへの適合性を厳密にテストしています。
クリックしてください | ブランドA | ブランドB | ブランドC | |
パッシブリークテスト | ≥95% | ≥94% | 未試験 | ≥89% |
95 kPa真空 | ≥95% | ≥94% | ≥92% | 0% |
空圧式輸送システム | ≥95% | ≥77% | 未試験 | ≥71% |
目的の製品コードを選択すると、注文ページの上部に表示されます。
*「液漏れ防止」という用語は、以下の基準を満たすThermo Scientific Samco Clicktainer製品、90 mL/53 mmおよび120 mL/53 mmに適用されます。a)漏れのない密封チャンバー内で95kPaの圧力をかける真空試験。b)BS EN 14254に準拠した漏れ試験。この試験では、容器に色素を充填し、ローラーミキサーに2分を置き、その後ウォーターバスに1時間倒立します。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全ご使用いただくために、SamcoClicktainerのバイアルを、予定しているアプリケーションの条件下で事前に評価試験を実施されることを推奨しています。ThermoScientific Samco Clicktainerバイアルは、対応するClicktainerクロージャーと併用した場合に、常温・常圧で液漏れがありません。