高品質、シングルユースのラボ用プラスチック製品
サンプルの収集、輸送および保存用の当社プラスチック製品は、臨床ワークフロー用の幅広い製品を取り揃えており、お客様のサンプルやスタッフを守るための高品質と信頼性を提供します。
臨床用消耗品カテゴリー
Samco試料コンテナには、新しいClicktainer試料コンテナ、Bio-Tite試料コンテナ、24時間採尿コンテナ、手術室用コンテナ、病理標本用および汎用コンテナ、分析装置用サンプルカップ、試験管、ディスポーザブル培養チューブおよび遠心チューブがあります。
Thermo Scientific Capitol Vial(サンプルの収集、保存および輸送用)
Sterilin 30 mLポリプロピレン製ユニバーサルコンテナは、独自の「QuickStart」キャップを備えているため、貴重なサンプルや潜在的に危険なサンプルを取り扱う際など、安全面での注意が必要なアプリケーションに最適です。
サンプル採集、輸送、保管用のさまざまなThermo Scientificコンテナは、シングルユースのラボ用プラスチック製品です。品質、信頼性、ユーザーの安全性を確保できます。用途にかかわらず、お客様のニーズに適したソリューションをご用意しています。
Thermo Scientific Nuncペトリディッシュは病院内、食品科学、製薬産業でのサンプル調製に使用できます。グリッド入りで、完全に平坦で高さが均一なため、自動ディスペンサーでの使用に最適です。
厳密なラボ条件下でのアプリケーション用に設計・製造。プラスチック製およびガラス製の汎用ストレージチューブで、ディスポーザブルプラスチック製チューブ、免疫染色用、プラスチック標本用チューブがあります。
サンプル間のコンタミネーション、人への空気感染リスクを低減します。トランスファーピペットによって、信頼性と再現性のある研究成果が得られます。
Sterilin消耗品は、当社のラボ用プラスチック製品、ガラス製品ポートフォリオの重要な要素です。製品とサービスは、科学の発見をスピードアップし、複雑な研究からルーチン検査や現場アプリケーションまで、分析上の課題を解決できるようサポートします。
Nunc IVF製品の信頼性は、さまざまな品質管理プロセスにより製造されており、厳しい品質基準を満たしています。
親和性は臨床研究においてテクノロジーを攻略します。すぐに使用可能なMSIAマイクロカラムは標的特異的アフィニティーリガンドでコートされており、非常に複雑な生体サンプルからでも少量の標的分析種を捕集できます。
リソース
サポート
Unity Lab Services : 専門サービスチーム、サポートプランに関する情報、部品・消耗品のリソース、およびその他の機器サービスにアクセスできます。