新しいThermo Scientific Dionex Inuvion ICシステムでは、イオン分析をこれまで以上に簡単かつ直感的に行うことができます。操作性を重視して特別に設計されたこのICシステムでは、必要なすべてのコンポーネント、接続、消耗品に簡単にアクセスでき、効率的な操作とメンテナンスが可能です。アプリケーションごとの多様なカラムケミストリーと、柔軟性と利便性に優れた電解抑制および自動溶離液生成の両方を利用できます。
Dionex Inuvion ICシステムには、Dionex Inuvion Core ICシステム、Dionex Inuvion ICシステム、そしてReagent-Free IC(RFIC)機能搭載型のDionex Inuvion ICシステムという、3種類のシステム構成があります。この柔軟性と適応性に優れたプラットフォームは、Inuvion CoreからInuvion(RFIC搭載型)へと、いつでも簡単にアップグレードできるよう設計されています。このシステムには、ユーザーによる取り付けが可能なさまざまなオプションアクセサリーも用意されており、個々のアプリケーションニーズに合わせて追加することができます。
ラボにおける現在および将来の分析ニーズや予算的要件を簡単に満たすことができるシステムで、ICがもたらす新たなレベルの信頼性をご体験ください。
シンプルで直感的なユーザーエクスペリエンス | 信頼性の高いパフォーマンス | 構成やアップグレードが簡単 |
---|---|---|
Dionex Inuvionシステムは、オペレーターのスキルレベルを問わず、一貫した優れた結果をもたらします。スタートアップおよびシャットダウンのルーチンが自動化されているため、最小限のユーザー操作でサンプル分析を実行できます。また溶離液生成などの自動機能の追加によって手動エラーが排除され、時間の節約と再現性の向上がもたらされます。すべての機器コンポーネントに簡単にアクセスできるため、メンテナンスが容易で、アクセサリーの交換も迅速に行えます。 | Dionex Inuvion ICシステムは、最大限の生産性を実現するよう設計されています。最先端のポンプテクノロジーとシステムの自己診断により、信頼性の高いパフォーマンスが実現します。このシステムでは、アプリケーションの機能の拡張を簡単に行えるよう、グラジエント分離のためのReagent-Free IC(RFIC)オペレーションや、速度と結果の品質を向上させる高速カラムなどの幅広いカラムケミストリーが提供されています。 | Dionex Inuvion ICシステムには複数の構成が用意されているため、現在のラボのニーズに合致するシステムを構成できるだけでなく、将来新たなニーズが発生した場合は容易に拡張できます。Inuvion Coreの構成は、現在のニーズに対応するだけでなく、予算に応じて後日アップグレードすることができ、Inuvionの構成で提供されている自動化機能やRFIC機能を取り込んでいくことができます。 |
高圧ポンプ(最大5,000 psi) | ![]() | ![]() | ![]() |
化学再生サプレッサー | ![]() | ![]() | ![]() |
バキュームポンプとデガッサー | + | ![]() | ![]() |
電解再生サプレッサー | + | ![]() | ![]() |
RFIC溶離液ジェネレーター | + | + | ![]() |
標準 + アップグレード可能
複数のオプションと周辺機器によってIC分析機能を拡張できるため、サンプルタイプやワークフロー要件の変化に応じ、簡単かつコスト効率に優れた方法で適応していくことが可能です。
アクセサリー | 特長 |
---|---|
オプションバルブ(6ポートまたは10ポート) | インラインでのサンプル調製を自動化 |
カラムヒーター | ラボの温度変動の影響を最小限に抑え、一貫性の高い結果を実現 |
デジタルガス圧レギュレーター | ガス送出の正確性を向上させ、一貫性を最大化 |
IC PEEK Viperフィッティング | 信頼性の高い低デッドボリューム接続を実現 |
一体型再生液ポンプ | 卓上スペースを節約し、容易な流量制御を実現 |
シールウォッシュポンプ | 手動で調製した溶離液を使用する際のメンテナンスコストを削減 |
溶離液モニター(2 Lまたは4 L) | 稼働時間を最大化し、メンテナンスコストを削減 |
Dionex Inuvion ICシステムは、環境、食品飲料、製薬、産業サンプルの分析など、さまざまなアプリケーションに使用できます。あらゆる範囲のカラムケミストリーをサポートし、陰イオン分析と陽イオン分析の両方で、速度と結果の品質向上を実現します。電解抑制や自動溶離液生成などの追加機能によって、より一貫性に優れた結果が得られ、アプリケーション機能が拡張されます。
製品情報