リチウムイオン電池は、現代テクノロジーを象徴する装置であり、携帯型の家電から電気自動車に至るあらゆる製品で重要な役割を果たしています。これらの二次電池の性能は休むことなく進歩し続けていますが、それは二次電池の作成に必要な製造プロセスについても同様です。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、先進的な二次電池技術を確立するための広範なツールと機器を提供しています。当社のシステムは、原材料の抽出と処理から、生産ラインの品質保証や次世代電池の研究開発に至る、二次電池製造のあらゆる局面に関与しています。
機能性材料の研究開発 | リチウムやコバルトなどの鉱物生産・処理 | 原材料の品質管理 | バッテリー製造 | 製品の品質管理、故障解析 | 電池の再利用・原材料の回収 |
|
|
|
|
|
|
分析手法・ソリューション一覧
サーモフィッシャーが先進的な二次電池技術の進歩にどのように貢献しているか、以下のカテゴリーからご覧ください。
不純物解析・不良解析
正極・負極・電解質等の不純物の分析・評価を行い、二次電池の性能・安全性向上を実現します。また、不良解析電池の劣化、不良の評価として、各層の変質劣化、例えばデントライトの析出など電極、電解質界面の情報を解析することが可能です。
構造解析
正極・負極活物質の結晶構造の分析を通じて二次電池の性能・安全性向上を実現します。
無機物・有機物成分分析
当社のさまざまな分析機器は、正極・負極の活物質の組成分析や、電解液の溶媒や添加剤の分析、セパレーターの材質分析など、元素の同定と定量を行えます。研究における原材料分析だけでなく、製造ラインにおける原材料の品質保証に貢献します。
その他製造プロセス関連
製造工程に関連したさまざまな製品を有しており、原材料の受け入れ検査からスラリーの製造、電極やセパレーターフィルムの加工までをカバーし、二次電池の品質管理と効率的な製造を可能にします。
情報管理・3D解析ソフトウエア
当社のソフトウエアは、単一環境での高度な材料解析と品質管理に最適化されたワークフローを提供し、電池材料の構造、特性、性能のより明確な把握を可能にします。
製品一覧
Thermo Scientific 電子顕微鏡およびFIB
不純物解析・不良解析 微細構造解析 構造解析 被膜特性評価 無機・有機成分分析
当社は顕微観察と分光分析の両方に優れた幅広いツールをご提供します。当社の走査電子顕微鏡と透過電子顕微鏡をDualBeamシステムと組み合わせることで、電池電極のナノメートルスケールでの詳細な観察が可能となります。また当社のXPSツールを用いて、電池材料に関するさまざまな化学/元素情報を収集することも可能です。こうした複数のスケールでのマルチモーダル情報は、それぞれの劣化状況下における二次電池の基本特性を明らかにし、二次電池の設計に大きなブレイクスルーをもたらします。これらの詳細な情報は、二次電池の使用に伴うさまざまな部品の不良解析から、電極間のリチウムの移動シミュレーションまで多岐に渡ります。
FT-IR
不純物解析・不良解析 構造解析 被膜特性評価 無機・有機成分分析
FT-IRは、電池材料の研究においてLi-S、Li-O2、Na-ion、Mgなど、さまざまな電池の分析に使用することができます。
具体的には原材料、電解液、電解質、バインダーの分析、電極セルを用いた電池反応のリアルタイム分析のほか、不純物分析や電池の熱暴走時の発生ガス分析などが可能です。また近赤外領域の波長を用いて、乾燥工程の迅速な水分測定も可能です。
FT-NIR
不純物解析・不良解析 構造解析 被膜特性評価 無機・有機成分分析
近赤外アナライザーは、電極スラリー乾燥工程後の残留水分、残留溶媒の測定をニア・アットラインで、サンプルの前処理なしで迅速に実行できるため、生産の効率化が図れます。また、水酸化リチウム(LiOH)の安全で簡単な定量手段としても活用されています。
Raman
不純物解析・不良解析 構造解析 被膜特性評価 無機・有機成分分析
当社のラマン分光製品、ラマンイメージング装置を用いて、原料分析(グラファイト、金属酸化物、リチウム化合物)や、電極表面の化学組成分布の可視化電池サイクル中の化学変化の観察をin-situ, ex-situで行うことができます。
ICP-MS/OES
不純物解析・不良解析 無機・有機成分分析
ICP-MS/OESを使用することで、原材料管理におけるLi、Co、Mnなどの主要元素の分析、および電池製品の品質・性能に重大な影響を与える不純物の含有量を測定することができます。
電池部品製造ではのQA/QCには感度、堅牢性、再現性に優れたICP-OESが適しています。また研究開発段階では、より低い検出限界と分析の柔軟性をもつICP-MSを活用いただけます。製品の性能や安全性を調査・向上させるために、電池の各部位の包括的な物理化学分析が行われる際にもICやIC/HRMSにより、未知化合物の正確な定量や構造解析が可能です。
Solid Nebulizer ICP-OES/MS
不純物解析・不良解析 構造解析
当社のソリッドネブライザー ICP-OES/MSは試料溶解を必要としない極微量元素分析を可能とした固体直接分析システムです。溶液化処理が困難な電池材料であっても、直接レーザーを照射し試料中の対象元素の表面・内部・局所の位置情報を取得することで、サンプル表面の元素イメージング、局所・深さ方向の元素局在・分布の分析が可能です。
3Dイメージングソフトウェア
不純物解析・不良解析
3Dイメージングソフトウェアは、ICP-MSで取り込んだ元素濃度分布を3Dで表示することで、電極、電解質、活物質層など電池構成部各構造中の元素分布を1 cm角の広範囲まで解析することができます。
IC/IC-MS
不純物解析・不良解析 無機・有機成分分析
リチウムイオン電池の電解液において、有機溶媒に溶解したリチウムで溶液中の陰イオンをイオンクロマトグラフィーを用いた測定により、溶液が適切な濃度で調製されているかを確認できます。また、マンガン(II)(Mn2+)などの陽イオンなどの分析にも適しています。
Thermo Scientific Dionex ICS-6000はデュアルチャンネル構成で2条件の同時分析が可能です。高濃度のマトリックスイオンの中の微量分析を行う場合に重要な2D-IC分析が可能です。また、質量分析計と組み合わせることにより不純物の定量・定性にも用いることができます。
Rheometer
粘度測定
電極ペーストのような固液スラリーは数多くの部材から構成されています。電極内での微粒子や高分子の分散状態を適切に制御することで性能の向上や安定化が得られることが分かっています。すべての工程において構造形成機構が理解されているわけではありません。これらを分析するためにもレオロジー特性を知ることが重要になってきます。当社の回転式レオメーターでは幅広いトルクとせん断速度により材料の開発に役立てることが出来ます。
Coating weight measurement
厚み測定
ベータ線とX線センサーの技術を組み合わせ、セパレーター、正極および負極のカレンダリングにおける厚み測定が可能です
エクストルーダー
その他製造プロセス関連
バッチ製造から連続製造への切り替えによって製造効率、再現性、品質、エネルギー効率の改善、スペースとマンパワーの節約を実現します。また、セパレーターフィルム、ゲル電解質のシート押し出し、アノードおよびカソードスラリー、固体電解質の配合において、少量の開発からある程度の量の製造までを1台で対応できます。
ラボ情報管理システム(SampleManager LIMS)
情報管理・3D解析ソフトウエア
LIMS、すなわちラボラトリー情報管理システム(Laboratory Information Management System)は、サンプル、実験結果、ワークフローや分析機器に関連するデータを自動で収集し、分析するシステムです。ラボにおける全てのデータを自動で収集することで、ラボの生産性や効率を向上させ、手入力によるミスや改ざんの防止によりコンプライアンスを強化し、企業のデータインテグリティを促進します。
品質管理ソフトウェア(Avizo software)
情報管理・3D解析ソフトウエア
Avizo Software は、様々な画像取得装置で得られた画像を読み込み、三次元での可視化・分析を行うことが可能で、高度な材料特性評価と品質管理のためのワークフローを提供します。空隙や剥離などの製造プロセス上の品質評価のほか、電極やセパレータの多孔質構造のモデル化、セルの構造評価や特性評価、経時変化の解析などが可能です。
資料ダウンロード
関連資料をダウンロード希望の方はフォームに入力いただければダウンロードページに遷移します。
他、分析手法別に様々なダウンロード資料をご用意しております。
注意事項(入力前に必ずご確認ください)
- 5営業日以内に担当者からご連絡いたします。
- サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
- Eメールアドレス、住所、電話番号、FAX番号は所属先の情報をご入力ください。
- * は必須入力です。
アンケート実施責任者:サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
コーポレートストラテジー&マーケティング シニアマネージャー 加藤 千佳