革新的。
インテリジェント。
直感的。
Applied Biosystems 3500シリーズジェネティックアナライザは、ライフサイエンス研究者がApplied Biosystems機器に期待する卓越したアプリケーション汎用性を維持するように設計されています。
革新的
- 管理タスクの合理化—RFIDタグにより、重要な試薬の表示、追跡、レポート作成が可能になります
- 調製済みの消耗品により、取り扱いエラーや混合エラーを排除できます
インテリジェント
- 機器、分析、キャピラリー全体でデータの均一性が向上します
- 使いやすいソフトウェアにより、簡単なセットアップ、操作、メンテナンスが可能です
- 8~24キャピラリーにアップグレードできる柔軟性により、ハイスループットのニーズに対応します
直感的
- シーケンシングとフラグメント解析の両方のアプリケーションに対応するシングルアレイ(36 cm)により、装置のセットアップが簡素化されます
- 標準化された電源プラグと外部排気が不要なため、セットアップが合理化されます
- 6色素に対応したマルチプレックス性が向上しています
正確性
3500シリーズジェネティックアナライザは、サンガー法シーケンシングなど、最も広く使用されている、広く信頼されているシーケンシング手法の1つをベースにしており、お客様が求める正確さを提供するように設計されています
実現性
3500シリーズジェネティックアナライザは、お客様を念頭に置いて設計されており、自動操作、簡単に設置できる消耗品、装置の性能とメンテナンス作業の電子追跡、統合分析ソフトウェアを提供します。そのため、お客様は結果に集中することができます。
柔軟性
3500プラットフォームは、de novoシーケンシングおよびリシーケンシング(変異プロファイリング)、マイクロサテライト解析、MLPA、AFLP、LOHなど、さまざまなサンガーシーケンシングおよびフラグメント解析アプリケーションを実行できます。
受賞歴のあるサポートによって支えられています
ラボの運用を維持することが重要です。当社の技術およびフィールドサービスのサポートスタッフがお客様のお問い合わせ適宜に対応しますので、お客様は結果を迅速に出すことができます。
システムコンポーネント
Applied Biosystems 3500および3500xLジェネティックアナライザは以下のように提供されます。
- キャピラリー電気泳動装置
- 8キャピラリー(3500システム)または24キャピラリー(3500xLシステム)アレイおよびポリマー
- システム適格性確認用のDNAシーケンシングおよび/またはフラグメント解析試薬および消耗品
- フラットスクリーンモニタを備えたDell™コンピュータワークステーション
- 機器コントロール、データコレクション、品質管理、およびベースコールとフラグメントサイジングのためのサンプルファイルの自動分析のための統合ソフトウェア
システム消耗品
キャピラリーアレイ | |
![]() |
|
陰極バッファコンテナ | |
![]() |
|
すばやく実行できます
- 消耗品には、重要な情報の表示、追跡、およびレポートを可能にする、raido Frequency identification(RFID)タグ付きラベルが含まれています
- 3500は、あらかじめ用意されている消耗品パッケージのため、最もユーザフレンドリーなジェネティックアナライザとなっています
- 自動トラッキングにより、管理作業が最小限に抑えられ、エラーや脱落の可能性が低減します
あらゆる機能がクリアに表示 | |
![]() | 3500データコレクションソフトウェアは、直感的なダッシュボードのようなデザイン
|
標準電力で動作します | |
![]() | 3500シリーズは設置と操作が簡単
|
特長 | 利点 |
---|---|
RFID | 装置は、正しい製品および有効期限の使用を自動的にチェックします |
SAE | セキュリティ、監査、電子署名機能により、規制への準拠を支援します |
8キャピラリーまたは24キャピラリーモデル | お客様のニーズを満たす適切な装置をお選びください |
柔軟性 | シーケンシングやフラグメント解析のアプリケーションなど、ラボの開発要件に準拠できます |
3500シリーズジェネティックアナライザのアプリケーション
Applied Biosystems 3500xLジェネティックアナライザ上のSTRマーカーのQF-PCRによる異数性検出
BigDye Direct Cycle Sequencing Kitを使えば、研究サンプルの黒色腫(メラノーマ)変異の特徴を明らかにするワークフローが簡素化されます。
BRCA1およびBRCA2遺伝子の配列変異を検出するワークフローの開発
KRASバリアント同定のための研究室間実証シーケンシングワークフローの開発
Applied Biosystems 3500xLジェネティックアナライザを用いた、XリンクバリアントのDNA再シーケンシング解析
レーザキャプチャーマイクロダイセクションサンプルからの真菌DNAシーケンシング
Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer(1.6 MB)での高カバレッジ遺伝子発現プロファイリング
最適化ワークフローを用いた絶滅危機植物のISSRジェノタイピング
MLH1およびMSH2バリアント分析の再シーケンスワークフロー
SNPshot Multiplex Kitおよび3500シリーズGenetic Analyzerを使用したSNPゲンタイピング
染色体15(3.2 MB)の単親脱切開(UPD)分析
修理から予防的ケアまで
AB保証プランは、機器の性能を最大限に高め、重要なシステムの可用性を確保するために設計された当社のプレミアム修理プランです。AB保証プランは、予防メンテナンス、事前機器モニタリング、および修理が必要な場合に迅速な対応により、ラボの円滑な稼働を維持するのに役立ちます。
適格性評価サービス
規制業界では、政府および国際標準への準拠には、お客様のシステムが製造元の仕様に従って設置および機能していることを文書化した検証が必要です。設置適格性確認および運転適格性確認(IQ/OQ)または機器性能適格性確認(PQ)のいずれを必要とする場合でも、当社の適格性確認サービスは、規制対象機関と共有する監査品質データを提供し、お客様の機器がメーカーの仕様に従って機能していることを検証します。
コンピュータシステム検証(CSV)
装置適格性確認サービスは、検証の開始点に過ぎません。当社のコンプライアンスサービスの専門家がお客様と協力し、CSVコストを管理し、監査に迅速に対応できるようにしながら、迅速に生産に移行できるようサポートします。
3500シリーズジェネティックアナライザのサービスプランオプション
AB保証と適格性確認サービス* | システム性能チェックによるAB保証* | |
---|---|---|
修理のオンサイト対応時間(営業日) | 弊社サービスサポートにお問い合わせください | 弊社サービスサポートにお問い合わせください |
機器のリモートモニタリングと診断 | ![]() | ![]() |
機器サポートへの優先的電話/emailアクセス | ![]() | ![]() |
アプリケーションテクニカルサポート | ![]() | ![]() |
聴力損失研究用パネル | ![]() | ![]() |
機器操作ソフトウェア | ![]() | ![]() |
機器の適正評価サービス | ![]() | |
装置システムの性能チェック | ![]() | |
定期メンテナンス | ![]() | ![]() |
部品代、作業費、出張費 | ![]() | ![]() |
*規約および条件が適用されます。お客様の地域に適用される条件については、お近くのサービス担当者にお問い合わせください。
†保証されたサービスタイムラインは、北米地域のみに適用されます。
製品のご注文
消耗品