スケーラブル、フレキシブルシンプル。
Applied Biosystems 3730xlDNA アナライザ(Latest Version)は、多検体のシーケンシングやフラグメント解析のサンプルを処理するために開発された、経済的で自動化された機器が必要なお客様向けのハイスループットのキャピラリーシーケンサです。 オペレーティングシステムのMicrosoft Windows 10に対応し、クラウド接続もできるようになりました。
スケーラブルなサンプル処理
- ハイスループットな遺伝子解析技術のゴールドスタンダードであるサンガーシーケンシング
- ヒト同定アプリケーション用に、Applied Biosystems GlobalFiler ExpressおよびVeriFiler Express PCR Amplification Kitsでの使用が検証済み
- 48もしくは96キャピラリーアレイの使用によりサンプル処理数を選択できます
- 一体型のプレートスタッカーを使用して最長48時間まで連続操作を可能にし、また装置の稼働中にプレートを追加でセットできます(オートサンプラーの稼働時は除く)
- 96もしくは384ウェルプレートを使用可能なため、お客様のプロトコルに適したプレートやサンプルボリュームに適応できます
- バーコードリーダーやポリマー充填システムなどの自動化機能により、人為的ミスの発生リスクを減らすことができます
フレキシブルなデータモニタリングと解析
- Microsoft Windows 10オペレーティングシステムに対応しており、向上した安全性とサポートの継続をMicrosoftから得られます
- リモートアクセスにより、遠隔でランの設定とモニタリングが可能です
- リモートデータアプリケーションを使用して、どこからでもベースコール(1次解析)の実行と確認が可能です
- クラウド上の個別フォルダを使用して、データ処理と結果の共有に要する時間を節約できます*
- クラウド上のソフトウェアにより 2 次解析を実行できます**
* 最大1 TBのクラウドデータストレージを無料で利用可能
** クラウドで利用可能なCEモジュールを使用
ラボでの設置プランニングをシンプルに
- 機器を配置する際、実験室に特別な工事は不要です
- 適切なベンチスペースを確保し、通常の100 V電源プラグにつなぐだけ
- 600 VA(ボルトアンペア)という向上した効率により、エネルギーの無駄を削減*
- 固体レーザーを採用しているため、放熱ダクトの設置は不要です
* 2500 VA旧型システムとの比較
改良型3730xl DNAアナライザへのアップグレード
改良された3730xl DNAアナライザは、前世代の装置と同じ再現性、高品質の結果、および堅牢な性能を提供します。
アップグレードオプション*
オンサイトアップグレード
- 当社の訓練を受けたフィールドサービスエンジニアが、お客様の旧型装置を現場でアップグレードします
- 現在の装置のシリアル番号を保持してください
- 12ヶ月間の完全サービス保証と定期メンテナンス。