適応免疫システムをより深く理解することで、健康と病気におけるその役割についてより良い洞察を得ることができ、免疫療法の重要な発展につながります。Ion Torrent免疫学研究ポートフォリオは、レパートリーシーケンシングと免疫応答への多次元研究アプローチを可能にします。どちらのターゲットを絞った次世代シーケンシング(NGS)アッセイも、Ion Torrentテクノロジーの精度と感度により、貴重なサンプルからより多くのことを発見するのに役立ちます。
- TCRレパートリーのクローン性と収束に関する、より深い洞察のためのTCRベータアッセイ
- 体細胞超変異の定量化とアイソタイプ研究のためのBCR IgHアッセイ
- 低発現の遺伝子も検出する免疫応答アッセイ
- TCR ベータおよび BCR IgH におけるCDR3 を解析するシーケンス アッセイは、レパートリー分析におけるより深い洞察を可能にします。
さらに、遺伝子発現や微生物叢などが免疫システムに影響を与えます。トランスクリプトーム解析とヒトマイクロバイオーム解析も、Ion TorrentのNGSで解析可能です。
動画:治療への反応と疾患の進行を予測する免疫学的バイオマーカー研究
グラスゴー大学のCarl Goodyear博士が、分子プロファイリングの重要性と、Ion Torrentを使用した免疫レパートリーシーケンシングが関節リウマチとSARS-CoV-2研究のニーズにどのように対応するかについて議論します。
Ion Torrent次世代シーケンサシステム
小規模プロジェクトも大規模プロジェクトもサポートできる拡張可能なターゲットNGS
Ion GeneStudio S5システムは、幅広いアプリケーションの幅とスループット能力を持つターゲットNGSの主力機器です。
検体からレポートまでのワークフローを自動化し、1日で結果を提供*
検体からレポートまでのワークフローを自動化し、わずか2回のユーザー操作で結果を1日で得ることができる、初めての次世代シーケンシング(NGS)ソリューションです。*
ヒト研究サンプルの免疫学NGSアッセイ
Oncomine TCR Beta-LRアッセイ
ロング リードシーケンス技術を使用して、TCRベータ鎖の3つの相補性決定領域(CDR1、CDR2、CDR3)をすべて高精度で効率的に捉えます。RNAサンプルを用いることにより、生産的で関連性のあるVDJ再編成のシーケンシングが可能になり、サンプル中の希少なクローンも識別が可能です。
主な用途:
バイオマーカーの探索
TCRの収束
クローナリティの評価
Oncomine TCR Beta-SRアッセイ
FFPE由来のDNAとRNAの両方に対応するこのショートリードシーケンシングアッセイは、TCRベータ鎖のCDR3領域を具体的に調べ、免疫状態の特徴付けと、末梢血中のT細胞測定可能な微小残存病変(MRD)の潜在的なバイオマーカーの検出を可能にします。
主な用途:
クローン性と収束の評価
MRD
Oncomine BCR IGH LRアッセイ
Ion Torrentテクノロジーのロング リードシーケンスを使用して、サンプル中のBCR免疫グロブリン重鎖(IgH)のすべての相補性決定領域(CDR1、CDR2、およびCDR3)を調べます。
主な用途:
クローン増殖と進化の評価
体細胞超変異の定量化
アイソタイプの存在量の評価
Oncomine BCR IGH LRアッセイ
FFPEや血液などのサンプルから、BCR免疫グロブリン重鎖(IgH)のCDR3領域を解析します。このアッセイは、アイソタイプに関する正確なデータを提供し、疾患または免疫不全を示すバイオマーカー研究において重要となる可能性があります。
主な用途:
多様なCDR3領域における体細胞超変異の同定
クローン進化とアイソタイプ存在量の研究
MRD
Oncomine Immune Response Researchアッセイ
このアッセイは、サンプル中のT細胞受容体(TCR)シグナル伝達とチェックポイント阻害剤に関連する低発現因子を検出するため、研究者は正しいTCRともっとも適切な免疫療法に注目することができます。
主な用途:
バイオマーカープロファイリング
サンプルの層別化
マウスサンプルの免疫学NGSアッセイ
Ion AmpliSeq Mouse TCR Beta SRアッセイ
このアッセイは、マウスモデルからのT細胞リンパ球のクローン増殖を正確に識別および測定するようにデザインされています。血液、PBMC、FFPEサンプルなどのさまざまなサンプルからのDNAまたはRNAを使用して、相補性決定領域3(CDR3)を標的とすることにより、T細胞クローンを識別します。
主な用途:
クローンの拡大と収束の評価
抗原チャレンジに応答しているT細胞の特定
Ion AmpliSeq Mouse BCR IGH SRアッセイ
CDR3領域を調べ、疾患や免疫療法の研究におけるB細胞研究を拡大するための高精度のシーケンシングソリューション。
主な用途:
体細胞超変異の特定
ワクチンの有効性を評価するための縦断的分析およびバイオマーカーの研究