">
サンプル保存のプロセスを支援するクライオアクセサリー
サンプルのセキュリティやチューブの収納効率を向上させるクライオアクセサリーを豊富に取り揃えています。アクセサリーはチューブとの互換性を考慮した設計で、ラボのワークフローの効率化を支援します。
凍結処理容器
Thermo Scientific Mr. Frosty Freezing Containerは、多くの細胞に有効とされる-1℃/分に近い冷却レートを実現するように設計された凍結処理容器です。フタ付きで、12~18本のクライオチューブを収納可能。チューブがアルコールに直接触れない設計で、安全な持ち運びとフリーザー内での凍結処理ができます。
ベンチトップクーラー
フリーザー外でも低温を保てる卓上クーラーです。さまざまなサイズのマイクロチューブやクライオチューブに対応し、酵素や試薬、細胞などを室温から守ります。
ベンチトップデュワー瓶
ノンフロン断熱材(CFC)を使用したデュワー瓶です。耐化学薬品性のある高密度ポリエチレン(HDPE)製の二重構造で、-196℃から+100℃までの温度で使用可能。サンプルの持ち運びに便利です。
CryoFlexチューブ/クライオケーン/クライオスリーブ
CryoFlexチューブは、クライオチューブへの液体窒素の流入を防ぐプラスチック製チューブです。チューブを簡単に密封でき、液体窒素保存容器でチューブを安全に保存できます。さらに、チューブの装着に使うクライオケーンや、ケーンからチューブの脱落を防ぐクライオスリーブもご用意しています。
キャップ/カラーコード/シール
さまざまなキャッブやシールのオプションをご用意しています。マニュアル処理から自動化対応まで、用途に応じた形状と豊富なカラー展開で、ラボのニーズにお応えします。
Matrix SepraSeal/DuraSealキャップ
Thermo Scientific Matrix SepraSealは、ノーマルタイプとピアサブルタイプがあり、ピアサブルタイプはキャップを外さずにサンプリングが可能です(-20℃まで対応)。
Thermo Scientific Matrix DuraSealは、ピアサブルタイプのみで、厚みがあり、繰り返しピアシングしても気密性を維持します(-80℃まで対応)。
Matrix 2Dコード付きチューブのオープントップタイプ専用のセプタムキャップです。個別にキャップでき、滅菌・未滅菌、ソリッドタイプ・プレスリットタイプの中から選べます。また、サンプルの識別に便利なカラーバリエーションも豊富です。
Matrixスクリューキャップ
Matrix 2Dコード付きチューブのスクリュートップタイプ専用のスクリューキャップです。サンプルの識別に便利なカラーバリエーションも豊富です。バルク包装とデキャッパーとの併用に便利なトレイ包装から選べます。
Nunc CryoTube用カラーキャップ
Thermo Scientific Nunc CryoTube用のカラーキャップです。4色(ナチュラル・赤・青・黄)から選べます。シリコンOリング付きのインナーキャップです。キャップは全て滅菌済みで、ナチュラルキャップは未滅菌も選べます。 
カラーコード
NalgeneクライオバイアルおよびNuncクライオチューブ専用のカラーコードです。Nuncカラーコードは、キャップタイプを問わず使用でき、カラーバリエーションも豊富です。 
クライオマーカー/クライオラベル
極低温に対応したマーカーと布製ラベル(25 x 50 mm)です。凍結保存中には、時間の経過とともにマーカーの文字やラベルが劣化し判読できなくなることが多くあります。そのため、専用のマーカーやラベルが必要とされます。Thermo Scientific Cryo Markerは-200℃まで対応の低温耐性マーカーです。クライオラベルは極低温下でも縮んだり剥がれたりせず、クライオチューブやクライオボックスのラベリングに適しています。
クライオボックス
サンプル保存用チューブを収納し、保管中の衝撃から守ります。経済的な紙製ボックスから耐久性に優れたポリカーボネート製まで、豊富なラインナップを取り揃えています。169本収納可能な高い収納力を持つクライオボックスは、限られたスペースでの収納効率を最大化します。すべて極低温環境に対応しています。
ラッチラック
フタをしっかりロックできるラッチ付きのラックです。ANSI/SLAS規格に準拠しており、液体窒素気相でのサンプル保管が可能です。バーコード付ラックには、3面にバーコード、二次元(2D)コード、目視可能文字が印字されています。Thermo Scientific 2Dコード付きチューブや2Dコードリーダー、デキャッパーと組み合せて使用することで、サンプル管理の効率化に貢献します。
これらの製品は、一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さまご自身でご確認ください。
">