![]() | 効果的なsiRNAライブラリーを用いた遺伝子機能解析の迅速化 |
お客様に最適なsiRNAライブラリーは?
厳密な品質管理による信頼できる結果
Thermo Fisher Scientificは全てのsiRNAに厳しい品質基準を設け、自社で合成しています。広範囲に検証、管理された手順を用いて合成後、各RNAオリゴヌクレオチドをMALDI-TOF(マトリックス支援レーザー脱離イオン化 - 飛行時間型)質量分析で検証し、siRNAの同一性および品質を確保しています。アニーリング後、各siRNA二本鎖を非変性ゲル電気泳動により解析し、適切なアニーリングを検証しています。また、各Ambion siRNAを注文から納品まで追跡できるよう、独自の最先端の電子トラッキングシステムを使用しています。その結果、信頼できる高品質のsiRNAが得られます。
発見を加速させるための情報
全てのSilencerおよびSilencer Select siRNAライブラリーは、プレデザイン済みまたはカスタムメイドにかかわらず、全siRNA配列情報と、可能な場合はsiRNA検証データを提供しています。また、siRNAライブラリーに添付のCDにも遺伝子注釈情報が提供されており、遺伝子記号、遺伝子名、別名、NCBI Entrez Gene ID、関連するRefSeq mRNAアクセッションナンバー、および他のアクセッションナンバーが含まれています。プレートは独自の識別子で個別にバーコードされています;この情報はsiRNAおよび遺伝子情報とともに提供されます。
これらのsiRNAライブラリーの作成に、バイオインフォマティクスチームはPANTHER (www.pantherdb.org) とGene Ontology™注釈情報を用いて、最新の標的遺伝子セットを作成します。次にコレクションターゲットのsiRNAを注文に応じてプレーティングします(最低1 nmol)。最新のsiRNAライブラリーが得られるだけでなく、お客様のライブラリーも自由にカスタム可能なため、特定の実験のセットアップに最適です。お客様のコレクションにsiRNAを追加したいですか?問題ありません!siRNA を96ウェルや384ウェルプレートで納品、また各プレートに複数の分注で納品、カスタム構成によるsiRNA配列、siRNAの個別のおよび/またはプールでの提供も可能です。