Thermo Scientific ™ Zeba™ Spin Desalting Columnは、低タンパク質結合性ポリプロピレン製で、広範囲の標準的な研究用機器および消耗品に適合します。
Zeba™カラムは、ほとんどのスイングバケット式または固定アングル式の卓上型または床上型遠心機に適合するよう設計されており(使用前にヘッドクリアランスを確認してください)、5つの処理容量および2つの分子量カットオフ(MWCO)、7 Kおよび40 Kタイプを利用できます。
用途に適したZeba™スピン脱塩カラムを選択してください
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Format形式 | Micro Spin Columnマイクロスピンカラム | 0.5 mL Spin Column0.5 mLスピンカラム | 2 mL Spin Column2 mLスピンカラム | 5 mL Spin Column5 mLスピンカラム | 10 mL Spin Column10 mLスピンカラム |
Resin bed レジンベッド ボリューム | 75 μL75 μL | 0.5 mL0.5 mL | 2 mL2 mL | 5 mL5 mL | 10 mL10 mL |
Volume capacity 処理容量 (7 K MWCO) | 2–12 μL2~12 μL | 30–130 μL30~130 μL | 200–700 μL200~700 μL | 500–2000 μL500~2000 μL | 700–4000 μL700~4000 μL |
Volume capacity 処理容量 (40 K MWCO) | 5–14 μL5~14 μL | 70–200 μL70~200 μL | 200–900 μL200~900 μL | 300–2000 μL300~2000 μL | 1000–4000 μL1000~4000 μL |
7K MWCO pack sizes7 K MWCO包装サイズ | Catalog numbersカタログ番号 89877、89878 | Catalog numbersカタログ番号 89882、89883 | Catalog numbersカタログ番号 89889、89890 | Catalog numbersカタログ番号 89891、89892 | Catalog numbersカタログ番号 89893、89894 |
40K MWCO pack sizes40 K MWCO包装サイズ | Catalog numbersカタログ番号 87764、87765 | Catalog numbersカタログ番号 87766、87767 | Catalog numbersカタログ番号 87768、87769 | Catalog numbersカタログ番号 87770、87771 | Catalog numbersカタログ番号 87772、87773 |
Zeba Spin Desalting Columnの比較
表1. 一般的なスピン型脱塩カラムの推奨サンプル処理容量の比較。
表2. Thermo Scientific Zeba Spin Desalting Columnは、他製品に比べ、より広い範囲のサンプル濃度および容量において比類ないタンパク質回収効率をもたらします。
脱塩カラムは、25 mM Tris、25 mM NaClを含有する最終バッファー(pH 7.5)で平衡化しました。サンプルは、25 mM Tris、500 mM NaCl(pH 7.5)で希釈し、次に最終バッファー中で脱塩しました。すべてのサンプルは、メーカーの推奨する取扱説明書に従って処理しましたが、添加容量は推奨範囲を超える場合もありました(下記参照)。推奨範囲内で使用した場合、メーカー間で塩濃度に有意な差はみられませんでした。タンパク質濃度は、Thermo Scientific™ BCA Assay(品番23227)を用いて測定しました。低分子量化合物の損失、およびタンパク質アッセイに影響を及ぼし得る汚染物質の存在により、通常、ライセートにおける回収率は個々のタンパク質でみられる回収率よりもわずかに低くなります。
Sample Volumeサンプル容量 | 7K Zeba Spin Columns, 0.5 mL | GE SpinTrap™ G-25 | Bio-Rad Micro Bio-Spin™ 6 Columns | Sample Volume | 7K Zeba Spin Columns, 10 mL | GE PD-10 Columns | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resin bed volume | 550 µL | 500 µL | 700 µL | 10 mL | 8.3 mL | 8.3 mL | ||
Method | Spin | Spin | Spin | Spin | Spin | Drip | ||
% Protein Recovery | % Protein Recovery | |||||||
BSA 0.04 mg/mL | 40 µL | 70–80% | <10% | <10% | 1.5 mL | 75–90% | 20–30% | 40–50%*** |
80 µL | 80–95% | <10% | <10% | 2.5 mL | 75–90% | 30–40% | 45–55%*** | |
120 µL | >90% | <10% | <20% | 3.5 mL | 75–90% | 60–70%* | 55–65%* | |
BSA 0.2 mg/mL | 40 µL | 70–80% | <15% | 25–35% | 1.5 mL | >90% | 60–70% | >90%*** |
80 µL | 80–95% | 30–45% | 45–60% | 2.5 mL | >90% | 70–80% | 85–95%*** | |
120 µL | >90% | 55–70% | 65–80% | 3.5 mL | >90% | 75–85%** | 75–85%** | |
BSA 1 mg/mL | 40 µL | 80–95% | 45–60% | 70–80 | 1.5 mL | >90% | 80–90% | >90%*** |
80 µL | >90% | 60–75% | 80–90 | 2.5 mL | >90% | 80–90%* | >90%*** | |
120 µL | >90% | 75–90% | >90% | 3.5 mL | >90% | 80–90%* | 85–95%* | |
HeLa Lysate 0.2 mg/mL** | 40 µL | 45–55% | <10% | <15% | 1.5 mL | 70–85% | 55–65% | >90%*** |
80 µL | 60–70% | 15–25% | 30–40% | 2.5 mL | 70–85% | 65–75% | 80–95%*** | |
120 µL | 70–80% | 45–55% | 50–60% | 3.5 mL | 80–95% | 70–80%* | 75–85%* | |
HeLa Lysate 1 mg/mL** | 40 µL | 65–75% | 45–55% | 45–55% | 1.5 mL | 80–95% | 80–90% | >90%*** |
80 µL | 75–85% | 60–70% | 70–80% | 2.5 mL | 80–95% | 80–95% | >90%*** | |
120 µL | 80–90% | 70–80% | 80–90% | 3.5 mL | 85–95% | 80–95%* | 85–95%* |
*注記:カラムの推奨容量を超えたサンプルを使用すると、塩の除去が不十分になります。それらはタンパク質回収に及ぼす容量の影響を示すために行っています。
**注記:低分子量化合物の損失、およびタンパク質アッセイに影響を及ぼし得る汚染物質の存在により、通常、ライセートにおける回収率は個々のタンパク質でみられる回収率よりもわずかに低くなります。
***注記:処理を通じて希釈され、3.5 mLの最終容量で回収されたサンプル。合計最終容量を基に算出したタンパク質回収。