漏れのない確実なサンプルローディングと回収
Slide-A-Lyzer透析カセット、フラスコ、およびMINI透析装置は、10 ul~250 mLのサンプル量を迅速かつトラブルなく透析します。これらの装置は、透析実験において容易なサンプルのローディング、回収、および安全性を実現します。Slide-A-Lyzer透析装置では標準的なフラットチューブとは異なり、漏れやサンプル損失の原因となる可能性のある結び目やクリップが不要です。
Slide-A-Lyzer G3透析カセットおよびフラスコは、表面積が大きい再生セルロース膜を内蔵した硬質自立型フレームとロックキャップで構成されています。Slide-A-Lyzer MINI透析装置はカップのような独特な設計で、発泡スチロール製の浮きの上に置いたり、コニカルチューブに挿入できるため、容易で自己完結型の透析を実現できます。Slide-A-Lyzer透析装置は、低分子量の汚染物質や塩類の除去、バッファー交換、脱塩、平衡透析、微量抱合反応、およびサンプル濃縮などのさまざまなアプリケーションに使用できます。
実験に最適な透析装置は?
G3カセット | MINI透析装置 | フラスコ | オリジナルカセット | |
---|---|---|---|---|
容量範囲 | 1~125 mL | 10 μL~2 mL | 150~250 mL | 100 μL~30 mL |
外部の浮きの必要性 | なし | あり(0.1 mLサイズのみ) | あり | あり |
サンプルの回収 | ピペット | ピペット | ピペット、直接注入 | シリンジ |
分子量カットオフ(MWCO) | 2K、3.5K、10K、20K | 2K(0.1 mLサイズのみ)、3.5K、10K、20K | 2K、3.5K、10K、20K | 2K、3.5K、7K、10K、20K |
容量とMWCOに応じてSlide-A-Lyzerカセットをお選びください
Slide-A-Lyzer G3透析カセットは1~125 mLの容量に対応し、2K、3.5K、10K、および20Kの分子量カットオフ(MWCO)で提供されています。
Slide-A-Lyzer G3透析カセットは、低分子量の汚染物質や塩類の除去、バッファー交換、サンプル濃縮などのさまざまなアプリケーションに使用できます。
Slide-A-Lyzer透析カセットの詳細をご確認ください
MWCOに基づいたG3透析カセットの選択
Slide-A-Lyzer MINI透析装置はカップのような独特な設計で、3つの容量サイズで提供されています:0.1 mL装置は透析中に発泡スチロール製の浮きに配置でき、0.5 mLおよび2 mLはそれぞれ付属の15 mLおよび50 mLコニカルチューブに挿入することでキャップできます。 チューブは透析リザーバーとして機能し、容易で自己完結型の透析を実現し、2K、3.5K、7K、10K、および20KのMWCOで提供されています。
Slide-A-Lyzer MINI透析装置は、低分子量の汚染物質の除去、バッファー交換、脱塩、平衡透析、微量抱合反応、およびサンプル濃縮などのアプリケーションに使用できます。
Slide-A-Lyzer MINI透析装置の詳細をご確認ください
MWCOに基づいたMINI透析装置の選択
Slide-A-Lyzer透析フラスコは150 mL~250 mLの大量サンプルにおいて、シンプルかつ効果的な透析を容易にします。これらの装置は、一般的なバッファ交換を8~24時間で完了し、2K、3.5K、10K、および20KのMWCOで提供されています。
Slide-A-Lyzer透析フラスコは、低分子量の汚染物質や塩類の除去、バッファー交換、およびサンプル濃縮などのさまざまなアプリケーションに使用できます。
Slide-A-Lyzerフラスコの詳細をご確認ください
透析フラスコの選択
すべてのSlide-A-Lyzer透析フラスコを見る |
関連アクセサリフラスコ用浮遊ディスク |
オリジナルのSlide-A-Lyzer透析カセットは、100 μL~30 mLのサンプル量を2K、3.5K、7K、10K、および20KのMWCOで、迅速かつ効果的に透析します。
オリジナルのSlide-A-Lyzer透析カセットは、低分子量の汚染物質の除去、バッファー交換、脱塩、平衡透析、およびサンプル濃縮などのアプリケーションに使用できます。
MWCOに基づいたSlide-A-Lyzer透析カセットの選択
Slide-A-Lyzer透析カセットの詳細
表1.定量的なサンプル回収
Slide-A-Lyzer透析カセットまたは従来の透析チューブに、それぞれのメーカーの説明書に従って3つの容量(0.5 mL、1.7 mL、および3.0 mL)の水サンプルをロードおよび回収し、回収量を測定しました。回収された水の容量を重量法で測定しました。
ロードしたサンプル量 | Slide-A-Lyzer透析カセットの容量回収% | 従来の透析チューブの容量回収% |
---|---|---|
3.0 mL | 9.47 | 92.32 |
1.7 mL | 99.30 | 93.12 |
0.5 mL | 98.76 | 87.51 |
1.いずれかのコーナーポートを介して、ガスケットにシリンジニードルを挿入します。サンプルを注入し、余分な空気を抜いてシリンジを取り外します。
2.フローター(float buoy)を取り付けて透析を始めます。(float buoyはカセットの便利な卓上スタンドとしても機能します)。
3.空のシリンジニードルを他方のコーナーポートに挿入します。空気を注入してカセットチャンバーを拡張させ、透析されたサンプルを取り出します。
図1.Slide-A-Lyzer透析カセットのワークフロー
Slide-A-Lyzer G3透析カセットは1~125 mLの容量に対応し、2K、3.5K、10K、および20Kの分子量カットオフ(MWCO)で提供されています。
Slide-A-Lyzer G3透析カセットは、低分子量の汚染物質や塩類の除去、バッファー交換、サンプル濃縮などのさまざまなアプリケーションに使用できます。
Slide-A-Lyzer透析カセットの詳細をご確認ください
MWCOに基づいたG3透析カセットの選択
Slide-A-Lyzer MINI透析装置はカップのような独特な設計で、3つの容量サイズで提供されています:0.1 mL装置は透析中に発泡スチロール製の浮きに配置でき、0.5 mLおよび2 mLはそれぞれ付属の15 mLおよび50 mLコニカルチューブに挿入することでキャップできます。 チューブは透析リザーバーとして機能し、容易で自己完結型の透析を実現し、2K、3.5K、7K、10K、および20KのMWCOで提供されています。
Slide-A-Lyzer MINI透析装置は、低分子量の汚染物質の除去、バッファー交換、脱塩、平衡透析、微量抱合反応、およびサンプル濃縮などのアプリケーションに使用できます。
Slide-A-Lyzer MINI透析装置の詳細をご確認ください
MWCOに基づいたMINI透析装置の選択
Slide-A-Lyzer透析フラスコは150 mL~250 mLの大量サンプルにおいて、シンプルかつ効果的な透析を容易にします。これらの装置は、一般的なバッファ交換を8~24時間で完了し、2K、3.5K、10K、および20KのMWCOで提供されています。
Slide-A-Lyzer透析フラスコは、低分子量の汚染物質や塩類の除去、バッファー交換、およびサンプル濃縮などのさまざまなアプリケーションに使用できます。
Slide-A-Lyzerフラスコの詳細をご確認ください
透析フラスコの選択
すべてのSlide-A-Lyzer透析フラスコを見る |
関連アクセサリフラスコ用浮遊ディスク |
オリジナルのSlide-A-Lyzer透析カセットは、100 μL~30 mLのサンプル量を2K、3.5K、7K、10K、および20KのMWCOで、迅速かつ効果的に透析します。
オリジナルのSlide-A-Lyzer透析カセットは、低分子量の汚染物質の除去、バッファー交換、脱塩、平衡透析、およびサンプル濃縮などのアプリケーションに使用できます。
MWCOに基づいたSlide-A-Lyzer透析カセットの選択
Slide-A-Lyzer透析カセットの詳細
表1.定量的なサンプル回収
Slide-A-Lyzer透析カセットまたは従来の透析チューブに、それぞれのメーカーの説明書に従って3つの容量(0.5 mL、1.7 mL、および3.0 mL)の水サンプルをロードおよび回収し、回収量を測定しました。回収された水の容量を重量法で測定しました。
ロードしたサンプル量 | Slide-A-Lyzer透析カセットの容量回収% | 従来の透析チューブの容量回収% |
---|---|---|
3.0 mL | 9.47 | 92.32 |
1.7 mL | 99.30 | 93.12 |
0.5 mL | 98.76 | 87.51 |
1.いずれかのコーナーポートを介して、ガスケットにシリンジニードルを挿入します。サンプルを注入し、余分な空気を抜いてシリンジを取り外します。
2.フローター(float buoy)を取り付けて透析を始めます。(float buoyはカセットの便利な卓上スタンドとしても機能します)。
3.空のシリンジニードルを他方のコーナーポートに挿入します。空気を注入してカセットチャンバーを拡張させ、透析されたサンプルを取り出します。
図1.Slide-A-Lyzer透析カセットのワークフロー
多数の少量サンプルを透析する必要がありますか?Pierce Microdialysis Plateをお試しください
当社のすぐに使用可能な溶液は、0.1~0.3 mLサンプルの96ウェル(または0.3~1.0 mLサンプルの48ウェル)に使用できます。
Slide-A-Lyzer透析カセット
透析カセットとは?
透析カセットは従来の透析チューブに代わる、より便利で安全な選択肢です。Slide-A-Lyzer G3透析カセットは、硬いフレームで自立し、自己浮遊する容器で、安全なキャップクロージャーと再生セルロース膜からなる大きな表面積を備えており、簡単で効率的な透析実験を実現します。セロロジカルピペットを使用して、サンプルを容易にロードおよび回収できます。
一方、従来の透析膜チューブには多くの課題があります:チューブは濡れていると滑りやすく、サンプルを固定するための結び目やプラスチッククリップが必要です。膜を手動で閉じる必要があるため、サンプルの漏れや汚染が発生する可能性があります(下の比較表を参照してください)。
Slide-A-Lyzer G3透析カセットのその他の特長:
- サンプルの安全性—密封された膜は透析チューブで発生する可能性のある漏れを防ぎます
- エルゴノミクス—フレームは軽量でコンパクトなため、取り扱い、ローディング、および回収が容易です
- より環境に配慮した設計—Slide-A-Lyzer G3は前世代モデルと比較してプラスチック廃棄を最大68%削減しながら、以前と同じ安全性と高性能の透析を実現します。詳細は Slide-A-Lyzer G3のグリーンファクトシートを参照してください。
- 自己浮遊—フローターやクリップは必要ありません
Slide-A-Lyzer G3透析カセットの動作機序
Slide-A-Lyzer G3は容易に使用できます。サンプルをカセットにロードして透析バッファーに挿入し、サンプルを回収するだけです。
図2.Slide-A-Lyzer G3透析カセットのワークフロー
Slide-A-Lyzer G3透析カセットのビデオ
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G3透析カセット
G3透析カセットは、従来の透析チューブと比較してより便利で確実なアプローチを提供します—膜を水和させ、キャップを取り外し、サンプルをロードしてキャップをし、透析して、必要に応じて脱圧し、透析したサンプルを回収するだけです。G3透析カセットの使用方法を紹介したステップバイステップの説明ビデオをご覧ください。
Slide-A-Lyzerカセットと従来の透析チューブの比較
![]() | ![]() | |
---|---|---|
透析用製品 | 従来のチューブ | カセット |
サンプルの扱い | 濡れていると滑りやすい フラットチューブは濡れていると扱いが困難で、サンプルの添加/除去中にサンプルを損失するリスクが高くなる | 取り扱いが容易で、確実にサンプルを供給 プラスチック製のフレームとキャップにより、確実なサンプルの追加/除去を実現 |
サンプル回収 | サンプル損失のリスク クランプが緩んだり外れたりすると、サンプルが漏出する可能性あり | サンプルを保護 溶着された膜と液漏れ防止キャップがサンプル損失のリスクを最小限に抑制 |
スピード | 時間がかかる 設計は最適化されていないため、通常一晩の透析が必要 | 迅速かつ高効率 表面/容量比が高い革新的な設計により、従来のチューブよりも高速の透析が可能 |
Slide-A-Lyzer MINI透析装置
Slide-A-Lyzer MINI透析装置は使い捨てのポリプロピレンカップで、10 µL~2 mLのサンプルの便利で高性能の透析を実現する低結合膜を備えています。MINI透析装置は、セロロジカルピペットを使用してサンプルを容易に添加および除去できるように設計されています。これらは、一般的なサンプル脱塩やバッファー交換を4~8時間で行うことができる効果的で便利な装置です。Slide-A-Lyzer MINI透析装置には3種類のサイズ(0.1、0.5、および2 mL容量)で、5種類の分子量カットオフ(MWCO)仕様があります:2K、3.5K、7K、10K、および 20K。
Slide-A-Lyzer MINI透析装置のその他の特長:
- 高いサンプル回収率—膜は低結合性であるため、タンパク質やその他の高分子を完全に回収するのに役立ちます
- 使いやすい—使い捨て;シリンジアダプターやその他の組み立て装置は不要です
- 化学的適合性—セルロース膜は一般的な化学物質やバッファーに適合します
Slide-A-Lyzer MINI透析装置の動作機序
Slide-A-Lyzer MINI透析装置は少量の透析を容易にします。サンプルを添加して、装置をコニカルチューブにセットし(0.5 mLおよび2 mL装置の場合)、キャップして最大4時間または一晩振盪します。ピペットを使用してサンプルを回収します(図3)。
図3.Slide-A-Lyzer MINI透析装置のワークフロー
表2.2 mLのThermo Scientific Slide-A-Lyzer MINI透析装置を使用して高いタンパク質回収率を得られます。†
膜MWCO | タンパク質/ペプチド | 回収率(%) |
---|---|---|
3.5 K | インスリン鎖B(3.5 kDa) | 90.13 |
10 K | シトクロムC(12.4 kDa) | 94.44 |
20 K | ミオグロビン(17 kDa) | 95 |
† インスリン鎖B、シトクロムC、およびミオグロビン0.25 mg/mL)を50 mMリン酸ナトリウム、pH 7.2の75 mM NaCl、またはpH 9.4の0.2 M炭酸‐重炭酸塩バッファー中で4℃で一晩(17時間)透析しました。残留物中のタンパク質量を、Pierce BCA Protein Assayを使用して測定しました。
Slide-A-Lyzer MINI透析装置のビデオ
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer MINI透析装置のビデオ
MINI透析装置を使用して、10 µL~2 mLの少量サンプルを透析できます。サンプルを添加してコニカルチューブに配置し、キャップをして穏やかに振盪し、透析されたサンプルを回収するだけです。MINI透析装置の使用方法を紹介したステップバイステップの説明ビデオをご覧ください。
Slide-A-Lyzer透析フラスコ
Slide-A-Lyzer透析フラスコは150~250 mLのサンプル量に最適です。これらは2枚の低結合性再生セルロース透析膜で構成されており、この膜は両側を不活性プラスチックボディで密閉されています。膜とフラスコの材質はほとんどのラボ用バッファーに対応します。
Slide-A-Lyzer透析フラスコを使用すると、一般的な低分子量の汚染物質の除去、バッファー交換および脱塩を8時間~一晩で行えます。透析率は、サンプル量、透析する分子のサイズと形状、撹拌、および温度など、さまざまな要因によって決まります。最短透析時間は、各システムごとに実験を行って決定する必要があります。
Slide-A-Lyzer透析フラスコはクリーンルーム条件下で製造され、低タンパク質結合性の再生セルロース膜が付属しているため、最大限のサンプル回収とサンプル純度を確保します。この透析フラスコの色は透析膜のMWCOに応じて、次のように異なります:紫色(20 kDa)、オレンジ(10 kDa)、ピンク(3.5 kDa)、および青色(2 kDa)。
Slide-A-Lyzer透析フラスコの特長:
- 使いやすい—ユニットを密閉するために結び目やクリップは不要です;サンプルをフラスコにピペットするか注入するだけで透析を開始できます
- 高回収率—角型のフラスコ設計は、フラスコ上部の開口部を介してサンプル量全体の回収を最大化します
Slide-A-Lyzer透析用フラスコの動作機序
Slide-A-Lyzer透析フラスコはサンプルのローディングと回収を容易にします。付属の浮遊リングを装着して膜を2分間水和させ、サンプルを装置に注入し、空気を除去してキャップをするだけです。8時間~一晩透析します。2時間と5時間後にバッファーを交換し、サンプルを注ぎ出して回収します。
図4.Slide-A-Lyzer透析フラスコのワークフロー
Slide-A-Lyzer透析フラスコのビデオ
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer透析フラスコ
透析フラスコを使用して、最大250 mLの大容量を透析できます。膜を水和してサンプルを添加し、余分な空気を除去してフラスコにキャップをし、透析したら、必要に応じて脱圧してサンプルを回収するだけです。透析フラスコの使用方法を紹介したステップバイステップの説明ビデオをご覧ください。
ラーニング
ドキュメント