Gタンパク質共役受容体(GPCR)など膜タンパク質の研究において、MembranePro™ 発現システムは、濃縮された機能性膜タンパク質を効率的かつ確実にご提供いたします。
- 哺乳動物の細胞膜上にはタンパク質が付着しています
- 機能性タンパク質の合成は、細胞の品質管理および哺乳動物における翻訳後処理によって促進されます
- 脂質粒子から分離したタンパク質は、培養用メディウムから容易に回収することができます
- 脂質粒子は、発現したレセプターとともに濃縮されます
お客様の実験に好適な、MembranePro™ 発現システムをご採用ください
Adherent culture | Suspension culture | |
---|---|---|
MembranePro™ Functional Protein Expression Kit | Expi293™ MembranePro™ Expression System | |
Benefits | The MembranePro™ Functional Kit provides:
| In addition to the benefits of the MembranePro™ FPE Kit, the Expi293™ MembranePro™ Expression System provides:
|
Typical total protein yield for ~30 mL reaction | 50–500 µg/mL | >1 mg/mL |
Kit contents |
|
|
Other required components (to purchase separately) | ||
Protocol | Download protocol | Download protocol |
Order now | Order now |
**Actual membrane protein yield will vary with protein expressed