すべての発現スケールに適合する信頼性のある発現系
細菌を宿主として用いる発現系では、大量のタンパク質を迅速かつ経済的に合成することができますEscherichia coli (E. coli)で組換えタンパク質を発現するためのいくつかのツールをご用意しています。
注目の細菌タンパク質発現カテゴリー
E. coliにて毒性のない組換えタンパク質を理想的に発現することのできるpRSETベクターとGateway pDEST™ベクター
最大の収量のタンパク質生産を達成可能にするChampion™ pETは最も強力なプロモーターを持ちます。
pBADシステムはしっかりと制御された発現系で、毒性タンパク質の発現に適しています。タンパク質の可溶性の最適化もされています。
リソース
NEW | タンパク質発現サポートセンター タンパク質発現アプリケーションのためのヒント、トラブルシューティングヘルプ、およびリソースの検索。 |