化学発光や蛍光のウェスタンブロッティング用の基質とは異なり、発色基質では、アッセイ結果を可視化する特殊装置の必要がありません。フィルム展開と同様に、所望の展開に達するまで、ブロットを準安定状態でインキュベートします。学発光ブロッティングアッセイとは異なり、再プローブ用の着色沈殿物を簡単には剥離させることができません。
適切な発色性検出キットをお選びください
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
1-Step Chloronaphthol | Metal-enhanced DAB Substrate Kit | CN/DAB Substrate Kit | 1-Step Ultra TMB Blotting Solution | |
Format | Ready-to-use liquid | 2-component reagent kit | 2-component reagent kit | Ready-to-use liquid |
Features | Stable at 4°C for 1 year | Working solution is stable for over six hours at RT | Stable at 4°C for 1 year | Stable at 4°C for 1 year |
Sensitivity | 5 ng | 17 pg | 500 pg | 20 pg |
Color | Blue-purple | Brown-black | Black | Dark blue |
Order now | Order now | Order now | Order now |
その他の発色性キット
WesternBreeze® Chromogenic Kits
WesternBreeze® Chromogenic Kitsは、バックグラウンド発生量が極めて低く、高感度の結果が得られます。また、追加機器を容易する必要がなく、わずかな時間でシグナル発生の観察が行えます。本キットに用いられる発色性ホスファターゼ基質BCIP(5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルホスフェート)および電子移動剤NBT(ニトロブルーテトラゾリウム)は、ブロット上の正確な酵素活性部位でダークブルー沈殿物を生成します。
WesternBreeze® kitは、ピコグラムレベルの感度に対応するよう最適化されています。各キット内容:既製ブロッカーまたは簡単に希釈できるブロッカー、一次抗体希釈液、洗浄溶液、共役二次抗体溶液、基質、および便利なインキュベーショントレー×2。
1-Step NBT-BCIP
トラゾリウムおよび5-ブロモ-4-クロロ-3'-インドリルホスフェートの既製溶液であり、アルカリホスファターゼプローブを用いた発色性ブロットやIHC染色に使用できます。
NBT(ニトロブルーテトラゾリウムクロライド)およびBCIP(5-ブロモ-4-クロロ-3'-インドリルホスフェートp-トルイジン塩)の配合により、アルカリホスファターゼ(抗体プローブ用の標準的な酵素複合体)との反応時に、強烈な不溶性の黒紫色沈殿物が生成されます。Pierce™ 1-Step NBT/BCIP solutionsは、内因性ホスファターゼ活性のレバミゾール抑制因子の、含有版/非含有版の2形態を取り揃えています。
WesternBreeze® Chromogenic Kits
WesternBreeze® Chromogenic Kitsは、バックグラウンド発生量が極めて低く、高感度の結果が得られます。また、追加機器を容易する必要がなく、わずかな時間でシグナル発生の観察が行えます。本キットに用いられる発色性ホスファターゼ基質BCIP(5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルホスフェート)および電子移動剤NBT(ニトロブルーテトラゾリウム)は、ブロット上の正確な酵素活性部位でダークブルー沈殿物を生成します。
WesternBreeze® kitは、ピコグラムレベルの感度に対応するよう最適化されています。各キット内容:既製ブロッカーまたは簡単に希釈できるブロッカー、一次抗体希釈液、洗浄溶液、共役二次抗体溶液、基質、および便利なインキュベーショントレー×2。
1-Step NBT-BCIP
トラゾリウムおよび5-ブロモ-4-クロロ-3'-インドリルホスフェートの既製溶液であり、アルカリホスファターゼプローブを用いた発色性ブロットやIHC染色に使用できます。
NBT(ニトロブルーテトラゾリウムクロライド)およびBCIP(5-ブロモ-4-クロロ-3'-インドリルホスフェートp-トルイジン塩)の配合により、アルカリホスファターゼ(抗体プローブ用の標準的な酵素複合体)との反応時に、強烈な不溶性の黒紫色沈殿物が生成されます。Pierce™ 1-Step NBT/BCIP solutionsは、内因性ホスファターゼ活性のレバミゾール抑制因子の、含有版/非含有版の2形態を取り揃えています。