TaqMan® Universal Master Mix II は、広範囲のインプット ターゲット量にわたって感度および精度、低コピー数ターゲットの優れた検出精度を持ち、正確な定量によりターゲットの微量な差の識別を可能にします。
- 調整した PCR 反応溶液は、室温で 24 時間安定
- 遺伝子発現、SNP ジェノタイピングおよびマイクロ RNA 研究向けに Applied Biosystems® TaqMan® Assays によりバリデーション済み
- ユニバーサルなサーマル サイクリング条件を TaqMan® Assays 向けに使用
- お客様がご使用のプロトコルの中で直接置き換えることが可能
TaqMan® Universal Master Mix II は、Applied Biosystems の品質と信頼性を取り入れ、リアルタイム PCR 向けに改善したマスター ミックスです。
遺伝子発現解析向けの感度と広いダイナミックレンジ
TaqMan® Universal Master Mix II は、発現レベルの広範囲なダイナミックレンジにわたって信頼できるターゲット定量を提供します。その結果、単一実験中の高発現および低発現遺伝子を検出し、定量することができます。
相同性の高いターゲットも特異的に識別 この
マスターミックスは、リアルタイム PCR における優れた特異性も提供します。 micro RNA は、多くの遺伝子の調節に関与し、癌および心疾患などの疾患プロセスに関係する低分子(21-23 nt)の核酸です。 マイクロ RNA ファミリーのいくつかのメンバーは、互いにわずか 1 ヌクレオチドほどしか違いがないため、多くのマスターミックスにとっては難しい課題となります。 TaqMan® Universal Master Mix II は、これらの相同性の高いターゲット間の区別に必要な特異性をもたらすよう調製しています。
ハイスループット ハンドリング向けのベンチトップ安定性
TaqMan® Universal Master Mix II は、高品質の試薬で調製しており、セットアップした PCR 反応を室温で 24 時間インキュベーションした後でも、ターゲット濃度のわずかな相対差を識別する能力を保持しています。 ベンチトップ安定性の改良により、ハイスループット液体ハンドリング システム(セットアップした反応をリアルタイム PCR 装置の中へ供給できるまで室温で保存することが必要)を使用して、多数のサンプルを処理する柔軟性を提供します。
TaqMan® Genotyping Assays 向けにバリデーション済み
TaqMan® Universal Master Mix II は、ジェノタイピング アッセイによる使用向けにバリデーション済みです。 この組成は、サンプルをホモ接合またはヘテロ接合として簡単にコールできるユニバーサルなサイクリング条件下で、すべてのカテゴリーのアッセイ向けに十分に分離されたクラスターを提供することができます。
製品カタログ TaqMan® Universal Master Mix II
Download this in PDF
クイック参考文献カード: TaqMan® Universal Master Mix II
Download this in PDF
プロトコル: TaqMan® Universal Master Mix II
Download this in PDF
TaqMan® Universal Master Mix II は、広範囲のインプット ターゲット量にわたって感度および精度、低コピー数ターゲットの優れた検出精度を持ち、正確な定量によりターゲットの微量な差の識別を可能にします。
- 調整した PCR 反応溶液は、室温で 24 時間安定
- 遺伝子発現、SNP ジェノタイピングおよびマイクロ RNA 研究向けに Applied Biosystems® TaqMan® Assays によりバリデーション済み
- ユニバーサルなサーマル サイクリング条件を TaqMan® Assays 向けに使用
- お客様がご使用のプロトコルの中で直接置き換えることが可能
TaqMan® Universal Master Mix II は、Applied Biosystems の品質と信頼性を取り入れ、リアルタイム PCR 向けに改善したマスター ミックスです。
遺伝子発現解析向けの感度と広いダイナミックレンジ
TaqMan® Universal Master Mix II は、発現レベルの広範囲なダイナミックレンジにわたって信頼できるターゲット定量を提供します。その結果、単一実験中の高発現および低発現遺伝子を検出し、定量することができます。
相同性の高いターゲットも特異的に識別 この
マスターミックスは、リアルタイム PCR における優れた特異性も提供します。 micro RNA は、多くの遺伝子の調節に関与し、癌および心疾患などの疾患プロセスに関係する低分子(21-23 nt)の核酸です。 マイクロ RNA ファミリーのいくつかのメンバーは、互いにわずか 1 ヌクレオチドほどしか違いがないため、多くのマスターミックスにとっては難しい課題となります。 TaqMan® Universal Master Mix II は、これらの相同性の高いターゲット間の区別に必要な特異性をもたらすよう調製しています。
ハイスループット ハンドリング向けのベンチトップ安定性
TaqMan® Universal Master Mix II は、高品質の試薬で調製しており、セットアップした PCR 反応を室温で 24 時間インキュベーションした後でも、ターゲット濃度のわずかな相対差を識別する能力を保持しています。 ベンチトップ安定性の改良により、ハイスループット液体ハンドリング システム(セットアップした反応をリアルタイム PCR 装置の中へ供給できるまで室温で保存することが必要)を使用して、多数のサンプルを処理する柔軟性を提供します。
TaqMan® Genotyping Assays 向けにバリデーション済み
TaqMan® Universal Master Mix II は、ジェノタイピング アッセイによる使用向けにバリデーション済みです。 この組成は、サンプルをホモ接合またはヘテロ接合として簡単にコールできるユニバーサルなサイクリング条件下で、すべてのカテゴリーのアッセイ向けに十分に分離されたクラスターを提供することができます。
製品カタログ TaqMan® Universal Master Mix II
Download this in PDF
クイック参考文献カード: TaqMan® Universal Master Mix II
Download this in PDF
プロトコル: TaqMan® Universal Master Mix II
Download this in PDF