ジェノタイピングとは?
本ページでは、SNP とは何かと、リアルタイム PCR による検出方法について、また、 SNP ジェノタイピング用のアプリケーションについて説明します。
ジェノタイピング解析を利用する科学者は、一塩基多型(SNP)、挿入/欠失多型(インデル)、およびコピー数変異(CNV)に焦点を合わせた研究によって遺伝子型と表現型の複雑な関係を解き明かそうとしています。
SNP は、生物のゲノム全体を通して生じる遺伝的な一塩基変異で、ヒトにおける最も一般的な遺伝的変異です。SNP は、身長、薬剤感受性、および疾患発症のリスクなどの形質の根拠となります。SNP ジェノタイピングは、疾患メカニズムを理解したり、個人が特定の疾患を発症するリスクを予測したり、さらには個別化医療のデザインにも役立ちます。
インデルは、ゲノムにおける数塩基の挿入または欠失と定義されており、ヒトゲノムにおいて 2 番目に一般的な変異です。インデルは、遺伝子発現に大きな影響を与え、フレームシフト変異を起こし (インデルの長さが 3 の倍数でない限り)、遺伝性疾患に関与します。
CNVは、個人間の特定遺伝子のコピー数が変動していることで、ヒトだけでなく、他の動物および植物にもみられます。CNV は、ゲノムのかなりの部分 (ヒトゲノムの約 12%) に生じ、欠失、重複、および他の複雑なジェノタイピングのパターンがあります。これらの CNV は、遺伝子発現に影響を及ぼし、微小欠失および微小重複シンドロームにおいてみられる特定の表現型および疾患に関連する可能性があります。
TaqMan Genotyping Assays を用いた、ホモ接合およびヘテロ接合のサンプル間比較について紹介します。
qPCR 実験におけるセットアップ、ベストプラクティス、および製品・技術に関するガイダンスなど幅広いトピックについて動画で素早く簡単にお答えします
本ページでは、SNP とは何かと、リアルタイム PCR による検出方法について、また、 SNP ジェノタイピング用のアプリケーションについて説明します。
本ページでは、TaqMan SNP ジェノタイピング のデュプレックス解析に必要とされる色素、試薬、およびソフトウェアについて概説します。データ例も示しています。
コントロールはTaqMan SNP ジェノタイピング実験において重要です。本ページでは、ポジティブコントロールについての必要性と選択方法を含めた詳細を説明します。
本ページでは、一塩基ミスマッチおよび本アッセイの定量性の考察をなど、SNP の概要および TaqMan SNP Genotyping Assays の仕組みの詳細について概説します。
Quality Value は、得られたデータポイントが各遺伝子型クラスターのアングルおよび増幅分布の基礎モデルにどれだけ密接に属しているかの推定値です。本テクニカルノートでは、TaqMan Genotyper Software における Quality value の算出方法について説明します。
遺伝子発現解析のための最大 4-plex のジェノタイピング解析はデュプレックス反応を実施するための新しいマルチプレックスソリューションの使用法について学べます。
本テクニカルノートは、TaqMan Genotyper Software におけるデフォルト設定を調整することによって判定率を向上させるための 2 つの方法の概要を示しています。
シ―ケンシング、NGS、定量 PCR およびデジタル PCR などの遺伝子解析技術がどのように使用され、治療困難な疾患および研究課題における知識と技術革新の進展に寄与しているかについて学ぶことができます。
革新的なツールおよび教育用リソースは、リアルタイム PCR に従事する研究者の方々の研究の進展に寄与します。