Custom/Custom Plus TaqMan™ Copy Number Assays は、特異的で再現性が高く、解釈しやすいコピー数多型解析結果を提供します。柔軟性の高い的確なアプローチでコピー数を解析するため、バリデーション試験や大量のサンプルのスクリーニングに最適です。
各カスタムアッセイは、フォワードプライマー、リバースプライマー、および FAM™ 色素で標識された TaqMan™ MGB™ プローブのミックスです。これらのアッセイは、共通のオリゴ濃度およびサーマルサイクリング条件下で反応するよう設計されているため、使用が簡単です。TaqMan™ Genotyping Master Mix とサンプルを添加するだけで、高感度で再現性のあるデータが得られます。
TaqMan Copy Number Assay 製品の比較
お客様の研究ニーズに対応するカスタムアッセイオプションは、Custom TaqMan® Copy Number Assays および Custom Plus TaqMan® Copy Number Assays の 2 種類をご用意しています。いずれのアッセイも TaqMan® Assay デザインパイプラインにターゲット配列を入力していただければ、その配列に対してカスタムプライマーおよびプローブの配列を設計します。2 種類のアッセイの主な違いについては、以下をご覧ください。
特徴 | Custom Plus TaqMan® Copy Number Assays | Custom TaqMan® Copy Number Assays | 設計済み TaqMan® Copy Number Assays |
---|---|---|---|
コピー数に特異的なアルゴリズムを用いた、性能を最適化する設計 | ✔ | ✔ | ✔ |
ヒトおよびマウスアッセイのみ使用可能 | ✔ | ✔ | |
TaqMan® FAM™ 色素標識 MGB™ プローブおよび 2 本の非標識 PCR プライマーを含む | ✔ | ✔ | ✔ |
ターゲットの SNP 部位および繰り返し配列のマスク | ✔ | ✔ | |
ゲノム特異性の確認 | ✔ | ✔ | |
リファレンスアッセイ適合性の確認 | ✔ (オプション) | ✔ (オプション) | ✔ |
アッセイ配列の提供 | ✔ | ||
アッセイコンテキスト配列およびゲノム位置の提供 | ✔ | ✔ |
簡単にご注文
GeneAssist™ Copy Number Assay Workflow Builder のサイトにアクセスします。目的のヒト/マウスゲノム領域に進み、設計済みアッセイを選択するか、Custom Plus Assay デザインサイトでターゲット領域を選択します。あるいは、スタンダードの Custom Assay デザイン用のマスク済みの配列を提出するか、アッセイ作製用のプライマー/プローブ配列を提出します。
ご注文情報
製品番号 | 製品名 | 10 µL の反応の場合の反応数(384 ウェルプレート) | 20 µL の反応の場合の反応数(96 ウェルプレート) |
---|---|---|---|
4442487 | Custom Plus TaqMan® Copy Number Assay, SM | 720 | 360 |
4442520 | Custom Plus TaqMan® Copy Number Assay, MED | 1,500 | 750 |
4442488 | Custom Plus TaqMan® Copy Number Assay, LG | 5,800 | 2,900 |
4400294 | Custom TaqMan® Copy Number Assay, SM | 720 | 360 |
4400295 | Custom TaqMan® Copy Number Assay, MED | 1,500 | 750 |
4400296 | Custom TaqMan® Copy Number Assay, LG | 5,800 | 2,900 |
参考文献
- Andrew J Sharp et al.2008.A recurrent 15q13.3 microdeletion syndrome associated with mental retardation and seizures.Nature Genetics Vol 40 No 3 322-28
- H. Mefford et al.2008.Recurrent Rearrangements of Chromosome 1q21.1 and Variable Pediatric
- Phenotypes.N Engl J Med 359.N Engl J Med 10.1056/nejmoa0805384
- Holly N. Cukier et al.2009.Sample degradation leads to false-positive copy number variation calls in multiplex real-time polymerase chain reaction assays.Anal Biochem 386(2):288-90
- Leanne M. Dibbens et al.2009.Familial and sporadic 15q13.3 microdeletions in idiopathic generalized epilepsy: precedent for disorders with complex inheritance.Human Molecular Genetics Vol. 18, No. 19 3626–31 doi:10.1093/hmg/ddp311
- Spencer KL et al.2010.Dissection of Chromosome 16p12 Linkage Peak Suggests a Possible Role for CACNG3 Variants in Age-Related Macular Degeneration Susceptibility.Invest Ophthalmol Vis Sci [Epub ahead of print]
- Güney Bademci et al.2010.A Rare Novel Deletion of the Tyrosine Hydroxylase Gene in Parkinson Disease.Hum Mutat.E1767-71 Online
- Louise C. Laurent et al.2011.Dynamic Changes in the Copy Number of Pluripotency and Cell Proliferation Genes in Human ESCs and iPSCs during Reprogramming and Time in Culture.Cell Stem Cell 8, 106–118
- Ping Mayo et al.2010.CNV Analysis Using TaqMan® Copy Number Assays.Current Protocols in Human Genetics 2.13.1-2.13.10
- Anuradha Ramamoorthya et al.2010.Differential quantification of CYP2D6 gene copy number by four different quantitative real-time PCR assays.Pharmacogenetics and Genomics Vol 20 No 7 452-54
- R. Stephanie Huang et al.2009.Population-specific GSTM1 copy number variation.Human Molecular Genetics Vol. 18, No. 2 366–72
- Amanda K. Huber et al.Analysis of Immune Regulatory Genes' Copy Number Variants in Graves' Disease.Thyroid 21(1): 69-74. doi:10.1089/thy.2010.0262
- Tram Kim Lam et al.2009.Copy Number Variants of GSTM1 and GSTT1 in Relation to Lung Cancer Risk in a Prospective Cohort Study.Ann Epidemiol 19(8):546-52.Epub 2009 Apr 25
- Emeli Lundström et al.2011.Effects of GSTM1 in Rheumatoid Arthritis; Results from the Swedish EIRA study.PLoS One 6(3): e17880. doi:10.1371/journal.pone.0017880
- Donald F. Conrad et al.2010.Origins and functional effect of copy number variation in the human genome.Nature 464(7289):704-12.Epub 2009 Oct 7
- de Kovel CG et al.2010.Recurrent microdeletions at 15q11.2 and 16p13.11 predispose to idiopathic generalized epilepsies.Brain 133(Pt 1):23-32.Epub 2009 Oct 20
- Tannour-Louet M et al.2010.Identification of de novo copy number variants associated with human disorders of sexual development.PLoS One 5(10):e15392
- Tuch BB et al.Tumor transcriptome sequencing reveals allelic expression imbalances associated with copy number alterations.PLoS One 5(2):e9317
- Hakan Thonberg et al.2011.Mutation screening of patients with Alzheimer disease identifies APP locus duplication in a Swedish patient.BMC Research Notes 4:476
- Nori Matsunami et al.2013.Identification of Rare Recurrent Copy Number Variants in High-Risk Autism Families and Their Prevalence in a Large ASD Population.PLoS One 8(1):e52239
- Low copy number of the salivary amylase gene predisposes to obesity
VOLUME 46.NUMBER 5.MAY 2014 Nature Genetics
Mario Falchi et. al.