›
ライフサイエンス
›
PCR
›
リアルタイムPCR
›
リアルタイム PCR ラーニングセンター
›
One-Step KitとTwo-Step Kitの比較
One-Step KitとTwo-Step Kitの比較
See Related
‹
リアルタイム PCR ラーニングセンター
リアルタイム PCR で何ができる?
›
リアルタイムPCRシステム:トラブルシューティング
›
Essentials of Real-Time PCR
›
One-Step KitとTwo-Step Kitの比較
›
リアルタイム PCR とデジタル PCR および PCRの比較
›
qPCRのTaqMan® Assays と SYBR® Green Dye の比較
›
Ask TaqMan Video Series
›
Real-Time PCR: Understanding Ct Application Note
›
Benefits of FAST Real-Time PCR
›
リアルタイムPCRハンドブック 無料ダウンロード
›
TaqMan Assaysによる検出の仕組み
›
Choose the 1-Step Kit, if you...
Choose the 2-Step Kit, if you...
cDNAを保存する必要がありません。
cDNAを保存する必要があります。
1回~数回のアッセイ後に、サンプルを破棄します。
貴重なサンプルなので保存をしておきたい。
ターゲットアッセイ数は少ないが(1~数ターゲット)、大量のサンプルを処理したい。
1種類のサンプルに対して、さまざまなターゲットのアッセイを行いたい。
自動分注機を用いてハイスループットで処理したい。
RT反応およびPCR反応の各ステップで、それぞれ最高のパフォーマンスが得られることを希望している。
試薬調製に伴うクロスコンタミネーションのリスクを減らしたい。
できる限り短時間で結果を得たい。
One-Step Kit Overview
Two-Step Kit Overview
">