Platinum SuperFi II DNAポリメラーゼ
- ダウンストリームでのトラブルシューティングの低減—>300倍というTaq酵素のフィデリティにより非常に低いシーケンスエラー
- 最適な用途:クローニング、シーケンシング、変異導入
さまざまなPCR酵素と試薬からお客様のアプリケーションにあった製品を選び、実験に応じてフレキシブルに活用してください。当社は、Applied Biosystems AmpliTaqとAmpliTaq Gold、Invitrogen Platinum II TaqとPlatinum SuperFi II DNAポリメラーゼなど、馴染みのある信頼性の高いPCR酵素により、PCRの成功に必要なあらゆる製品をそろえています。
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase | AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase | |
---|---|---|
Hot-startテクノロジー | 抗体 | 化学的 |
酵素活性化時間 | 2分 | 10分 |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 | 不可 |
DNA合成速度 | 15秒/kb | 60秒/kb |
柔軟な伸長ステップ* | 可 | 不可 |
阻害物質耐性 | あり | なし |
増幅長 | 最長5 kb | 最長5 kb |
GCリッチフォーマット | 可 | 可 |
スタンドアローン酵素 | 無色† | 無色 |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン** | 無色 |
* 伸長ステップは60 秒/kbまで延長でき、特異性に対する影響はありません。 ** 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 † グリーンバッファーは個別に提供しており、スタンドアローン酵素に使用できます。 |
注:従来のPlatinum Taq DNA Polymeraseは、 スタンドアローン、ゲルローディング色素付きスタンドアローン、マスターミックス、およびゲルローディング色素付きマスターミックスの各フォーマットで提供されています。
新しいPlatinum II Taq DNAポリメラーゼとの比較はこちらでご覧になれます。
Platinum SuperFi II DNA Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity | |
---|---|---|
フィデリティ vs. Taq酵素 | >300x | 6x |
特異性を強化するHot-start | 可 | 可 |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 | 不可 |
増幅長 | 最長20 kb* | 最長20 kb |
アンプリコンオーバーハング | 平滑 | 3′ A/平滑 |
GCリッチな増幅 | 可 | 不可 |
スタンドアローン酵素 | 無色 | 無色 |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン** | 無色 |
* 20 kb以上のフラグメントサイズ (40 kbまで) の増幅は可能ですが、反応条件やプライマーデザインをさらに最適化する必要がある場合があります。 ** 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
Platinum SuperFi II DNAポリメラーゼ | |
---|---|
増幅長 | 最長20 kb* |
フィデリティ vs. Taq酵素 | >300x |
特異性を強化するHot-start | 可 |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 |
GCリッチな増幅 | 可 |
DNA合成速度 | 15~30秒/kb |
スタンドアローン酵素 | 無色 |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン** |
* 20 kb以上のフラグメントサイズ (40 kbまで) の増幅は可能ですが、反応条件やプライマーデザインをさらに最適化する必要がある場合があります。 ** 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
Platinum SuperFi II DNAポリメラーゼ | Platinum Multiplex PCR Master Mix | |
---|---|---|
一回の反応におけるアンプリコン数 | 最高15プレックス | 最高20プレックス |
増幅長 | 最長2.5 kb | 最長2.5 kb |
特異性を強化するHot-start | 可 | 可 |
フィデリティ vs. Taq酵素 | >300x | 1x |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 | 不可 |
GCリッチな増幅 | 可 | 不可 |
スタンドアローン酵素 | 無色 | |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン* | 無色 |
* 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
Platinum SuperFi II DNAポリメラーゼ | Platinum II Taq DNAポリメラーゼ | |
---|---|---|
フィデリティ vs. Taq酵素 | >300x | 1x |
特異性を強化するHot-start | 可 | 可 |
>65% GC配列の効率的な増幅 | 可 | 可 |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 | 可 |
速度 | 15~30秒/kb | 15秒/kb |
増幅長 | 最長20 kb | 最長5 kb |
アンプリコンオーバーハング | 平滑 | 3′ A |
スタンドアローン酵素 | 無色 | 無色 |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン* | 無色 グリーン* |
* 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
Platinum Direct PCR Universal Master Mix | |
---|---|
さまざまな由来のサンプルへの対応 | 可 |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 |
特異性を強化するHot-start | 可 |
フィデリティ vs. Taq酵素 | 1x |
GCリッチな増幅 | 可 |
増幅長 | 最長8 kb* |
速度 | 20秒/kb |
スタンドアローン酵素 | N/A |
Master mixフォーマット | グリーン** |
* 溶解プロトコルを使用した場合。 ** 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
Platinum II Taq DNAポリメラーゼ | Platinum Taq DNAポリメラーゼ、 DNA-free | Platinum SuperFi II DNAポリメラーゼ | |
---|---|---|---|
50 μL rxnあたりの細菌gDNAコピー | ≤1コピー | ≤0.01コピー | ≤1コピー |
50 μL rxnあたりのヒトgDNAコピー | ≤0.2コピー | ≤0.001コピー | ≤0.3コピー |
DNA合成速度 | 15秒/kb | 60秒/kb | 15~30秒/kb |
阻害物質耐性 | あり | なり | あり |
増幅長 | 最長5 kb | 最長5 kb | 最長20 kb |
フィデリティ vs. Taq酵素 | 1x | 1x | >300x |
GCリッチな増幅 | 可 | 不可 | 可 |
特異性を強化するHot-start | 可 | 可 | 可 |
ユニバーサルなプライマーアニーリング | 可 | 不可 | 可 |
スタンドアローン酵素 | 無色 | 無色 | 無色 |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン* | 無色 グリーン* | |
* 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
DreamTaq DNAポリメラーゼ | Invitrogen Taq DNAポリメラーゼ | AmpliTaq DNAポリメラーゼ | |
---|---|---|---|
Hot-start修飾 | 不可 | 不可 | 不可 |
増幅長 | 最長6 kb | 最長5 kb | 最長5 kb |
5′→ 3′エキソヌクレアーゼ活性 | 可 | 可 | 可 |
アンプリコンオーバーハング | 3′ A | 3′ A | 3′ A |
dUTP結合 | 不可 | 可 | 可 |
DNA合成速度 | 1分/kb | 1分/kb | 1分/kb |
ネイティブ酵素によるフォーマット * | 提供可 | ||
低量細菌DNA用フォーマット | 提供可 | ||
スタンドアローン酵素 | 無色 グリーン** | 無色 | 無色 |
Master mix/SuperMixフォーマット | 無色 グリーン** | 無色 | |
* 宿主のThermus aquaticusから精製されており、細菌系では発現していません。 ** 電気泳動用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase | AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase | |
---|---|---|
Hot-startテクノロジー | 抗体 | 化学的 |
酵素活性化時間 | 2分 | 10分 |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 | 不可 |
DNA合成速度 | 15秒/kb | 60秒/kb |
柔軟な伸長ステップ* | 可 | 不可 |
阻害物質耐性 | あり | なし |
増幅長 | 最長5 kb | 最長5 kb |
GCリッチフォーマット | 可 | 可 |
スタンドアローン酵素 | 無色† | 無色 |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン** | 無色 |
* 伸長ステップは60 秒/kbまで延長でき、特異性に対する影響はありません。 ** 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 † グリーンバッファーは個別に提供しており、スタンドアローン酵素に使用できます。 |
注:従来のPlatinum Taq DNA Polymeraseは、 スタンドアローン、ゲルローディング色素付きスタンドアローン、マスターミックス、およびゲルローディング色素付きマスターミックスの各フォーマットで提供されています。
新しいPlatinum II Taq DNAポリメラーゼとの比較はこちらでご覧になれます。
Platinum SuperFi II DNA Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity | |
---|---|---|
フィデリティ vs. Taq酵素 | >300x | 6x |
特異性を強化するHot-start | 可 | 可 |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 | 不可 |
増幅長 | 最長20 kb* | 最長20 kb |
アンプリコンオーバーハング | 平滑 | 3′ A/平滑 |
GCリッチな増幅 | 可 | 不可 |
スタンドアローン酵素 | 無色 | 無色 |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン** | 無色 |
* 20 kb以上のフラグメントサイズ (40 kbまで) の増幅は可能ですが、反応条件やプライマーデザインをさらに最適化する必要がある場合があります。 ** 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
Platinum SuperFi II DNAポリメラーゼ | |
---|---|
増幅長 | 最長20 kb* |
フィデリティ vs. Taq酵素 | >300x |
特異性を強化するHot-start | 可 |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 |
GCリッチな増幅 | 可 |
DNA合成速度 | 15~30秒/kb |
スタンドアローン酵素 | 無色 |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン** |
* 20 kb以上のフラグメントサイズ (40 kbまで) の増幅は可能ですが、反応条件やプライマーデザインをさらに最適化する必要がある場合があります。 ** 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
Platinum SuperFi II DNAポリメラーゼ | Platinum Multiplex PCR Master Mix | |
---|---|---|
一回の反応におけるアンプリコン数 | 最高15プレックス | 最高20プレックス |
増幅長 | 最長2.5 kb | 最長2.5 kb |
特異性を強化するHot-start | 可 | 可 |
フィデリティ vs. Taq酵素 | >300x | 1x |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 | 不可 |
GCリッチな増幅 | 可 | 不可 |
スタンドアローン酵素 | 無色 | |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン* | 無色 |
* 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
Platinum SuperFi II DNAポリメラーゼ | Platinum II Taq DNAポリメラーゼ | |
---|---|---|
フィデリティ vs. Taq酵素 | >300x | 1x |
特異性を強化するHot-start | 可 | 可 |
>65% GC配列の効率的な増幅 | 可 | 可 |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 | 可 |
速度 | 15~30秒/kb | 15秒/kb |
増幅長 | 最長20 kb | 最長5 kb |
アンプリコンオーバーハング | 平滑 | 3′ A |
スタンドアローン酵素 | 無色 | 無色 |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン* | 無色 グリーン* |
* 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
Platinum Direct PCR Universal Master Mix | |
---|---|
さまざまな由来のサンプルへの対応 | 可 |
ユニバーサルな60℃アニーリング温度 | 可 |
特異性を強化するHot-start | 可 |
フィデリティ vs. Taq酵素 | 1x |
GCリッチな増幅 | 可 |
増幅長 | 最長8 kb* |
速度 | 20秒/kb |
スタンドアローン酵素 | N/A |
Master mixフォーマット | グリーン** |
* 溶解プロトコルを使用した場合。 ** 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
Platinum II Taq DNAポリメラーゼ | Platinum Taq DNAポリメラーゼ、 DNA-free | Platinum SuperFi II DNAポリメラーゼ | |
---|---|---|---|
50 μL rxnあたりの細菌gDNAコピー | ≤1コピー | ≤0.01コピー | ≤1コピー |
50 μL rxnあたりのヒトgDNAコピー | ≤0.2コピー | ≤0.001コピー | ≤0.3コピー |
DNA合成速度 | 15秒/kb | 60秒/kb | 15~30秒/kb |
阻害物質耐性 | あり | なり | あり |
増幅長 | 最長5 kb | 最長5 kb | 最長20 kb |
フィデリティ vs. Taq酵素 | 1x | 1x | >300x |
GCリッチな増幅 | 可 | 不可 | 可 |
特異性を強化するHot-start | 可 | 可 | 可 |
ユニバーサルなプライマーアニーリング | 可 | 不可 | 可 |
スタンドアローン酵素 | 無色 | 無色 | 無色 |
Master mixフォーマット | 無色 グリーン* | 無色 グリーン* | |
* 電気泳動トラッキング用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
DreamTaq DNAポリメラーゼ | Invitrogen Taq DNAポリメラーゼ | AmpliTaq DNAポリメラーゼ | |
---|---|---|---|
Hot-start修飾 | 不可 | 不可 | 不可 |
増幅長 | 最長6 kb | 最長5 kb | 最長5 kb |
5′→ 3′エキソヌクレアーゼ活性 | 可 | 可 | 可 |
アンプリコンオーバーハング | 3′ A | 3′ A | 3′ A |
dUTP結合 | 不可 | 可 | 可 |
DNA合成速度 | 1分/kb | 1分/kb | 1分/kb |
ネイティブ酵素によるフォーマット * | 提供可 | ||
低量細菌DNA用フォーマット | 提供可 | ||
スタンドアローン酵素 | 無色 グリーン** | 無色 | 無色 |
Master mix/SuperMixフォーマット | 無色 グリーン** | 無色 | |
* 宿主のThermus aquaticusから精製されており、細菌系では発現していません。 ** 電気泳動用色素と沈降剤を含み、PCR産物を直接ゲルヘローディングできます。 |
新世代のPlatinum DNAポリメラーゼはPlatinum IIバッファーと使用するように設計されており、ユニバーサルな60℃でのプライマーアニーリングを可能し、利便性と簡便性を実現します。革新的なバッファー、高性能酵素、そして信頼性の高いhot-startテクノロジーを組み合わせることで、困難なアプリケーションでも優れたPCR結果を提供します。