ゲノムDNA(gDNA)または細菌のプラスミドを単離する場合でも、DNA単離はPCRワークフローの重要な最初のステップです。ほぼすべてのサンプルタイプおよびアプリケーションから最大限の収量、純度、および完全性を提供するように最適化された核酸精製製品を選択することは、研究の成功に重要です。
ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は、ターゲットDNA配列の単一コピーを数百万コピーに増幅するための高感度で効率的な方法です。PCRによるターゲットDNAの検出および/または増幅は、クローニング、遺伝子発現解析、ジェノタイピング、シーケンシング、および突然変異生成において重要なステップです。PCRには、感染症、がん、法医学分析、農業バイオテクノロジーなどの研究を含む幅広いアプリケーションがあります。
迅速で信頼性の高い結果をもたらす効率的なエンドポイントPCRのために、以下の5つの重要なステップを考慮してください。
DNA分離
一般的な核酸分離法は以下のとおりです。
有機物抽出![]() | スピンカラム![]() | 磁気ビーズ![]() | |
利点 |
|
|
|
提供プロダクト | |||
お客様のDNAタイプおよびサンプルタイプに適した精製キットを決定するには、当社のインタラクティブな選択ガイドをご利用ください
推奨されるDNA抽出製品
PCR用のDNA精製に疲れていませんか?
さまざまなサンプルタイプに対応するユニバーサルダイレクトPCRマスターミックスをご確認ください。DNA精製は不要です。
プライマー設計
PCR反応には、良好なデザイン(すなわち、良好な配列選択)と高品質のプライマーが不可欠です。一般に、プライマーの長さは18~30ヌクレオチドが適しています。プライマーの融解温度は65℃~75℃で、互いに5℃以内である必要があります。
1つまたは50の遺伝子を扱う場合でも、プライマーを設計する手間を省くことができます。堅牢で使いやすい当社のPrimer3ベースOligoPerfectデザイナーの利点をご活用ください
カスタムオリゴ製造
オリゴのご注文からフォローアップまで、お客様のニーズにお応えします。
カスタムDNAオリゴのご注文
お客様のアプリケーションに適した合成スケールと精製は、ダウンストリームアプリケーションの性質に依存します。当社は、厳格な品質管理とPCRやその他のさまざまなアプリケーションの迅速なターンアラウンドにより、お客様の仕様に合ったオリゴを提供しています。InvitrogenカスタムDNAオリゴの詳細をご覧ください
オリゴ注文ツール
ここでは、オリゴの注文をチームと直接共有し、出荷を管理および追跡できるようにする方法を紹介します。
DNA オリゴの有用なリンク
PCR酵素の選択
DNAポリメラーゼは、新しいDNA鎖の合成において重要な役割を果たしているため、PCRに不可欠な要素です。PCRは高感度で特異的な性質を持つため、最適な結果を得るために高品質の酵素と試薬を選択することが重要です。
PCR 酵素およびマスターミックスの包括的な製品ラインは、お客様が必要とする高い性能と一貫性を備えています。当社のオンライン選択ガイドをご覧になり、一般的なPCRアプリケーションに最適な酵素をお探しください。
ホットスタート PCR 用
Platinum II Taq Hot-Start DNAポリメラーゼ—標準的なTaq 酵素よりも高い阻害剤耐性と迅速なDNA合成を実現します
ハイフィデリティPCR用
Platinum SuperFi II DNA Polymerase—Taq DNAポリメラーゼより300倍高い精度
直接PCR用
Platinum Direct PCR Universal Master Mix—ゲノムDNAを精製することなく、サンプルから直接増幅します
ユニバーサルアニーリング温度の利点は何ですか?
PCRにおけるアニーリングステップの重要性、特別に調製されたPCRバッファの使用により最適化ステップを回避できること、さらにバッファが可能にするユニバーサルなプライマーアニーリングの使用の利点をご覧ください。
PCRにdNTPが必要ですか?すべてのヌクレオチドをご覧ください
PCR酵素の有用なリンク
サーマルサイクリング
PCRは、DNA増幅のための加熱および冷却サイクル(サーマルサイクル)で構成されています。そのため、PCR反応の成功または失敗は、適切なサーマルサイクラー(プロセスを自動化する)とPCRプラスチック(反応を保持する)を選択することによって左右されます。
Applied Biosystemsサーマルサイクラーは、あらゆる課題、用途、予算において、正確で一貫した結果を実現します。1987年以来、当社の機器は、信頼性、温度精度、使いやすいインターフェイス、革新性において高い評価を得ています。
お客様のラボに適したサーマルサイクラーをお選びください。お客様のニーズに合った製品をお選びください。
Proflex PCRシステム
ProFlex PCR Systemは、互換性のある5つのブロック形式で研究ニーズに対応できます。独立制御可能な3 x 32-wellブロックにより、3人のユーザーがそれぞれの好きな時間に使用することが可能です。
サーマルサイクラーのリソース
PCR用プラスチック
お客様のアプリケーションや機器に適したPCRプラスチック製品を使用することで、PCR結果の信頼性が向上します。選択するプラスチックのフォーマットにかかわらず、サーマルサイクル中の適切な適合性と均一な熱伝導はPCRを成功させるために不可欠です。
Applied Biosystems PCR用プラスチック製品は25年以上にわたり、Applied Biosystemsのサーマルサイクラーと使用できるように設計および検証されています。Applied Biosystemsおよびその他のサーマルサイクラーに適合するプラスチック製品を見つけるにはPCRプラスチック選択ツールをご利用ください
PCRプレートの選択方法
ご使用のPCRおよびqPCR装置のフォーマットに基づいて適切なプラスチック製品をお選びください。
PCRプラスチック製品
サンプル数の少ない小スケール実験
完全なワークフロー実験–自動化に最適です
PCRプラスチック製品に関する有用なリンク
アンプリコン解析
核酸電気泳動は、アンプリコンの分離、同定、定量、精製を行うためのPCRワークフローの一般的な手法です。核酸電気泳動に適したツールを選択すると、結果が大幅に改善され、結果が加速されるため、下流アプリケーションに迅速に対応できます。
Invitrogen E-Gel プレキャストアガロースゲルシステムは、時間と手間のかかる調製作業を最小限に抑えながら、PCRアンプリコンの迅速かつ高感度な分析を可能にします。注入するゲル、作成するバッファ、染色または脱染色ステップ、またはアセンブルするゲルボックスはありません。PCR 産物の分析はわずか15分で完了します。
Invitrogen E-Gel Power Snap System
E-Gel Power Snap Systemは、迅速なリアルタイム核酸解析と高解像度の画像取得を組み合わせ、ワークフロー時間を短縮して発見を加速します。
核酸電気泳動に推奨される製品
ご自身のアガロースゲルを注入しますか?成功に最適化された試薬をご覧ください
核酸電気泳動の有用なリンク
DNA分離
ゲノムDNA(gDNA)または細菌のプラスミドを単離する場合でも、DNA単離はPCRワークフローの重要な最初のステップです。ほぼすべてのサンプルタイプおよびアプリケーションから最大限の収量、純度、および完全性を提供するように最適化された核酸精製製品を選択することは、研究の成功に重要です。
一般的な核酸分離法は以下のとおりです。
有機物抽出![]() | スピンカラム![]() | 磁気ビーズ![]() | |
利点 |
|
|
|
提供プロダクト | |||
お客様のDNAタイプおよびサンプルタイプに適した精製キットを決定するには、当社のインタラクティブな選択ガイドをご利用ください
推奨されるDNA抽出製品
PCR用のDNA精製に疲れていませんか?
さまざまなサンプルタイプに対応するユニバーサルダイレクトPCRマスターミックスをご確認ください。DNA精製は不要です。
プライマー設計
PCR反応には、良好なデザイン(すなわち、良好な配列選択)と高品質のプライマーが不可欠です。一般に、プライマーの長さは18~30ヌクレオチドが適しています。プライマーの融解温度は65℃~75℃で、互いに5℃以内である必要があります。
1つまたは50の遺伝子を扱う場合でも、プライマーを設計する手間を省くことができます。堅牢で使いやすい当社のPrimer3ベースOligoPerfectデザイナーの利点をご活用ください
カスタムオリゴ製造
オリゴのご注文からフォローアップまで、お客様のニーズにお応えします。
カスタムDNAオリゴのご注文
お客様のアプリケーションに適した合成スケールと精製は、ダウンストリームアプリケーションの性質に依存します。当社は、厳格な品質管理とPCRやその他のさまざまなアプリケーションの迅速なターンアラウンドにより、お客様の仕様に合ったオリゴを提供しています。InvitrogenカスタムDNAオリゴの詳細をご覧ください
オリゴ注文ツール
ここでは、オリゴの注文をチームと直接共有し、出荷を管理および追跡できるようにする方法を紹介します。
DNA オリゴの有用なリンク
PCR酵素の選択
DNAポリメラーゼは、新しいDNA鎖の合成において重要な役割を果たしているため、PCRに不可欠な要素です。PCRは高感度で特異的な性質を持つため、最適な結果を得るために高品質の酵素と試薬を選択することが重要です。
PCR 酵素およびマスターミックスの包括的な製品ラインは、お客様が必要とする高い性能と一貫性を備えています。当社のオンライン選択ガイドをご覧になり、一般的なPCRアプリケーションに最適な酵素をお探しください。
ホットスタート PCR 用
Platinum II Taq Hot-Start DNAポリメラーゼ—標準的なTaq 酵素よりも高い阻害剤耐性と迅速なDNA合成を実現します
ハイフィデリティPCR用
Platinum SuperFi II DNA Polymerase—Taq DNAポリメラーゼより300倍高い精度
直接PCR用
Platinum Direct PCR Universal Master Mix—ゲノムDNAを精製することなく、サンプルから直接増幅します
ユニバーサルアニーリング温度の利点は何ですか?
PCRにおけるアニーリングステップの重要性、特別に調製されたPCRバッファの使用により最適化ステップを回避できること、さらにバッファが可能にするユニバーサルなプライマーアニーリングの使用の利点をご覧ください。
PCRにdNTPが必要ですか?すべてのヌクレオチドをご覧ください
PCR酵素の有用なリンク
サーマルサイクリング
PCRは、DNA増幅のための加熱および冷却サイクル(サーマルサイクル)で構成されています。そのため、PCR反応の成功または失敗は、適切なサーマルサイクラー(プロセスを自動化する)とPCRプラスチック(反応を保持する)を選択することによって左右されます。
Applied Biosystemsサーマルサイクラーは、あらゆる課題、用途、予算において、正確で一貫した結果を実現します。1987年以来、当社の機器は、信頼性、温度精度、使いやすいインターフェイス、革新性において高い評価を得ています。
お客様のラボに適したサーマルサイクラーをお選びください。お客様のニーズに合った製品をお選びください。
Proflex PCRシステム
ProFlex PCR Systemは、互換性のある5つのブロック形式で研究ニーズに対応できます。独立制御可能な3 x 32-wellブロックにより、3人のユーザーがそれぞれの好きな時間に使用することが可能です。
サーマルサイクラーのリソース
PCR用プラスチック
お客様のアプリケーションや機器に適したPCRプラスチック製品を使用することで、PCR結果の信頼性が向上します。選択するプラスチックのフォーマットにかかわらず、サーマルサイクル中の適切な適合性と均一な熱伝導はPCRを成功させるために不可欠です。
Applied Biosystems PCR用プラスチック製品は25年以上にわたり、Applied Biosystemsのサーマルサイクラーと使用できるように設計および検証されています。Applied Biosystemsおよびその他のサーマルサイクラーに適合するプラスチック製品を見つけるにはPCRプラスチック選択ツールをご利用ください
PCRプレートの選択方法
ご使用のPCRおよびqPCR装置のフォーマットに基づいて適切なプラスチック製品をお選びください。
PCRプラスチック製品
サンプル数の少ない小スケール実験
完全なワークフロー実験–自動化に最適です
PCRプラスチック製品に関する有用なリンク
アンプリコン解析
核酸電気泳動は、アンプリコンの分離、同定、定量、精製を行うためのPCRワークフローの一般的な手法です。核酸電気泳動に適したツールを選択すると、結果が大幅に改善され、結果が加速されるため、下流アプリケーションに迅速に対応できます。
Invitrogen E-Gel プレキャストアガロースゲルシステムは、時間と手間のかかる調製作業を最小限に抑えながら、PCRアンプリコンの迅速かつ高感度な分析を可能にします。注入するゲル、作成するバッファ、染色または脱染色ステップ、またはアセンブルするゲルボックスはありません。PCR 産物の分析はわずか15分で完了します。
Invitrogen E-Gel Power Snap System
E-Gel Power Snap Systemは、迅速なリアルタイム核酸解析と高解像度の画像取得を組み合わせ、ワークフロー時間を短縮して発見を加速します。
核酸電気泳動に推奨される製品
ご自身のアガロースゲルを注入しますか?成功に最適化された試薬をご覧ください
核酸電気泳動の有用なリンク
リソース
5ステップのワークフロー