Nalgeneドロッパーボトルにはさまざまなフォーマットと容量が用意されており、幅広い用途に対応します。カラースクリュー式キャップ付きのドロッパーボトルは、1滴ずつ、計量(40 µL*)して分注することが出来ます。
少量のラボパックまたはパッケージングアプリケーション用の便利なバルクパックをご用意しています。半透明の低密度ポリエチレン(LDPE)または白色LDPE製で、試薬を紫外線から保護するために使用します。これらのドロッパーボトルは、ほとんどのバイオテクノロジー、診断、および製薬アプリケーションに適しています。
テザーキャップ付きThermo Scientific Nalgene LDPEドロッパーボトルは、当社のもっとも人気のあるラボ試薬ドロップ分注ボトルです。15mL~250 mLのサイズをご用意しており、高品質のラボグレードのLDPEプラスチック樹脂素材から作られています、ほとんどの酸、塩基、アルコールなどの幅広いラボ試薬の含有および分注に役立ちます。
試薬の滴下や分注をより迅速に行いたい場合や、手の届きにくい場所に試薬がある場合は、ナルゲンのドロッパーボトルとバルブトランスファーピペット型キャップアセンブリをお試しください。
滅菌できるドロッパーボトルが必要ですか?Nalgene PPCOドロッパーボトルはオートクレーブ可能です。また、さまざまな試薬に対応しています。このボトルは、滴下ではなく、細かく安定した流れで分注できます。
より強い化学薬品や高純度試薬の分注には、Nalgeneフッ素樹脂FEPドロッパーをお選びください。これらのドロッパーは高純度のFEP樹脂素材を使用しており、あらゆる化学薬品に対応し、-105℃~+150℃の非常に広い温度範囲で使用できます。1度に1滴滴下します。注ぎ口のキャップは、ボトルを絞ったときに固定され、意図しない分注を防止できます。
すべてのNalgeneドロッパーボトルは、ISO 13485:2003に登録された施設で製造されています。当社のプラスチック樹脂のほとんどはDMF登録済みで、以下をはじめとする多数の規制に適合しています:USPクラスVI、EPモノグラフ適合証明、EU食品接触材料規則、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313、21 CFR pt 177。特定のNalgeneドロッパーボトルに適用される規制および認証については、Nalgene規制に関するサポートまでお問い合わせください。
カラーキャップ付きNalgene LDPEドロップボトル(2750&2752シリーズ) | カラーキャップ付きNalgene白色LDPEドロップボトル(2751&2753シリーズ) | Nalgene LDPEドロップボトル、テザーキャップ付き(2411シリーズ) | Nalgene LDPEドロッパーボトル、バルブピペットドロップキャップ付き(2416シリーズ) | Nalgene PPCOドロップボトル、テザーキャップ付き(DS2420シリーズ) | Nalgene FEP製ドロップボトル、テザーキャップ付き(2414-0030) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
滴下計測を必要とする少量溶液 | 滴下計測を必要とする、軽量で少量の溶液 | 実験用試薬、大容量、滴下分注 | 実験用試薬、滴下分注、試薬が届きにくい場所への分注 | 滅菌溶液の分注 | 強力な化学薬品と高純度試薬 |
LDPEボトル&分注チップ、PPキャップ | LDPEボトル&分注チップ、PPキャップ | LDPEボトル/PPクロージャー&キャップ | LDPEボトル&ドロッパーシャフト/ネオプレンゴム製バルブ/PPキャップ | PPCOボトル/青色クロージャー&PPキャップ | FEPボトル/ETFEクロージャー&キャップ |
色付きスクリュー式注ぎ口キャップ | 色付きスクリュー式注ぎ口キャップ | テザー付きスナップオン式注ぎ口キャップ | ドロッパーアセンブリ付きスクリューキャップ | テザー付きスナップオン式注ぎ口キャップ | テザー付きスナップオン式注ぎ口キャップ |
半透明ボトル | 白色ボトル | 半透明ボトル | 半透明ボトル | 半透明ボトル | 半透明ボトル |
4 mL~15 mL | 4 mL~15 mL | 15 mL~250 mL | 60 mL~125 mL | 125 mL~250 mL | 30 mL |
40 µL(一滴の分注) | 40 µL(一滴の分注) | 滴下分注 | 滴下または流出分注 | 微細な流出分注 | 滴下分注 |
液漏れ防止** | 液漏れ防止** | 液漏れ防止** | 液漏れ防止ではない | 液漏れ防止** | 液漏れ防止** |
温度範囲は-76℃~70℃ | 温度範囲は-76℃~70℃ | 温度範囲は-76℃~70℃ | 温度範囲は-76℃~70℃ | 温度範囲は-40℃~121℃ | 温度範囲は-105℃~150℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1580に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
一般的な化学薬品耐性
カラーキャップ付きNalgene LDPEドロップボトル(2750&2752シリーズ) | カラーキャップ付きNalgene白色LDPEドロップボトル(2751&2753シリーズ) | Nalgene LDPEドロップボトル、テザーキャップ付き(2411シリーズ) | Nalgene LDPEドロッパーボトル、バルブピペットドロップキャップ付き(2416シリーズ) | Nalgene PPCOドロップボトル、テザーキャップ付き(DS2420シリーズ) | Nalgene FEP製ドロップボトル、テザーキャップ付き(2414-0030) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | G | G | E |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G | G | E |
アルカリ | E | E | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G | G | E |
脂肪族炭化水素 | F | F | F | F | F | E |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N | N | E |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | N | E |
ケトン | N | N | N | N | N | E |
強酸化剤 | F | F | F | F | F | E |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEは以下の用途に使用できます。非酸性、水性製品。塩、砂糖、またはその両方(pH 5.0以上)を含有する可能性がある。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(エンドテスト不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*チップの滴下量は水を基準にしており、粘度が滴下量に影響します。
**「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認。b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照:
Nalgene LDPEディスポーザブルドロッパーは、優れたドロップ形成、ノンウェッティングチップ、見える液面を提供するために一体成形されています。ほとんどの酸、アルカリ、およびアルコールに化学的に適合します。 容量約68 mLで、mLあたり30~35滴を供給します。
リソース
関連情報
サポート
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションのサポートは、当社のtechnicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。