Thermo Scientific Rapid Flow フィルターユニットは、上部ファネルを容易に取り外すことができるため、一時的な保存目的にも効率の良い製品です。Nalgene Rapid-Flow メンブレンサポートシステムには、当社独自の等間隔マルチカラム構造が採用されており、膜の安定性が向上し、その結果、より高い流速およびスループットを実現しています。
CN メンブレン
条件に一致する製品は見つかりませんでした
ナイロンメンブレン
![]() |
PES メンブレン
![]() |
条件に一致する製品は見つかりませんでした
カタログ番号 | 孔径 | 容量 | |
---|---|---|---|
565-0010 | 0.1 μm | 150 mL | 選択する |
568-0010 | 0.1 μm | 250 mL | 選択する |
566-0010 | 0.1 μm | 500 mL | 選択する |
567-0010 | 0.1 μm | 1000 mL | 選択する |
565-0020 | 0.2 μm | 150 mL | 選択する |
568-0020 | 0.2 μm | 250 mL | 選択する |
566-0020 | 0.2 μm | 500 mL | 選択する |
569-0020 | 0.2 μm | 500 mL | 選択する |
567-0020 | 0.2 μm | 1000 mL | 選択する |
165-0045 | 0.45 μm | 150 mL | 選択する |
168-0045 | 0.45 μm | 250 mL | 選択する |
169-0045 | 0.45 μm | 500 mL | 選択する |
166-0045 | 0.45 μm | 500 mL | 選択する |
167-0045 | 0.45 μm | 1000 mL | 選択する |
524-0020 | FLT UNITW/A | 115 mL | 選択する |
564-0020 | 遠沈管タイプ | 50 mL | 選択する |
SFCA メンブレン
![]() |
リソース
サポート
- テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品に関する技術的なお問合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。